Ugrás ide:
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
| Csomagméret | Cikkszám | Elérhetőség | Ár |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 134 000,00 Ft | |
| 1 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 248 000,00 Ft |
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H27N2OCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
298.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Quality level:
Storage condition:
protect from light
134 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Termék neve
Lidocaine N-ethyl chloride,
storage condition
protect from light
Quality Level
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C16H26N2O.ClH/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5;/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3;1H
InChI key
LLPPOMUAOGMYQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lidocaine N-ethyl chloride is an intracellular voltage-gated sodium channel blocker.
Other Notes
Stable at room temperature lyophilized. In solution, store at 4 °C for up to two weeks. Store solutions at -20 °C for up to six months.
1 of 1
Ez a tétel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 1 g/mL, ethanol: 20 mg/mL | solubility DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
Tárolási osztály
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Vijay K Samineni et al.
Nature communications, 10(1), 4356-4356 (2019-09-27)
Itch is a distinct aversive sensation that elicits a strong urge to scratch. Despite recent advances in our understanding of the peripheral basis of itch, we know very little regarding how central neural circuits modulate acute and chronic itch processing.
Sung-Min Hwang et al.
Biomolecules, 10(11) (2020-11-11)
Local anesthetics (LAs) can completely block nociception by inhibiting voltage-gated sodium channels (VGSCs), and thus, blocking action potentials (APs) within sensory neurons. As one of the several LAs, eugenol is used for dental pain treatment. It reportedly features multiple functions
Michael A Freed
The Journal of physiology, 595(22), 6979-6991 (2017-09-16)
Bipolar and amacrine cells presynaptic to the ON sustained α cell of mouse retina provide currents with a higher signal-to-noise power ratio (SNR) than those presynaptic to the OFF sustained α cell. Yet the ON cell loses proportionately more SNR
Globális kereskedelmi áruazonosító szám
| Cikkszám | GTIN |
|---|---|
| L1663-500MG | 04061832574783 |
| L1663-1G | 04061826226247 |