Biomedikai polimerek
A polimerek a bioanyagok fontos osztályát képezik, amelyek terápiás vagy diagnosztikai célokra specifikusan kölcsönhatásba léphetnek biológiai rendszerekkel. A polimerek molekuláris összetétele és architektúrája úgy hangolható, hogy javítsa a kívánt tulajdonságokat, például a biológiai lebonthatóságot, a biokompatibilitást és a mechanikai szilárdságot.
Bővebben
Biodegradálható polimerek
A biológiailag lebomló polimerek a biopolimerek egy speciális kategóriája, amelyek hidrolitikus vagy enzimatikus lebomláson mennek keresztül, és természetes melléktermékek, például gázok, víz, biomassza és szervetlen sók keletkeznek. A biológiailag lebomló polimereket gyakran használják a szabályozott/fenntartott hatóanyag-leadású gyógyszeradagolásban, a szövettechnológiában és az ideiglenes protézisimplantátumokban. A célnak megfelelő, biológiailag lebomló polimereket kínálunk különböző molekulatömegű és lebomlási sebességű termékekkel.
Természetes polimerek
A természetes polimerek természetes forrásból származó polimerek, kémiai módosításokkal vagy anélkül. A természetes polimerek és származékaik biológiailag lebomlóak és biokompatibilisek. Lebomlási sebességük általában fordítottan arányos a kémiai módosítás mértékével. Átfogó természetes polimer portfóliónk zselatint, kollagént, cellulózt, keményítőt, lignint, kitint és kitozánt, valamint különböző poliszacharidokat tartalmaz, amelyek széleskörű biomedicinális alkalmazásokhoz használhatóak.
Blokk kopolimerek
A blokk-kopolimerek mikrofázis-szétváláson mennek keresztül, és egyensúlyban rendezett morfológiát alkotnak. Ezek a morfológiák lehetnek micellák, gömbök, hengerek, lamellák vagy felületi mintázatok. A szélesebb lánchossz-eloszlású blokk-kopolimereket felületaktív/detergensként alkalmazzák, és hasznosak a szol-gélkémia és a gyógyszeradagolási alkalmazásokban.
Dendritikus molekulák
A dendritikus molekulák változatos választékát kínáljuk. A dendrimerek, dendronok és lineáris dendritikus molekulák a szintetikus makromolekulák egy olyan családja, amely sok elágazást, és így számos perifériás csoportot tartalmaz. Ezek nanométeres méreteket vesznek fel, és ideális jelöltek lehetnek a hatóanyag-leadásra, génátültetési alkalmazásokra.
Kapcsolódó források
- Article: RESOMER® Biodegradable Polymers for Medical Device Applications Research
Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Article: Thermogelation of PLGA-block-PEG-block-PLGA Copoly
Thermogelation of PLGA-block-PEG-block-PLGA copolymers. Find materials, procedure & testing details.
- Article: Dendritic Polyester Scaffolds for Drug Delivery Applications
- Article: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.