Merck
KezdőlapProductsAnalitikai kémiaReferenciaanyagokAminosav, peptid és fehérje standardok
Aminosav, peptid és fehérje standardok
Egy 3D-s molekulamodell, amely különböző színű atomok elrendezését mutatja, amelyek különböző elemeket jelölnek: fehér a hidrogént, fekete a szenet, piros az oxigént és kék a nitrogént. Ezt a modellt a kémiában általában a molekulák szerkezetének ábrázolására használják, szemléltetve, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az atomok.
Az aminosav-, peptid- és fehérje-referenciaanyagok létfontosságúak a különböző elemzésekhez, beleértve a proteomikát és az élelmiszer-vizsgálatokat is. Különböző nehéz és könnyű peptidek, enzimek, intakt fehérjék, aminosavak és stabil izotópokkal jelölt analógok speciálisan tervezett standardjait és hitelesített referenciaanyagait kínáljuk. Referenciaanyagaink kompatibilisek a tömegspektrometriás vizsgálati alkalmazásokkal a biomarkerek felfedezése, a gyógyszerkutatás, a klinikai és diagnosztikai vizsgálatok, a top-down és bottom-up proteomika és az élelmiszer-hitelesítés területén.
Szakaszok áttekintése
Kapcsolódó források
  • Flyer: Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixes
    Amino acids play a central role in biochemistry. They are the building blocks of proteins and precursors to the biosynthesis of various secondary metabolites. From being used as food additives (as artificial sweeteners and flavor enhancers) to the synthesis of drugs, biodegradable plastics, and chiral catalysts— amino acids have a wide range of uses.
  • Flyer: Food Allergen Protein Standards
    We are proud to introduce a new comprehensive range of purified food allergen protein standards manufactured by Indoor Biotechnologies. Indoor Biotechnologies’ allergens are purified by affinity chromatography and/or HPLC. Protein identity and amino acid composition are verified by InBio® using MS (mass spectrometry) and amino acid analysis. Immune reactivity is validated by monoclonal antibody binding.
Aminosavak
Aminosavportfóliónkban tiszta TraceCERT® minősített referenciaanyagok (CRM) találhatók. CRM-jeinket kvantitatív nukleáris mágneses rezonanciával (qNMR) az ISO/IEC 17025 és ISO 17034 irányelvek szerint tanúsítják. Kínálunk továbbá hitelesített referenciaanyag-oldatokat és aminosavkeverékek analitikai standardjait is.
Peptidek
Peptidstandardjaink között megtalálhatók HPLC-kompatibilis analitikai standardok és MS PhosphoMix foszfopeptid standardok. A foszfopeptid standardok a foszfopeptid minták erősségeinek és gyengeségeinek tömegspektrometriai elemzéssel történő tesztelésére szolgálnak. Szintetikus foszfopeptideket tartalmaznak, amelyek szekvenciája a természetben előforduló peptidekből származik. Az MS PhosphoMix standardok három típusban állnak rendelkezésre; mindegyik azonos aminosav-szekvenciával, de különböző foszforilációs helyekkel rendelkezik. Minden MS PhosphoMix standard a természetben előforduló izotópbőségű (könnyű) vagy a stabil izotópokkal dúsított (nehéz) változatban kapható.
Fehérjék
Kiterjedt fehérje referenciaanyagok széles választékát kínáljuk. Ennek részeként a teljesen ép, Cerilliant® fehérje minősített referenciaanyagainkat referencia standardként használják a minőségi és mennyiségi LC-MS/MS alkalmazásokban a diagnosztikai vizsgálatok, a gyógyszeripari felszabadulási vizsgálatok és az élelmiszer-biztonsági vizsgálatok során. A portfólió monoklonális antitestek az USP és a NIST biogyógyszerészeti módszerfejlesztéshez és a rendszer alkalmasságához is tartalmaz. Több mint 50 referenciaanyagot kínálunk élelmiszer-allergén fehérjékhez, beleértve a InBio™ és certified reference materials from Cerilliant. Az InBio-tól szintén kínálunk SARS-CoV-2-vel kapcsolatos fehérjéket. Ezen kívül kínálunk fehérje standardokat méretkizárásos kromatográfiához.