Támogatott folyadék extrakciós oszlopok, gyanták és tartozékok
A folyadék-folyadék extrakció (LLE) egy olyan oldószeres extrakciós eljárás, amely az analitot úgy választja el, hogy egy elválasztó tölcsér segítségével egy nem keverhető oldószerből egy másik oldószerbe juttatja át. A támogatott folyadékextrakció (SLE) az LLE-eljárás egy olyan típusa, amelyben egy poláris szilárd közeg szolgál oldószer-tartóként.
A mintaelőkészítés létfontosságú és időigényes elemzési lépés, és a szelektív mintaelőkészítés elengedhetetlen a fejlett analitikai műszerek által kínált előnyök kihasználásához. A klasszikus LLE-megközelítés azonban időigényes lehet az emulziók képződése, a gyenge fázisszétválasztás és a nagy mennyiségű oldószerfogyasztás miatt.
Az EXtrelut® szorbenseink és folyadék-folyadék extrakciós oszlopaink hatékonyabb LLE-t kínálnak, különösen vizes mátrixok mintaelőkészítéséhez. Az EXtrelut® NT szorbens az elválasztó tölcsér helyettesítésével egyszerűsíti az LLE-t. Ez az emulziómentes, egylépéses eljárás könnyen kezelhető és hatékony az oldószerfogyasztás szempontjából, valamint anyag- és időmegtakarítást biztosít a klasszikus tölcséres elválasztáshoz képest.
AzEXtrelut® NT szorbentet a klinikai, diagnosztikai, élelmiszer- és italiparban, valamint az ipari, háztartási és szennyvízelemzésben használt mintaelőkészítésben használják.
Bővebben
- EXtrelut® NT előrecsomagolt oszlopok
- EXtrelut® NT ömlesztett csomagolóanyag és utántöltő csomagok SLE-hez NT ömlesztett csomagolóanyag és utántöltő csomagok SLE-heza href="#extrelut-nt-accessories">EXtrelut® NT kiegészítők
EXtrelut® NT előrecsomagolt oszlopok
Három EXtrelut® NT előrecsomagolt oszlopot kínálunk lipofil vegyületek vizes oldatokból történő extrakciójához a minta mennyisége alapján. Az EXtrelut® NT1 maximum 1 ml térfogat befogadására alkalmas. Az EXtrelut® NT3 és az EXtrelut® NT20 legfeljebb 3 ml, illetve 20 ml befogadására képes. Ezen az oszlopon az elúció a mintatérfogat 2-3-szorosával történik.
EXtrelut®. NT ömlesztett csomagolóanyag & utántöltő csomagok SLE-hez
AzEXtrelut® NT csomagolóanyag nagy térfogatú extrakciós oszlopok elkészítéséhez áll rendelkezésre. Ezenkívül EXtrelut® NT utántöltő csomagokat is kínálunk EXtrelut® NT20 oszlopok újratöltéséhez.
EXtrelut<® NT tartozékok
Extrelut® NT tartozékokat is kínálunk, mint például gyűjtőcsöveket csavaros kupakkal és Luer-csúccsal ellátott kanülöket az EXtrelut® NT1 és EXtrelut® NT3 üvegoszlopokhoz. Mindhárom EXtrelut® NT előrecsomagolt oszlophoz csere szűrők is kaphatók.
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: Solid Phase Extraction
- Replace Classical Liquid-Liquid Extractions with EXtrelut® NT
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.