Merck
Szivárgás felszívódása
Supelco® Chemizorb® Abszorbensek kiömlött folyadékok számára
Az üvegpalackokkal vagy nyitott edényekkel, például főzőpoharakkal vagy kémcsövekkel végzett munka során előfordulhat, hogy véletlenül kiömlik egy vegyszer. A kiömlött anyagtól függően ez komoly egészségügyi és biztonsági kockázatot jelenthet. 
A speciális abszorbensek, pl. a Supelco® Chemizorb® abszorbensek, gyors, biztonságos és környezetbarát megoldást jelentenek a veszélyes, agresszív vagy kellemetlen kiömlött folyadékok eltávolítására. Gyorsan ható Chemizorb® abszorbenseink porózus ásványi vagy szintetikus kopolimerekből készülnek, amelyek kémiailag inertek, és képesek saját tömegük akár 400%-át is felszívni folyadékban.
Bőv termékválasztékunkban megtalálhatóak a különböző veszélyes anyagokhoz való "mindenes", valamint "speciális" abszorbensek, hogy megfeleljenek az Ön egyedi laboratóriumi igényeinek.
Kapcsolódó termék irodalom
  • Brochure: Soak It Up
    Supelco® Chemizorb® absorbents, you can clear away aggressive or unpleasant liquids quickly and safely.
  • Brochure: Safety Inside
    Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.
Supelco® Chemizorb® all-round abszorbens por és granulátum
"ALL-ROUND" CHEMIZORB® ABSORBENCIÓS POROK ÉS GRANULÁK
A "all-round" abszorbenseink Chemizorb<® por és Chemizorb® granulátumokat nagy abszorpciós kapacitás jellemzi vizes oldatok (savak, lúgok), szerves oldószerek és viszkózus olajok esetében. Bár a granulátumoknak kisebb az abszorpciós kapacitása, mint a pornak, sokkal könnyebb adagolni őket, és olyan helyeken is használhatók, ahol a por alkalmatlannak bizonyul, pl. huzatos helyiségekben vagy kültéren.
Supelco® Chemizorb® szakemberek a kiömlött lúgok, savak és HF abszorpciójához és semlegesítéséhez
"SPECIALISTA" CHEMIZORB® ALKÁLISOK, SAVAK ÉS HIDROFLÚOROS SAVAK ABSORBÁNSÁGAI
A lúgok "speciális" abszorbenseink (Chemizorb® OH-), savak (Chemizorb® H+) és folyósav (Chemizorb® HF) ezen felül vízoldható semlegesítőket, valamint pH-indikátorokat tartalmaznak a semlegesítési folyamat nyomon követése érdekében. Az agresszív savak és lúgok így hatékonyabban és biztonságosabban eltávolíthatók.
Supelco® Chemizorb® Hg készlet higanyhoz
"ALL-IN-ONE" CHEMIZORB® HG KIT FOR MERCURY
A "all-in-one" Chemizorb® Hg készlet higanyhoz tartalmazza az összes reagenseket és segédanyagot, amelyekre a higanycseppek és -nyomok biztonságos és teljes eltávolításához szüksége van. A készletben található reagensek elegendőek egy körülbelül egy négyzetméteres terület biztonságos fertőtlenítéséhez.