Merck
Vírusvektor vakcinagyártó cég.
A vírusvektoros vakcinák áramlását szemléltető folyamatvonat különböző ikonokkal, amelyek különböző szakaszokat képviselnek, és amelyeket nyilak kötnek össze egy hurkolt útvonalon.
A vírusvektor-vakcinák folyamatvonata
Az élő vektor vakcina egy legyengített vagy ártalmatlan mikroorganizmust, például adenovírust használ az antigén egyes részeinek szállítására, hogy immunválaszt serkentsen. A vektoros vakcinák képesek erős sejtközvetített immunitást kiváltani, ami többek között az olyan komplex betegségek esetében, mint az AIDS, a malária és a rák, elengedhetetlen.
Bár a vakcinavektorok gyártási folyamata meglehetősen sablonos, mégis felmerülhetnek bizonyos kihívások, mivel több különböző, eltérő tulajdonságú vírus használható. A nagyméretű vírusvektorok esetében a steril szűréssel járó hozamveszteség miatt a folyamat sterilitása kritikus. A vektorok aggregációjával és stabilitásával kapcsolatban is vannak kihívások.
Ezen túlmenően számos I/II. fázisú folyamat tapadó sejtkultúrákat foglal magában; ennek eredményeképpen a III. fázisú és kereskedelmi gyártásra való áttérés a termelési célok elérése érdekében folyamatbeállításokat igényelhet. A későbbi fázisokban a termékhozam és a tisztaság kritikus, mivel a végtermékben magas dózis-titerekre van szükség.  Tudjon meg többet az vírusvektoros vakcinák gyártásáról.
Kapcsolódó műszaki cikkek
További cikkek és protokollok keresése
Meggyorsítja a klinikai alkalmazásig eltelt időt, miközben biztosítja a megbízható méretnövelést
A vírusvektor-vakcinák előállítására kifejlesztett upstream tenyésztési folyamatokat optimalizálni kell a termelékenységi követelmények teljesítése érdekében. Ez az optimalizálás magában foglalja a sejtlízis és a tisztítás lépéseit, amelyek elengedhetetlenek a sejtek és a sejttörmelék eltávolításához, valamint a robusztus vektortermés biztosításához. Az upstream folyamat azonban csak akkor sikeres, ha megbízhatóan skálázható a várható piaci kereslet kielégítése érdekében.
A hozam- és hatékonysági célok elérése robusztus szennyeződés-eltávolítással
A lízisből származó nukleinsavak a vírusvektor-vakcinák folyamataiban gyakori szennyeződések. Az előírások megkövetelik, hogy a gazdasejtekből átvitt nukleinsav szintje 10 ng/dózis alatt legyen az attenuált vírusvakcina esetében. A benzonáz® endonukleáz kezelés, majd az azt követő érintőleges áramlású szűrés robusztus és hatékony kombináció a maradék nukleinsav komponensek lebontására és eltávolítására.
Maximalizálja a downstream visszanyerést
A kisüzemi klinikai tételek tisztítása jellemzően CsCl-alapú sűrűséggradiens ultracentrifugálással történik, míg a nagyüzemi gyártás két- vagy háromlépcsős kromatográfiás eljárást igényel. A HCP, a DNS, az RNS és más fő szennyeződések eltávolítására jellemzően anioncserét, míg a nyomokban lévő szennyeződések eltávolítására méretkizáró kromatográfiát használnak.
Ensure Patient Safety
A steril szűrés biztosítja a késztermék sterilitását és a betegbiztonságot. A mikrobiális szennyeződések eltávolításához 0,22 µm vagy annál kisebb pórusméretű szűrőre van szükség. A steril szűrési folyamat egyik legfontosabb szempontja a vírusaggregátumok szintje. Ezeket az aggregátumokat a formuláció optimalizálásával kell szabályozni, különben a steril szűrési folyamat kihívást jelent, és nagy hozamveszteséget okozhat.
A képen egy egyszerű kék ikon látható, amely egy állványon lévő petri-csészében lévő mikroorganizmus-kultúrát ábrázol.
Upstream sejtkultúra
Nukleáz kezelés és tisztítás
A képen egy kék kör alakú szimbólum látható, amely különböző formákat és nyilakat tartalmaz. Az alakzatok között körök, háromszögek és téglalapok vannak, míg a nyilak különböző irányokba mutatnak.
A képen egy kék kör alakú szimbólum látható, amely különböző formákat és nyilakat tartalmaz. Az alakzatok körök, háromszögek és téglalapok, míg a nyilak különböző irányokba mutatnak.
A molekulamodellekre emlékeztető, vonalakkal összekötött kék körökből álló három különálló szerkezetet láthatunk. Mindegyik struktúra több, nem lineárisan összekapcsolt körből áll, ami a komplexitás és a sokféleség benyomását kelti. A kék szín egységes az összes struktúrában és az összekötő vonalakban.
A képen egy egyszerű kék kontúrú, kupakkal ellátott palackot ábrázol. A palack belsejében egy molekulaszerkezet ikon található, szintén kék színben. A palacknak egyenes oldalai és négyzet alakú kupakja van, mindez kékkel körvonalazva. A molekulaszerkezet vonalakkal összekötött körökből áll.
Az iparág legjobb minőségű steril szűrt folyadékkal kapcsolatos képességeit kínáljuk, és világszerte GMP létesítményekből származó, azonnal felhasználható sejttenyésztő közegeket, puffereket, CIP és SIP termékeket szállítunk a biogyógyszeripari termelés optimalizálása érdekében.
Az Ön biofarmáciai termelésének optimalizálása érdekében.
Végső steril szűrés és töltés
Egy számítógép-monitorhoz csatlakoztatott projektor kék körvonalú illusztrációja, amely egy vonaldiagramot jelenít meg.