Nyomtatott elektronikus anyagok
A nyomtatott elektronika az ultravékony, könnyű, rugalmas, nagy felületű elektronika nyomtatási technológiával történő előállítását jelenti. Az elektronikai alkatrészeket közvetlenül a nyomtatási folyamatba integrálja. Ilyenek például a vékonyréteg-tranzisztorok (TFT), szerves fénykibocsátó diódák (OLED), érzékelők, rugalmas kijelzők, napelemek és egyéb energiatermelők, rádiófrekvenciás azonosító (RFID) címkék, akkumulátorok és egyéb energiatároló anyagok. A nyomtatott elektronika gyorsan növekvő kutatási terület, amely az autóiparban, a fogyasztói elektronikában, az intelligens épületekben, az intelligens csomagolásban, az egészségügyben és a tárgyak internetében (IoT) talál alkalmazásokat.
A nyomtatható festékek és hordozók széles választékát kínáljuk a nyomtatott elektronikai eszközök építőelemeként .
Printable Inks
Printelhető festékeink speciális reológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, és három fő kategóriába sorolhatók: vezetők, félvezetők és dielektromos anyagok. Az ezen kolloid tintaoldatok mintázására szolgáló leválasztási technikák lehetővé teszik a kívánt vastagságú és felbontású struktúrák létrehozását tintasugaras nyomtatásban, szitanyomásban, mélynyomásban, slot-die nyomtatásban, aeroszolos sugárnyomásban és más területeken. Mindegyik technika megköveteli a különböző tintaparaméterek, például a viszkozitás, a felületi feszültség, a vezetőképesség és az oldószerek kompatibilitása az alapanyagokkal, megfelelő beállítását a következetes nyomtatási folyamat lehetővé tétele érdekében.
Vezető tinták
Vezető tintáink minden nyomtatott elektronikus eszköz fő építőkövei, amelyek az alapvető eszközszerkezetet és az integrált áramkörök összeköttetéseit biztosítják. Fém nanorészecskés és mikrorészecskés tintákat kínálunk különböző típusú nyomtatási technikákhoz:
- A jó fizikai tulajdonságokkal és elektromos vezetőképességgel rendelkező ezüst (Ag) tinták
- Arany (Au), platina (Pt), réz (Cu) és nikkel (Ni) tinták, amelyeket elektrokémiai érzékelőkhöz, akkumulátorokhoz és üzemanyagcellákhoz előnyben részesítenek
- A bioelektronikához nélkülözhetetlen rugalmas és biokompatibilis vezető polimer tinták
- Jól jellemzett szén nanoanyag tinták, amelyek nagy felülettel, alacsony hibával, nagy kémiai stabilitással és mechanikai rugalmassággal rendelkeznek, vonzóak a nyomtatott akkumulátorok, szuperkondenzátorok, nyújtható bioelektronika és viselhető érzékelők elektródaanyagaihoz
Félvezető tinták
A félvezető tinták a nyomtatott elektronikus eszközök központi elemei, és nagyban meghatározzák a végső eszköz teljesítményét. Mind a hagyományos szerves és szervetlen félvezető tinták, mind a következő generációs kétdimenziós anyagú tinták széles választékát kínáljuk:
- A szervetlen fémoxid tinták és a szerves félvezető tinták olyan konzisztens tulajdonságokat kínálnak, mint a mobilitás és a sávhatár, amelyek megbízható teljesítményt biztosítanak a nyomtatott szerves fénykibocsátó dióda (OLED), a mezőhatású tranzisztorok (FET) és a szerves napelemek (OSC) eszközeihez
- A feltörekvő 2D nanoanyagfestékek közvetlen sávhézagot, alacsony hibát, könnyű gyárthatóságot és lehetőséget kínálnak újszerű, vertikálisan integrált, következő generációs elektronikus eszközök gyártására
Dielektromos festékek
A dielektromos festékek és bevonatok fontos szerepet játszanak a vezető anyagok védelmében és működésének fokozásában, az energiatároló eszközök kiegészítésében, valamint az előfeszítés alatt működő elektronikus eszközök lehetővé tételében. Dielektromos festékeink szerves polimerekből vagy kerámiákból állnak oldószerekben és újszerű szigetelő 2D nanoanyagokból, például hexagonális bór-nitridből, hogy hőmérséklet- és elektrokémiai stabilitást biztosítsanak, ami fontos a szilárdtest-elemek, a térhatású tranzisztorok és a neuromorfikus eszközök számára.
Subsztrátumok
A működési hőmérséklettartomány, az érdesség, a mechanikai tulajdonságok, az átlátszóság és a megfelelő nedvesíthetőség fontos paraméterek, amelyeket figyelembe kell venni a szubsztrát kiválasztásakor. A megfelelő vegyi anyagokkal végzett felületkezelési eljárás általában segít javítani a hordozó nedvesíthetőségét a kiválasztott tintákkal. Indium-ón-oxiddal (ITO) vagy fluorral adalékolt ón-oxiddal (FTO) bevont vezető szubsztrátumok széles választékát kínáljuk, akár üvegre, akár rugalmas műanyagra, különböző szubsztrátvastagságokban és felületi ellenállásokban.
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Inkjet Printing for Printed Electronics
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
- Article: Reactive Silver Inks for High-Performance Printed Electronics
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
- Article: Graphene Inks for Printed Electronics
The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays, and logic circuits.
- Article: Inorganic Interface Layer Inks for Organic Electronic Applications
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
- Article: Conducting Polymer Materials for Flexible OPV Applications: Orgacon™ PEDOT : PSS
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
- Brochure: Organic & Printed Electronics: Innovative Materials and Resources for Your Research
Aldrich Materials Science is committed to providing a wide range of organic semiconducting products for use in high performance devices (OPVs, OLEDs and OTFTs) to support academic research through to industrial manufacturing.
- Article: Plexcore® OC Hole Injection Inks
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
- Brochure: Electronic Inks
Maximize performance with our electronic inks while minimizing your environmental footprint with printable materials.