Merck
OLED és PLED anyagok
A képen a szerves fénykibocsátó dióda (OLED) fénykibocsátó anyagai láthatóak. Egy kesztyűt viselő személy egy izzó zöld fiolát tart a kezében más élénk színű izzó fiolák között egy fényvisszaverő felületen. A fiolák különböző színeket bocsátanak ki, köztük halványkéket, sárgászöldet, mélylilát és élénkvöröset. A személy arca és védőszemüvege finoman kirajzolódik az izzás által, és minden fiolának fémkupakja van. Az izzó fiolák visszatükröződése látható a felszínen.
A szerves fénykibocsátó dióda (OLED) egy nagy teljesítményű optoelektronikai eszköz, amely töltést szállító és kibocsátó szerves rétegekből áll. Alkalmazott feszültség hatására az OLED kettős hordozóinjekciós rendszere elektronokat és lyukakat egyaránt szállít a két elektróda közötti elektrolumineszcens anyagba, ami az eszközben alkalmazott szerves anyagoktól függően sajátos színű és teljesítményű, jellegzetes elektrolumineszcens fényt eredményez.
Az OLED-ek két fő osztálya a kismolekula alapú fénykibocsátó diódák és a polimer alapú fénykibocsátó diódák (PLED-ek). Egy tipikus kettős heterostruktúrájú, kismolekulás OLED három szerves rétegből áll, amelyek elektródák közé vannak beékelve. A katód és az anód melletti szerves rétegek az elektrontranszportréteg (ETL), illetve a lyukszállító réteg (HTL). Az emissziós réteg (EML) általában egy megfelelő gazdaanyagban (gyakran HTL vagy ETL anyagban) diszpergált fénykibocsátó színezékekből vagy adalékanyagokból áll. A PLED-ek viszonylag egyszerű felépítésűek, a fénykibocsátó polimerréteg (LEP) egyesíti a gazdatest, az emitter és a töltéstranszport funkcióit az eszköz egyetlen oldatmegmunkált rétegében.
Nagy tisztaságú, korszerű OLED anyagokat kínálunk, beleértve a szublimált kis molekulájú fénykibocsátó és adalékanyagokat, fénykibocsátó polimereket, foszforeszkáló és fluoreszkáló gazdaanyagokat, szervetlen és szublimált szerves elektrontranszport (lyukblokkoló) anyagokat, lyukinjektáló & lyukszállító anyagok, termikusan aktivált késleltetett fluoreszcens (TADF) adalékanyagok és fényérzékenyítő anyagok.
A szervetlen (Au, ITO, LiF) anyagok és szubsztrátok választékát is kínáljuk, amelyeket általában hordozóként és elektródaként használnak az OLED és PLED eszközök építésénél. Innovatív LEP-jeink a főbb kémiai osztályokat foglalják magukban, beleértve a poli(fenilénvinilén) (PPV) és a polifluorén (PFO) polimereket.
Termékek
Rendezés relevancia szerint
1 – 20 megjelenítése 151 eredményből
Nézet módosítása
1 – 20 megjelenítése 151 eredményből
Összehasonlítás
Cikkszám
Terméknév
Termékleírás
Árazás
Ön megtekintette a 1 – 20 eredményeket ennyiből: 151
Kapcsolódó források
Oldal: 1 / 2