Darálók és homogenizátorok
A mintákat a kémiai és fizikai analitikai módszerekhez megfelelő analitikai finomságúra és egységességre kell homogenizálni. A megfelelő mintaelőkészítés hatással lehet az áteresztőképességre, az adatminőségre és az analízis költségeire. Laboratóriumi malmok, őrlők, szonikátorok és homogenizátorok átfogó választékát kínáljuk szinte bármilyen anyag durva, közepes, finom és ultrafinom méretcsökkentéséhez. Ezeket az eszközöket többek között a kémiai, törvényszéki, gyógyszergyártási, élelmiszer-vizsgálati, anyagtudományi, környezetvédelmi elemzési és élettudományi laboratóriumokban használják.
- A sziták olyan hálós eszközök, amelyeket a részecskék méret szerinti kézi szétválasztására használnak.
- A malmokat és őrlőket száraz vagy nedves minták kisebb részecskékre való törésére használják őrléssel, zúzással vagy vágással.
- A malmokban a pengéket arra használják, hogy a mintákat finomabb részecskékre darabolják.
- A kézi és asztali homogenizátorok különböző módszerekkel alaposan összekeverik a kémiai vagy biológiai mintákat.
- A szonátorok olyan homogenizátorok, amelyek hangenergiát használnak a részecskék felkavarására a laboratóriumi extrakciós módszerekben. A különböző mintamennyiségek hatékony homogenizálásához szondák csatlakoztathatók és kapcsolhatók.
Bővebben
Mills
Laboratóriumunk malmok ideálisak kemény és törékeny anyagok szakaszos őrlésére és száraz őrlésére. Különösen alkalmasak magvak, például kukorica és búza őrlésére.
Kézi őrlők
Kézi őrlők széles választékát kínáljuk a DWK KIMBLE®< Dounce All-Glass szövetdarálók, amelyeket olyan sejtszintű munkákhoz terveztek, amelyekben a sejtmag a homogenizálás után érintetlen marad, a Benchmark Scientific′ kézi rotor-sztátoros homogenizálójáig, a D1000-ig. Ez úgy működik, hogy a mintát folyadékban a változó sebességű rotorral a generátorszondába szívja, majd az állórészen lévő nyílásokon keresztül kiszorítja. Ezáltal a minta mechanikus nyírása valósul meg, és biológiai minták gyors homogenizálására, emulgeálására, szuszpendálására és bomlasztására szolgál.
Mortars & Pestles
Our mortars and pestles úgy vannak kialakítva, hogy nagyobb, keményebb mintákon is hatékonyak legyenek, és többféle anyagból kaphatók, hogy mosószerállóságot, hőállóságot vagy teljesen áthatolhatatlan felületet biztosítsanak.
Morzsológyanták
A molekuláris őrlőgyanta™ kifejezetten a biológiai minták hatékony őrlésére lett kifejlesztve a DNS, RNS és fehérjék extrakciója céljából. A gyanta nagy szakítószilárdságú mikroszemcsék, amelyek hatékonyan bontják a sejtmagokat és más sejtorganellákat. A Molecular Grinding Resin™ nem köt fehérjéket vagy nukleinsavakat. Egyszerűen keverje össze a biológiai mintát a Molecular Grinding Resin™ gyantával és őrölje vagy homogenizálja a mintát.
Sonicators
Az ultrahangos processzorok a legjobb választás lehetnek a baktériumok és spórák sejtbontására. Használhatók katalitikus reakciók gyorsítására, toxinok vagy enzimek szerves forrásokból történő kivonására, nehéz vegyületek szolubilizálására és 0,01 mm-es emulgeálásra.
Benchmark Top Homogenizátorok
A Benchmark Scientific BeadBug™ homogenizátor lehetővé teszi a minták egyidejű homogenizálását eldobható 2 ml-es csavaros kupakos mikrocsövekben. Az optimalizált keverőmozgás a sejtek gyors bomlását okozza a keményített mikrogyöngyök állandó, nagy sebességű ütközésével. A 3 vagy 6 minta befogadására alkalmas eszköz ideális az alacsony és közepes áteresztőképességű laboratóriumok számára.