Fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó szabványok
Az anyag fizikai és kémiai tulajdonságainak mérése fontos az anyag azonosságának és tisztaságának meghatározásához. A laboratóriumok számára gyorsan növekszik az igény arra, hogy magas minőségű analitikai adatokat állítsanak elő, és ezt a laboratóriumi berendezések kalibrálásának fejlett pontossági szintjével, analitikai standardok felhasználásával érik el.
Tekintse ki a standardok és hitelesített referenciaanyagok (CRM) széles választékát számos vizsgálati paraméterhez, mint például:
A portfóliónkban olyan petrolkémiai szabványok is találhatók, amelyeket széles körben használnak a kőolaj és származékos termékek vizsgálatához használt laboratóriumi műszerek kalibrálásához. Ezek a szabványok közé tartoznak a felhőpont-szabványok, az anilinpont-szabványok, a cetánszám-szabvány, a CFPP-szabványok, a desztillációs szabványok, a fagyáspont-szabványok, az öntési pont-szabványok és a füstpont-szabványok.
Kapcsolódó termék irodalom
- Brochure: Buffer Calibration Standards for pH Measurements
- Brochure: Physical & Chemical Property Standards for Analytical Characterization
High-Quality Certified Reference Materials (CRMs) for Accurate Calibration of Your Equipment
- Technical Datasheet: Certified Reference Materials: Ready-to-use Certipur® buffer solutions in Titripac®
- Flyer: Melting Point Standards
- Brochure: Brighter Titration Titripur®
- Flyer: Titripac® The Clever Packaging Solution
Reducing environmental impact through sustainable design
- Flyer: Calibrate with Accuracy: Physical and Chemical Property Standards
Titrálás - volumetrikus referenciaanyagok
A pontos titrálás fontos kritériuma a pontos és összehasonlítható titrálási elemzés. A Certipur® volumetrikus standardok termékei közé tartoznak a nagy tisztaságú másodlagos referenciaanyagok acidimetriához, alkalimetriához, argentometriához, komplexometriához, jodometriához és redoxitráláshoz. A volumetrikus referenciaanyagok tökéletes választás a volumetrikus oldatok standardizálására a megbízható eredmények előállítása érdekében. A gyógyszerkönyvek reagens részeivel összhangban gyártják és széleskörűen tesztelik őket, és a lehető legnagyobb pontossággal mérik őket az ISO/IEC 17025 és ISO 17034 szabványoknak megfelelően.
Color Reference Solutions
A vizsgálati adatok kalibrálásához és ellenőrzéséhez portfóliónk széles választékban kínál hitelesített referenciaanyagokat színes oldatok, amelyek megfelelnek a különböző gyógyszerkönyveknek, pl, USP, EP, vagy más színmérési módszereknek, mint például az APHA.
BOD/COD, TOC
BOD (biológiai oxigénigény) a szennyvízben lévő szerves anyagok lebontásához a mikroorganizmusok által felhasznált oxigén mennyisége. COD vagy kémiai oxigénigény a vízben vagy szennyvízben jelen lévő szerves szennyező anyagok oxidációjához szükséges oxigénmennyiséget méri. A TOC (teljes szerves szén) fontos paraméterré vált, amelyet a szennyvízben jelen lévő szerves vegyületek teljes széntartalomban kifejezett általános szintjének ellenőrzésére használnak.
Ezekhez az elemzésekhez tanúsított referenciaanyagot és analitikai minőségű standardokat biztosítunk, mint felhasználásra kész oldatokat kalibrációs célokra, valamint CRM mátrixanyagokat.
pH Puffer-referenciaanyagok
A puffer olyan kémiai anyag, amely sav vagy bázis hozzáadásával fenntartja egy oldat pH-értékét. A pufferoldatok a pH-műszerek megfelelő kalibrációjának fenntartásához is elengedhetetlenek. A pH-mérések pontosságát közvetlenül befolyásolják a kalibrálás során használt puffer referenciaanyagok. A Certipur® tanúsított referencia pufferoldatok és anyagok az ISO 17034 és az ISO/IEC 17025 szabvány szerint tanúsítottak, hogy maximális pontosságot, megbízhatóságot és kényelmet biztosítsanak Önnek, miközben következetes eredményeket biztosítanak, és elkerülhetők a költséges ismételt elemzések.
A pH-műszerek rutinszerű ellenőrzéséhez és kalibrálásához szükséges kiváló minőségű referencia standardok, mint például az egyszer használatos tasakok, a használatra kész oldatok (színes vagy nem színes) és a tiszta, minden pH-műszerrel kompatibilis pufferanyagok megtalálhatók pH-puffer portfóliónkban.
.Az olvasás folytatásához jelentkezzen be vagy hozzon létre egy felhasználói fiókot.
Még nem rendelkezik fiókkal?