Fehérjetisztítás
A biológiai és az orvosbiológiai kutatásban számos fehérjetisztítási módszert alkalmaznak széles körben. A rekombináns fehérjék expressziója és tisztítási munkafolyamatok számos változótól függenek. Ezek a változók többek között a fehérje fizikai tulajdonságaitól és biológiai funkciójától, valamint attól, hogy bakteriális vagy eukarióta sejtvonalat kell-e használni az érdeklődésre számot tartó fehérje expressziójához. A rekombináns fehérje-expresszió és tisztítási módszertan területén jelentős előrelépés történt, a kereskedelmi forgalomban kapható rendszerek és kitek sokasága mellett. A fehérjék azonban összetett makromolekulák, és az optimális fehérjeexpressziós és tisztítási stratégiákat empirikusan kell meghatározni.
Kiemelt kategóriák
A nagy tisztaságú biológiai pufferek széleskörű portfóliója különböző formulákban és csomagolási formákban kiváló oldatstabilitást és pH-szabályozást biztosít a bioportazonosító folyamatok munkafolyamatai során.
Biológiai detergensek és felületaktív anyagok, beleértve a REACH-kompatibilis, biológiailag lebomló alternatívákat is, kaphatók sejtlízishez, DNS/RNS elektroforézishez, Western blottinghoz, transzfekcióhoz és számos más élettudományi kutatási alkalmazáshoz.
Megfelelő biológiai detergensek és felületaktív anyagok.
A fehérjetisztítás kritikus tényezői
A fehérjék szerkezete és funkciója gyakran kritikus tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a fehérjetisztítási stratégia kiválasztásakor. A rekombináns fehérjék biokémiai vagy biológiai aktivitását részben a fehérjén belüli diszkrét domének határozzák meg, amelyek közül gyakran a fehérje szekunder, tercier és kvaterner struktúrákba történő összehajtásától függ.
A fehérje hajtogatását együttesen magasabb rendű struktúrának (HOS) nevezik, és elengedhetetlen a fehérje megfelelő háromdimenziós alakjához és működéséhez. Ezen túlmenően a fehérje oldhatósága a sikeres fehérjetisztítás egyik rendkívül kívánatos tulajdonsága, amelyet számos tényező befolyásol, többek között a méret és az N- és C-terminális elemek. A rekombináns fehérjék általában N- és C-terminális címkéket tartalmaznak, amelyek kis szekvenciák, amelyeket immunhisztokémiai kimutatásra és tisztításra vagy fehérje-affinitás kromatográfiára használnak, a specifikus N- és C-terminális címkétől és a tervezett downstream alkalmazástól függően.
Fehérjetisztítási módszerek és alkalmazások
Függetlenül attól, hogy a kutatók célja a fehérje funkciójának tanulmányozása vagy a fehérjetisztítás skálájának növelése a biológiai és gyógyszeripari termékek ipari méretű előállításához szükséges stratégiák segítségével, számos fehérjetisztítási módszer, reagens és eszköz áll rendelkezésre. A kiválasztott fehérjetisztítási módszer részben meghatározza a mintaelőkészítési munkafolyamatot. Az affinitáskromatográfia megfelelő kezdeti tisztítási lépés a releváns címkéket tartalmazó szolubilizált rekombináns fehérjék tisztítására; azonban a nem kívánt fehérjék valószínűleg szintén kötődnek az affinitásgyanta-oszlophoz, és a végső mosásban a kívánt fehérjével együtt eluálódnak. Ha további tisztításra van szükség, kiegészítő tisztítási stratégiákat alkalmaznak, beleértve a méret-kiválasztó kromatográfiát vagy az ioncserélő kromatográfiát. Fontos, hogy sok affinitási címke eltávolítható, mivel a kutatók a végső tisztított fehérjéből el akarják távolítani a nem natív szekvenciákat.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Protokoll a FLAG fúziós fehérjék immunprecipitációjához (IP) M2 monoklonális antitest felhasználásával 4%-os agaróz affinitás gélekkel
- This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
- This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
- This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
- This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
- Mindent látni (22)
Kapcsolódó protokollok
- Reduce plastic waste and eliminate hazardous liquid waste for more sustainable laboratories with GenElute™-E Single Spin DNA and RNA prep kits.
- Hogyan optimalizáljuk a hisztidin-jelölt fehérjék tisztítását a Cytiva termékek használatával.
- How to separate proteins and peptides with affinity for metal ions by immobilized metal chelate affinity chromatography.
- His GraviTrap™ TALON® columns are prepacked with 1 ml of TALON® Superflow medium. Each column provides simple manual purification of up to 15 mg of histidine-tagged proteins.
- This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
- Mindent látni (6)
További cikkek és protokollok keresése
Miben segíthetünk
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com