Petrolkémiai szabványok
A petrolkémiai szabványok létfontosságúak a kőolaj, a benzin vagy más petrolkémiai termékek fizikai és kémiai tulajdonságainak értékeléséhez a különböző ipari alkalmazásokban. A kőolaj, a benzin vagy más petrolkémiai szempontból releváns anyagok vizsgálatához használt tiszta szabványok, valamint egy- és többkomponensű megoldások átfogó termékcsaládját kínáljuk.
Szabványaink úgy vannak megfogalmazva, hogy megfeleljenek az American Society for Testing and Materials (ASTM), valamint más nemzetközi szervezetek ajánlásainak. Ezek a kőolajszabványok lehetővé teszik a fűtőolajok megfelelő vizsgálatát és feldolgozását a biztonságos és hatékony felhasználás érdekében.
Bővebben
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: Analytical Solutions for Petrochemical & Petroleum Products
This brochure provides a summary of proven and reliable tools and consumables for the analytical lab supporting your petrochemical process.
Bioüzemanyagok
A többkomponensű bioüzemanyag-megoldások portfólióját kifejezetten az ASTM® D6584 szabványnak megfelelően terveztük. Ezek az előre elkészített oldatok értékes előkészítési időt takarítanak meg az elemzőnek. Tartalmazza az ISO 17034 és az ISO/IEC 17025 szabványok szerint előállított és tanúsított hitelesített referenciaanyag (CRM) oldatokat. Néhány bioüzemanyag-szabványunk zöldebb alternatív termékként is kapható. Ezek a termékek anélkül csökkentik a környezeti terhelést, hogy az eredmények minőségét és hatékonyságát veszélyeztetnék.
A szabad és kötött glicerin alacsony szintje kritikus a biodízel üzemanyag teljesítménye szempontjából. De mind a szabad glicerin, mind a kötött glicerin hozzájárul a befecskendező fúvókákon, dugattyúkon, szelepeken, szűrőkön és tárolótartályokon történő lerakódás kialakulásához. Az ASTM D6584 szabványosított módszert biztosít a szabad glicerin és az összes (szabad + kötött) glicerin meghatározására. A kereskedelmi biodízelgyártók ezt a módszert használják annak meghatározására, hogy a B100 (100% biodízel-metilészterek) gyártási folyamata értékesíthető-e, vagy átdolgozásra van szükség.
Benzin és gázolaj
Kerozin, benzin és aromás anyagok, például benzol mennyiségi meghatározására kínálunk CRM-eket. Ezeket a megfelelő ASTM módszerekkel - ASTM D1319, ASTM D5880 és ASTM 4053 - való használatra tervezték.
Tüzelőanyagok és amp; szénhidrogének
A nyers, finomított vagy más mátrixokban lévő olajokban lévő szénhidrogének meghatározásához számos tiszta és oldatos referenciaanyagot kínálunk. A választékban analitikai és hitelesített referenciaanyag-minőségű, gázkromatográfiás (GC) és nagynyomású folyadékkromatográfiás (HPLC) alkalmasságú szabványok is szerepelnek.
Kénmátrix CRM-ek
Kénmátrix CRM-ek választékunkban a Paragon Scientific termékei találhatók, amelyek alkalmasak kalibrálásra, ellenőrzésre vagy a kőolajtermékek kéntartalmának elemzésével járó minőségellenőrzési eljárásokban való felhasználásra. Kínálatunkban megtalálható a kén könnyű ásványolajban, nehéz ásványolajban, szintetikus dízelben és kerozinban (szagtalan), kéntartalom 0 (üres) és 5,0000% (50000 ppm) között minden anyag esetében. Minden termék az ISO/IEC 17025 és az ISO 17034 szabványoknak megfelelően tanúsított, és teljes mértékben nyomon követhető a nemzetközi szabványok szerint. A termékek 100 ml-es térfogatban, hamisíthatatlan üvegcsomagolásban kerülnek forgalomba, 12 hónapos eltarthatósági idővel.