Merck
Állványok 3D sejtkultúrához
Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel, amelyen két, rostos mátrixhoz tapadt, mikrobatelepekre emlékeztető, kerek, gömbölyded struktúrákból álló csoport látható. A kép fekete-fehér, kiemelve a mikroorganizmusok és a rostok textúráját és részletességét, a méretarányos sáv 20 mikrométeres méretet jelez.
Az emlőssejtek in vivo komplex háromdimenziós (3D) környezetben növekednek. A sejtet körülvevő extracelluláris mátrix (ECM) alakja és kémiai összetétele számos fiziológiai választ diktálhat. A hagyományos sejttenyésztési technikákat és protokollokat kétdimenziós (2D), általában üvegből vagy polisztirolból álló felületeken végzik. Bár a 2D-s módszer hozzáférhető és kényelmes, számos jól dokumentált műtárgy keletkezhet a 2D-s körülmények között tenyésztett sejtek vizsgálatakor. Fejlett sejttenyésztési módszereket és protokollokat fejlesztettek ki a sejtek 3D környezetben in vitro történő tenyésztésére. 
A sejtek háromdimenziós környezetben történő növekedését elősegítő eszközöket általában állványzatmentes és állványzat alapú technológiákra osztják. A 3D-s sejttenyésztés egyik jól bevált megközelítése a sejtek strukturális állványzaton történő tenyésztése, amely jellemzően biopolimerekből áll, amelyek a fiziológiás extracelluláris mátrix (ECM) utánzására vannak elrendezve. Ezeket az állványzatokat általában olyan betétként tervezik, amelyek kényelmesen beilleszthetők a hagyományos sejttenyésztési munkafolyamatokba. Más esetekben a 3D állványzat lehet a kiindulópontja komplex szövetszerkesztési projekteknek, például mesterséges szervek kifejlesztésének, sejtes termékek tömeges előállítására szolgáló bioreaktorok létrehozásának, vagy laboratóriumban termesztett vagy tenyésztett hús kifejlesztésének. Az alábbiakban az alkalmazásokhoz kínált 3D-s celluláris állványzat típusait emeljük ki. 
Négy különböző méretű és mintázatú, átlátszó és félig átlátszó műanyag gyűrű, némelyiken fémtüskékkel vagy fogszerű szerkezetekkel, fehér háttér előtt. Úgy tűnik, hogy ezek valószínűleg gépészeti vagy laboratóriumi környezetben használt alkatrészek.
Nanoszálas állványzat
A nanoszálas sejttenyésztő edények, a többsejtű lemezek és a lemezbetétek segítenek áthidalni a 2D és 3D sejttenyésztés közötti szakadékot. A nanoszálak optikailag átlátszóak, így lehetővé teszik a sejtek mobilitásának képalkotását és élő sejtekből történő, valós idejű számszerűsítését. A nanoszálak reprodukálják az in vivo 3D architektúrát, és extracelluláris mátrixfehérjékkel is bevonhatók az ezt igénylő alkalmazásokhoz, például a rákos vizsgálatokhoz. A sejtek könnyen kinyerhetők a nanoszálas állványzatból a későbbi elemzésekhez.
A nanoszálas állványzaton növesztett sejtek bizonyítottan gyorsan terjeszkednek és hatékonyan differenciálódnak, és ez a módszer mentes az állati eredetű termékeket tartalmazó hordozómátrixok lehetséges hatásaitól. Ez teszi a nanoszálakat optimálissá az IHC és az őssejtes alkalmazások számára. A standard lemezméretek kompatibilisek a nagy áteresztőképességű vegyületszűréshez szükséges automatizált berendezésekkel a gyógyszerkutatás és az ADME/Tox vizsgálatok számára. Válasszon igazított vagy véletlenszerűen orientált szálakat lemezekben vagy tálakban.
Kollagén állványzat
A SpongeCol® állványzatok oszlopos, porózus felépítésű kollagén szivacsok. Ezek az egyedülálló oszlopok olyan porózus hálózatot alkotnak, amely lehetővé teszi a sejtek és az extracelluláris tápanyagok minden irányba történő áramlását, és amely megnövelt felületet kínál a sejtek rögzítéséhez, elősegítve a növekedést és a migrációt. A kollagénszivacs állványzatokat tisztított I. típusú kollagén alkotja, amely támogatja a sejtek rögzülését és proliferációját. A SphereCol® gyöngyöket emberi fibroblaszt sejtkultúrából származó tisztított I. típusú humán kollagénnel vonják be, amely fokozza a természetes sejtnövekedést és -működést.
Polisztirol és polikaprolakton állványzat
A3D Biotek porózus polisztirol 3D-s betétes állványzatokat gyárt. A polisztirol előnyei közé tartozik, hogy elősegíti a sejtek növekedését és optikailag tiszta a mikroszkópos képalkotáshoz. A polikaprolakton (PCL) állványok alternatív anyagot jelentenek a 3D szövettenyésztéshez. A PCL egy biológiailag lebomló polimer, amelyet sebészeti implantátumok előállítására használtak. Biológiailag lebomló tulajdonságai miatt szövetszerkezeti alkalmazásokhoz is alkalmazható állványanyag. A PCL 3D Insert állványok biológiailag lebomló, különböző, pontosan szabályozott porózus struktúrákkal rendelkeznek, hogy megfeleljenek az őssejtekkel/szövettechnológiai kutatásokkal kapcsolatos igényeinek.
CellCrown™. Kultúrbetétek
A CellCrown™ betétek eldobható betétek, amelyek egy mintát immobilizálnak egy 6, 12, 24, 48 vagy 96 lyukú lemezen. A CellCrown™ betétekkel a szöveteken kívül szálak, fóliák, membránok és textíliák is stabilan rögzíthetők a lyukban. A minta a kútfal és a betét közé helyezett pipettahegy segítségével a médiumcsere során is a helyén maradhat a kútban.
Kapcsolódó videók
Videó: Nanoszálas megoldások
Kapcsolódó termék irodalom