Merck
Polietilén-glikol (PEG és PEO)
A polietilénglikol kémiai szerkezete C2H4O kémiai képletként írva
A polietilén-glikol (PEG), más néven polietilén-oxid (PEO) vagy poli(oxietilén) (POE) szintetikus, hidrofil és biokompatibilis poliéter. Általában a 20 000 g/mol alatti molekulatömegű anyagokat PEG-nek, míg a 20 000 g/mol feletti molekulatömegű anyagokat PEO-nak nevezik. Ezek a polimerek vízben és számos szerves oldószerben, például etanolban, acetonitrilben, toluolban, acetonban, diklórmetánban, hexánban és kloroformban is oldódnak.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
A PEG-ek alkalmazásai
A PEG-ek nem toxikusak, és általánosan használatosak a biokonjugációs és felületi funkcionalizációs alkalmazásokban, az orvosbiológiai kutatásban, a gyógyszerellátásban, a szövettechnológiában, valamint az élelmiszer- és kozmetikai iparban. A PEG-polimerláncok molekulákhoz való konjugálását vagy nem kovalens kötését PEGilálásnak nevezik. A PEGilezési módszer javíthatja a terápiás szerek vízzel való biokompatibilitását és oldhatóságát, stabilitását és farmakokinetikai tulajdonságait, hogy növelje biztonságosságukat és hatékonyságukat a célzott diagnosztikában és a gyógyszeradagolásban. A PEG-hidrogéleket általában terápiás szerek szabályozott felszabadítására, sejtkultúra-állványzatra, regeneratív orvoslásra, sebgyógyításra és szövetszerkesztésre használják.
PEG-származékok és PEG-linkerek
A molekulatömegek, végfunkcionalitások, reaktivitások és polimerarchitektúrák széles skálájával rendelkező, jól definiált PEG-ek széles portfólióját kínáljuk.
  • Heterobifunkcionális PEG-ek
  • Homobifunkcionális PEG-ek
  • Monofunkcionális PEG-ek
  • PEG-dendrimerek és többkarú PEGS
  • PEG kopolimerek
  • PEG standardok a GPC-hez
  • PEG és oligoetilén-glikol
  • Polietilén-oxid porok
  • Magas oligomer tisztaságú PEG-ek
A mélyebb információkért, beleértve a négy általános jellemzést, a legfontosabb ipari alkalmazásokat és a kapcsolódó termékeket, kérjük, fedezze fel Polietilénglikol (PEG) és polietilén-oxid (PEO) prospektus.
Kapcsolódó termékforrások
  • Article: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
    Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
  • Article: PEG Selection Guide
    A polietilén-glikol (PEG), más néven polietilén-oxid (PEO), etilén-oxid és víz kondenzációs polimerje, amely számos olyan kémiai tulajdonsággal rendelkezik, amelyek biológiai, kémiai és gyógyszeripari alkalmazásokban hasznossá teszik.
  • Tech Spotlight: Degradable Poly(ethylene glycol) Hydrogels for 2D and 3D Cell Culture
    Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
  • Tech Spotlight: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
    Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.