Merck
Vírusvektor-formulázás, végső szűrés és töltés
A génterápiás feldolgozási folyamatot bemutató formulázási grafikon
A formázás, a végső szűrés és a töltés a vírusvektorok előállításának utolsó lépései. Az oldási körülmények és a kiváló minőségű segédanyagok optimalizálásával kialakított racionális formulázási terv jelentősen növelheti a vírusvektorok stabilitását és eltarthatóságát. Kiváló minőségű, alacsony bioburden- és endotoxin-tartalmú pufferek, sók és stabilizátorok széles választékát kifejezetten a nagy kockázatú alkalmazásokhoz fejlesztettük ki, és biztosíthatják az Ön végleges génterápiás termékének sikeres downstream feldolgozását és formulázását.
A sikeres egyszer használatos steril szűrőrendszer tervezésénél az ilyen nagy értékű terápiák visszanyerésének maximalizálására kell összpontosítani, és figyelembe kell venni a különböző szűrőopciókat, a folyamat követelményeit, a mintavételi igényeket, valamint azt, hogy a felhasználás előtti, sterilizálás utáni integritásvizsgálatot (PUPSIT) el kell-e végezni.
Mobius® egyszer használatos szerelvényeink rugalmasságot kínálnak Önnek, és szakembereink segíthetnek Önnek egyedi szerelvényt tervezni szűrők és egyszer használatos alkatrészek széles portfóliójából. Ezek a rendszerek skálázhatóak és könnyen reprodukálhatóak, hogy megfeleljenek az Ön változó igényeinek.
Az Emprove® programunk által támogatott segédanyagaink, szűrőink és egyszer használatos összetevőink széles körű dokumentációval rendelkeznek, így minimalizálják a gyártás szabályozási és minőséggel kapcsolatos kockázatait. Mindez leegyszerűsíti a beszállítói minősítés összetettségét és felgyorsítja a folyamatokat, ezáltal csökkentve a teljes tulajdonlási költséget.
  • Az IPES PQG GMP-irányelvek szerint gyártott széles segédanyag-portfólió
  • Sterilizáló minőségű szűrők a vírusvektorok tisztításához
  • Mobius® egyszer használatos szerelvények vírusvektorok tisztításához
  • Validálási szolgáltatások annak megerősítésére, hogy az egyszer használatos szűrőrendszer alkalmas a feldolgozásra
Kapcsolódó technikai források
Munkafolyamat
Egy fehér köpenyes egészségügyi szakembert ábrázoló illusztráció, aki egy nagy rózsaszín molekulamodellt mutat be egy háromtagú családnak.
Génterápiás gyártás
A génterápiák térnyerése gyors innovációt eredményez, de a gyártóknak összetett kihívásokkal kell szembenézniük az új terápiák életre hívása során
Egy egyszerű lila vonalas rajz egy stilizált robotról, téglalap alakú testtel, két lábbal és egy antennával a tetején.
A helyes upstream folyamatra vonatkozó döntések meghozatala nemcsak a vírusvektor titerére, hanem a downstream folyamatokra, az időzítésre és a hatósági elfogadásra is hatással van
Egyszerű lila vonalas rajz egy négyzet alakú, négyzet alakú kocsiszekrényről és egy háromszög alakú felső részről, ahol a kábelek vannak rögzítve.
A hatékony vírustisztítási folyamatok javíthatják a hozamot, csökkenthetik a betegig tartó időt és csökkenthetik a gyártási költségeket
Egy nagyító lila körvonala, amely egy áramkörszerű mintára közelít, és a technológia elemzését vagy ellenőrzését szimbolizálja.
A vírusvektor termékek kritikus biológiai biztonságossági vizsgálata és jellemzése segíthet a kulcsfontosságú minőségi jellemzők teljes körű elemzésében: azonosság, hatékonyság, biztonságosság és stabilitás
Egy nagyító lila körvonala, amely egy áramkörszerű mintára közelít, és a technológia elemzését vagy ellenőrzését szimbolizálja.
A CDMO partnerségek kritikus szerepet játszanak a klinikai csővezetékek fejlesztésében és a sikeres kereskedelmi forgalomba hozatal elérésében
Kapcsolódó termékek
Millipak® végső töltőszűrők
Millipak® végső töltésű szűrők
A Millipak® Final Fill kapszulákat kis térfogatú, nagy értékű oldatok megbízható steril szűrésére tervezték.
Durapore® 0,22 µm kapszula
Durapore® 0,22 µm-es kapszulás szűrők
A Durapore® sterilizáló minőségű, 0,22 µm-es hidrofil polivinilidén-fluorid (PVDF) membránok alacsony fehérje kötődéssel rendelkeznek, és sterilitást, nagy áramlási sebességet és áteresztőképességet biztosítanak.