Merck
KezdőlapApplicationsGenomicsNukleinsav gélelektroforézis
Nukleinsav gélelektroforézis
DNS-elektroforézis agarózgél segítségével
A nukleinsav gélelektroforézis egy molekuláris biológiai technika a DNS- és RNS-töredékek méret és töltés alapján történő elválasztására, azonosítására és tisztítására. Ebben a technikában a DNS- és RNS-molekulákat úgy választják el, hogy elektromos mezőt alkalmazva negatív töltésű nukleinsavakat mozgatnak egy agaróz- vagy poliakrilamid gélmátrixon keresztül.  
Kiemelt kategóriák
Egy fehér kesztyűs laboráns pipettával kék folyadékot adagol egy gélelektroforézis kamrában lévő agarózgél mélyedéseibe, elmosódott laboratóriumi háttér előtt.
Nukleinsav gélelektroforézis berendezések és rendszerek
Optimalizálja a DNS- és RNS-elemzést festékeinkkel, géljeinkkel és jelölő reagensekkel a pontos mennyiségi meghatározás érdekében.
Termékek boltja
Világoskék biológiai pufferoldat a főzőpohárban pipettával.
Biológiai pufferek
Tudjon meg többet a nagy tisztaságú biológiai pufferekről különböző formulákban és csomagolási formákban, hogy kiváló oldatstabilitást és pH-szabályozást érjen el a bioprocessz munkafolyamatok alkalmazásaihoz.
Termékek boltja
Színes kör alakú formák és buborékok közelképe, a piros, sárga és zöld árnyalatok vibráló kombinációjával.
Tisztítószerek
Biológiai detergensek és felületaktív anyagok, beleértve a REACH-kompatibilis, biológiailag lebomló alternatívákat is, kaphatók sejtlízishez, DNS/RNS elektroforézishez, Western blottinghoz, transzfekcióhoz és számos más élettudományi kutatási alkalmazáshoz.
Megfelelő biológiai detergensek és felületaktív anyagok.
Termékek boltja
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultratiszta és tiszta víztisztító rendszer - 1. és 2. típusú laboratóriumi víztisztító rendszer gyártási és tartályegységekkel, valamint tiszta és ultratiszta vízadagolókkal.
Milli-Q® Benchtop laboratóriumi víztisztító rendszerek
A Milli-Q® rendszerek innovatív víztisztítási technológiákat kínálnak, amelyeket a laboratóriumi kutatási igények, fenntarthatósági célok és egyéb fontos követelmények támogatására terveztek.
Termékek boltja
A gélmátrix szitaként működik, így a rövidebb molekulák gyorsabban átjutnak a gél pórusain, mint a hosszabbak. 
  • Agaróz géleket leggyakrabban DNS- és RNS-elektroforézisre használják, és 50 bázispártól (50 bp) 50 000 bp-ig terjedő DNS-töredékek felbontására alkalmasak a standard elektroforetikus technikák alkalmazásával.
  • A poliakrilamid géleknek kisebb az elválasztási tartománya, és a ~500 bp-nél kisebb DNS-töredékek felbontására képesek nagyon nagy felbontással.
  • Az agaróz- és a poliakrilamid gélek elektroforetikus mobilitási eltolódási vizsgálatokban (EMSA) is használhatók a fehérje-nukleinsav kölcsönhatások jellemzésére. 
Az elektroforézist követően a DNS- és RNS-molekulák festékek vagy UV-fény segítségével láthatóvá tehetők, kivonhatók és tisztíthatók a gélből, vagy blotting céljából átvihetők. Ezek a módszerek gyakori preparatív technikák a klónozás, a PCR, a tömegspektrometria, az újgenerációs szekvenálás (NGS), valamint a Northern és Southern blot alkalmazások és munkafolyamatok során.
Dokumentum keresés
Konkrétabb információkat keres?
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk keresésére.