Mutatók
Indikátorok titráláshoz és egyéb alkalmazásokhoz
Kémiai reakciók megfigyeléséhez kiváló minőségű indikátorok széles választékát kínáljuk. Különböző kiszerelési méretekben kapható termékeink lehetővé teszik, hogy az Ön egyedi alkalmazásaihoz szükséges összes indikátorhoz egyetlen forrásból jusson hozzá. Indikátoraink lehetővé teszik a végpont pontos meghatározását a titrálási típusok széles skálájánál.
Portfóliónkban megtalálhatóak többek között:
- Savas-lúgos (pH) indikátorok
- Komplex vagy fém indikátorok
- Fluoreszcencia-indikátorok
- Redox-indikátorok
Mellett speciális, az Ön alkalmazásainak pontos követelményeihez igazított indikátorokat is kínálunk. Minden indikátorunkat szigorúan teszteljük a pontos, megbízható és reprodukálható eredmények biztosítása érdekében.
Savas-lúgos (pH) mutatók
A sav-lúg indikátor vagy pH indikátor egy gyenge sav vagy gyenge bázis, amely színváltozást mutat, ahogy a hidrogén (H+) vagy hidroxid (OH-) ionok koncentrációja változik egy vizes oldatban. A pH-indikátorokat elsősorban laboratóriumi alkalmazásokban használják egy sav-bázis reakció végpontjának azonosítására és egy oldat sav- vagy lúgtartalmának mennyiségi meghatározására. Ha sav-bázis titrálásban gyors végpontindikátorként használják, az indikátor az ekvivalenciaponton színváltozáson megy keresztül, lehetővé téve a felhasználó számára a titrálás végpontjának vizuális felismerését.
Komplex vagy fémindikátorok
A komplex vagy fémindikátorok olyan szerves anyagok, amelyek meghatározott fémionokkal való komplexképzéskor határozott színváltozáson mennek keresztül.
Azokat a fémionok koncentrációjának volumetrikus analitikai meghatározására használják, például a vízkeménység meghatározására.
Fluorescens indikátorok
A fluorescens indikátorok olyan vegyületek, amelyek fluoreszcens tulajdonságaikban a hidrogénion-koncentráció, az oxidációs potenciál vagy a fémion-koncentráció változásának hatására változást mutatnak. A fluoreszcens indikátorok nélkülözhetetlenek a kicsapásos titrálás végpontjának meghatározásához, ahol az ekvivalenciapontban e tulajdonságok valamelyikének jól meghatározott változása következik be.
A sejtek, sejtkomponensek, kromoszómák és baktériumok festésére és láthatóvá tételére, valamint antigén-antitest reakciók kimutatására is használhatók.
Redoxindikátorok
A redoxindikátorok olyan vegyületek, amelyek a potenciálkülönbség meghatározott értékeinél színváltozást mutatnak. Ezeknek az indikátoroknak redukált és oxidált formája különböző színű. A redoxindikátorokat laboratóriumokban a redoxireakciók nyomon követésére, a közelítő redoxpotenciálok meghatározására és a redoxitrálás végpontjának jelzésére (az oximetriában) használják. A redoxindikátorok színe nem egy adott pH-értéknél változik, hanem egy adott redoxpotenciálnál, amely a reakció ekvivalenciapontjához közelebb található.
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure : Colorize Your Lab
Explore our wide range of indicators for classical analytical titrations and utilize smart tables to easily find the ideal one for your specific needs.