Merck
Gyógyszerkiszállítás
Célzott hatóanyag-leadás - A gyógyszerkapszula közvetlenül a beteg sejten szabadítja fel a hatóanyagokat a pontos gyógyszeradagolás érdekében.
A gyógyszeradagolás a gyógyszerek vagy gyógyszerek és más xenobiotikumok beadásának módszere vagy folyamata, hogy terápiás hatást érjenek el emberekben vagy állatokban. Különböző gyógyszeradagolási technológiákat használnak a terápiás hatás elősegítésére a tervezett hatás helyén, miközben minimalizálják a lehetséges káros hatásokat, a gyógyszerkeverék felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és eliminációjának (ADME) befolyásolásával.
Kiemelt kategóriák
Gyógyszeradagoló készletek
Gyógyszeradagoló készletek
A NanofabTx™ reagens, mikrofluidikai eszköz és nanopolimer szűrőkészleteinket a magas sejtéletképességű nanorészecske hatóanyag-leadó formulák gyors szintézisére és ellenőrzésére optimalizáltuk.
Termékek boltja
Hidrofil polimerek
Hidrofil polimerek
Kémiai szerkezetük alapján csoportosított hidrofil polimerek széles portfólióját kínáljuk biomedicinális, katalitikus, önszerveződő és felületmódosító alkalmazásokhoz.
Termékek boltja
Hidrofób polimerek
Hidrofób polimerek
Folyamatosítsa munkáját a sokoldalú hidrofób polimerek kivételes portfóliójával, amely támogatja a tapadás, bevonat, szálak, filmek, tapadás, mesterséges műanyag és biomedicinális alkalmazásokat.
.
Termékek boltja
Példa a polimer molekulaszerkezetére
Polietilén-glikol (PEG és PEO)
A különböző minőségű és molekulatömegű poli(etilénglikol) (PEG) és PEG-oldatokat kínálunk különböző kiszerelésekben.
Termékek boltja
Az orvostudomány és a biotechnológia fejlődése számos új gyógyszerjelölt kifejlesztéséhez vezetett, amelyek közül sokan a preklinikai értékelés során a korlátozott biológiai hozzáférhetőség, a gyenge stabilitás és az alacsony oldhatóság miatt kudarcot vallanak. A gyógyszerhordozó rendszereket (DDS) széles körben kutatják és fejlesztik a terápiás szerek farmakokinetikájának és farmakodinamikájának javítása érdekében, hogy a kívánt dózisban, a megfelelő időben és sebességgel juttassák el azokat a célzott helyre. Új DDS-eket, például nano- és mikrorészecskéket, transzdermális tapaszokat, inhalátorokat, gyógyszer-tartályos implantátumokat és antitest-gyógyszer konjugátumokat fejlesztenek ki a fejlett terápiás igények kielégítésére, beleértve a szabályozott felszabadulást, a célzott adagolást, az oldhatóság fokozását, az igény szerinti aktiválást és az új beadási módokat (pl. transzdermális, szemészeti, orrászati). A DDS megfelelő kiválasztása a gyógyszer tulajdonságaitól, a kívánt felszabadulási sebességtől, a kívánt hatáshelytől és az alkalmazási módtól függ.
A nanotechnológia fejlődése jelentősen javította a gyógyszertervezést, lehetővé téve a célzott, biztonságos és hatékony gyógyszerformulációkat nanorészecskékkel (NP). A nanogyógyszer-leadó rendszerek nagy lehetőségeket mutattak a hidrofób gyógyszerek oldhatóságának javításában, a biodisztribúció és farmakokinetika fokozásában, valamint a célponton történő preferenciális felhalmozódás biztosításában.
A nanogyógyszer-leadó rendszerek tervezhetők úgy, hogy a gyógyszerek felszívódjanak vagy konjugálódjanak a részecske felületére, a magba kapszulázva vagy a részecskemátrixban oldódjanak. A gyógyszerrel töltött nanorészecskék a részecskék felületére célzott részek bevitelével tovább célozhatók egy adott betegséghelyre. Számos nanohordozót, például liposzómákat, polimer micellákat, dendrimereket, polimer-gyógyszer konjugátumokat, szervetlen nanorészecskéket és szénalapú nanoanyagokat alkalmaztak a gyógyszerhordozók formulálásában. A liposzómák a legelterjedtebb és legjobban vizsgált nanohordozók, míg a polimer nanorészecskék a gyógyszerhordozók egyik leginnovatívabb megközelítései közé tartoznak. Mind természetes, mind biokompatibilis szintetikus polimereket használnak polimer hatóanyag-leadó nanorészecskék előállítására. Fedezze fel NanoFabTx™ platformunkat további információkért.