Merck
Analitikai fecskendők
Folyékony mintákhoz használt, üveghordóba illesztett dugattyúval ellátott, automatikus mintavevő fecskendő.
A megfelelő fecskendő kiválasztása alapvető fontosságú a szoros és biztonságos illeszkedés biztosítása érdekében az injekciós nyílásban, a megfelelő műszerhasználat, a pontos injekciós mennyiség és a hosszú élettartam érdekében. Márkáink az alkalmazás szempontjából releváns fecskendőket, az eszközkompatibilitást és a személyes preferenciákat figyelembe véve kínálnak fecskendőket. Válasszon a standard és kiváló minőségű Hamilton, SGE, és VICI® Precíziós mintavételi analitikai gáz- és folyadékfecskendők. Egyedi alkalmazásokhoz tervezett fecskendő tartozékok és speciális fecskendők is kaphatók.     
Kapcsolódó termékforrások
  • Syringe Care
    Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
  • Flyer: Hamilton® Tools for Pharmaceutical Analysis
    Many consumables are needed for accurate pharmaceutical analysis.  Learn more about how Hamilton® consumables support the pharmaceutical industry.
Hamilton fecskendő termékek
Hamilton fecskendők két formában, Gastight és Microliter™ formában kaphatók, amelyek elsősorban a dugattyú kialakításában különböznek. Ezek a kémiailag inert fecskendők rozsdamentes acélból, I. típusú boroszilikát üvegből vagy PTFE-ből készült fecskendőtesttel rendelkeznek. Gastight fecskendők precíz, PTFE dugattyúheggyel biztosítják a szivárgásmentes tömítést mind a folyékony, mind a gáznemű minták esetében. A rozsdamentes acél dugattyúval ellátott Microliter™ fecskendők kézzel illeszkednek a megfelelő üveghordóhoz, így szoros tömítés jön létre közöttük. Ezek a fecskendők homogén folyékony mintákhoz használhatók, amelyek nem csapódnak ki, illetve nem kötődnek az üveghez.
SGE fecskendő termékek
SGE fecskendők a GC és HPLC autosamplerekhez, valamint a GC és LC kézi injektáláshoz állnak rendelkezésre. A dugattyúvédelemmel, vezetett dugattyúval és SuperfleX® dugattyúval ellátott SGE fecskendő opciók segítenek megakadályozni a dugattyú elhajlását vagy elgörbülését. A több fecskendő térfogatának megkülönböztetése érdekében az SGE színkódolást vezetett be a kromatográfiás fecskendőin a térfogat könnyű azonosítása érdekében. A dugattyú a tűben fecskendők jól ismertek a minta teljes kiszorítása érdekében, hordozás nélkül.
VICI (Valco) fecskendő termék
A Valco cégtől kiváló minőségű és megbízható VICI Precíziós mintavevő fecskendőket kínálunk folyékony és gázmintákhoz egyaránt. A beépített nyomáskiegyenlítési lehetőség lehetővé teszi az illékony minták egyszerű tárolását és szállítását. A fix vagy kivehető tűkkel tervezett VICI fecskendők szivárgásmentes és kis térfogatokhoz alkalmasak.