Merck
Immunhisztokémia
Közvetett immunhisztokémiai (IHC) és immunfluoreszcencia (IF) kimutatási módszerek sejt- és szövetmintákhoz
Immunhisztokémiai (IHC) és immunfluoreszcens (IF) kimutatási módszerek
Az immunhisztokémia (IHC) egy olyan biokémiai módszer, amely olyan antitesteket használ, amelyek a szövet egy részén található specifikus antigénekhez kötődnek. Hasonlóképpen, az immuncitokémia (ICC) alkalmas az egyes sejtrétegekben lévő antigének azonosítására. Az IHC-t általában az egészséges és beteg szövetekben, például rákos daganatokban található fehérjék, szénhidrátok és lipidek láthatóvá tételére használják. A specifikus molekuláris markerek olyan sejtes eseményekre jellemzőek, mint a proliferáció vagy a sejthalál (apoptózis). Az IHC-t az alapkutatásban is széles körben használják a biomarkerek és a különbözőképpen kifejeződő fehérjék eloszlásának és lokalizációjának megértésére a biológiai szövetek különböző részeiben.  
Kiemelt kategóriák
ZooMAb® antitest multipack
ZooMAb® antitestek
Tapasztalja meg a ZooMAb® rekombináns antitesteket, amelyeket kivételes konzisztenciára és teljesítményre terveztek a különböző alkalmazásokban
.
Termékek boltja
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultratiszta és tiszta víztisztító rendszer - 1. és 2. típusú laboratóriumi víztisztító rendszer gyártási és tartályegységekkel, valamint tiszta és ultratiszta vízadagolókkal.
Milli-Q® Benchtop laboratóriumi víztisztító rendszerek
A Milli-Q® rendszerek innovatív víztisztítási technológiákat kínálnak, amelyeket a laboratóriumi kutatási igények, fenntarthatósági célok és egyéb fontos követelmények támogatására terveztek.
Termékek boltja
IHC-szövet-előkészítés, antigénnyerés és előkezelés
A szöveteket tipikusan rögzítik, paraffinba ágyazzák, és az IHC-elemzéshez mikrotom segítségével metszik. A kezdeti szövetelőkészítést követő jelentős lépés az antigén visszanyerése. Erre azért van szükség, hogy a fixálás során kialakult fehérje keresztkötéseket fel lehessen bontani, és a rejtett antigénhelyeket fel lehessen fedni. Az antigén visszanyerési és előkezelési feltételeket empirikusan kell meghatározni, mivel az antigén epitóp hozzáférhetősége számos biológiai tényezőtől függően jelentősen változhat. Például egyes antigének agresszívebb előkezelést igényelhetnek az antitestkötő epitópjaik "leleplezéséhez", míg egyes antigének esetében egyáltalán nem szükséges az előkezelés. Két gyakori antigén-visszanyerési előkezelési módszer a hőindukált epitóp-visszanyerés (HIER), ahol hőforrást használnak pufferekkel és enzimekkel (proteináz K) együtt. A második módszer, a proteolitikus indukált epitóp visszanyerés (PIER) egy másik antigén-visszanyerési módszer, ahol különböző proteázok használhatók, például proteináz k, tripszin, kimotripszin vagy pepszin.
IHC-festés és detektálás
A szövetek előkészítését és az antigén-visszanyerés előkezelését követően az antitest-antigén kölcsönhatás vizualizálása többféle módon is megvalósítható. Az egyik gyakori módszer olyan primer antitestet használ, amelyet egy enzimhez, például torma-peroxidázhoz vagy alkalikus foszfatázhoz konjugáltak, amely egy színképző reakciót katalizál. Az immunfluoreszcencia (IF) módszer alternatívaként fluorofórral, például fluoreszceinnel, rodaminnal vagy Alexa Fluorral jelölt ellenanyagot használ. Egy másik lehetőség egy nem jelölt primer antitest használata, indirekt antigén kimutatással egy jelölt másodlagos antitest vagy összetettebb kimutatási rendszerek segítségével. Ebben az esetben minden egyes vizsgálathoz meg kell határozni mind az elsődleges, mind a másodlagos ellenanyag optimális titerét.