Merck
Sejtszámláló berendezés
A képen egy laborköpenyes személy látható, aki laboratóriumi felszereléssel kísérletet végez.
A tenyésztett sejtek vagy a szilárd szövetekből leválasztott sejtek pontos, reprodukálható számlálása elengedhetetlen a proliferációs ráta és a sejtek egészségének nyomon követéséhez, a transzformáció vagy az immortalizáció sikerének elemzéséhez, valamint a további szaporításhoz vagy a további kísérletekhez szükséges magvetéshez.
A hagyományos kézi módszerek, például a vizuális számlálásra épülő hemocitometria, megfelelőek lehetnek bizonyos kockázatos beállításokban. Bár széles körben hozzáférhető, a hemocitometria alacsony áteresztőképességű; a keverés, pipettázás és számítás során a technikus pontosságára támaszkodik; biológiailag veszélyes festékeket használhat; és az adatok kézi átírására támaszkodik. Az automatizált sejtszámlálók a hemocitometria nagyobb áteresztőképességű alternatíváját jelentik, de a legtöbb automatizált sejtszámláló látásalapú technológiát is használ a kis mintákból történő számolás extrapolálásához, és általában festékeket, dedikált reagenseket vagy mindkettőt igényelnek.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
A Scepter™ 3.0 kézi automatizált sejtszámláló
A kézi számlálási módszerek időigényesek a modern kutatólaboratóriumok számára, sok automatizált számláló pedig terjedelmes és költséges, kis minták vizuális számlálását alkalmazza, és speciális csöveket és reagenseket igényel.
A Scepter™ 3.0 sejtszámláló az egyetlen olyan automatizált sejtszámláló, amely hordozható és kézben tartható, és az egyetlen olyan eszköz, amely a Coulter impedancia számlálás pontosságát és konzisztenciáját közvetlenül a tenyésztőháztetőbe hozza.  Míg más automatizált számlálók helyet foglalnak a műhelyben és tárgyfelismerő szoftverre, kézi fókuszálásra és kézzel töltött betöltőkamrákra támaszkodnak, a Scepter® 3.0 sejtszámláló valódi automatizálást biztosít a látásalapú rendszerekkel együtt járó hibakockázat nélkül. A Scepter® 3.0 sejtszámláló mikrogyártott, precíziós mikrofluidikai érzékelőjével mintánként több ezer sejtet számol, és elvégzi az értékelés és a számítás munkáját, hogy kevesebb mint 30 másodperc alatt pontos, konzisztens sejtszámot szolgáltasson.
A sejtek számlálása gyors, reprodukálható és pontos a Coulter impedancia számláláson alapuló Scepter™ 3.0 kézi citométerrel.
A Scepter 3.0 kézi automata sejtszámláló
A Millipore® mérnöki munkája révén a Scepter™ 3.0 számláló használatát a tervezési fejlesztésekkel könnyebbé tette:
  • Az adatok vezeték nélküli átvitele a műszerről a nyomtatóra vagy a laboratóriumi munkaállomásra
  • Az USB-port, amely könnyű, hibamentes adatelérést és -átvitelt tesz lehetővé
  • Tároláshoz és töltéshez bárhová rögzíthető
  • A kezelőszervek ergonomikus elhelyezése a tartós, fáradtságmentes használathoz
  • Nagyobb, könnyebben olvasható kijelző
Mikroszkópos kép a sejtmigrációt vizsgáló Cell Comb scratch assay-ről
Hemocitométer kézi sejtszámláló készülék
Millicell® Eldobható hemocitométer 
Az eredeti hemocitométert a vérsejtek számlálására tervezték, és hagyományosan egy vastag üveglemezből készült, pontos térfogatú kamrával és rácsos üvegfelülettel rendelkező tárgylemez, amely lehetővé teszi a sejtek mikroszkopikus számlálását egy folyadékmennyiségre vetítve. Ha nagy kockázatú mintákat kell megszámolni, az eldobható hemocitométer megvédi a laboratóriumot, mivel nem kell a törékeny és potenciálisan veszélyes üveg hemocitométereket és fedőlemezeket tisztítani és újra felhasználni. A Millicell® eldobható hemocitométer kvarc minőségű optikai műanyagból készül, és ugyanúgy működik, mint a jól ismert Neubauer számláló kamra.  Az egyszer használatos hemocitométerek biológiailag veszélyes hulladékba történő elhelyezésével megszűnik a fedőlapok kezelése és a számlálóberendezések fertőtlenítése.
Kapcsolódó termékforrások
Kiemelt események