Merck
KezdőlapProductsKlinikai és diagnosztikaCell MárkaCell Marque™ detektáló rendszerek és kiegészítő reagensek
Cell Marque™ detektáló rendszerek és kiegészítő reagensek
Többféle méretű palackok, amelyek Trilogy™ előkezelő oldatokat tartalmaznak a szövettani szövetfeldolgozáshoz
A Cell Marque™ kiegészítő reagensek a szöveti előkezelőktől az antitest-hígítókig, a blokkoló szérumokig és a HRP-polimerekig a legmegbízhatóbb és legkövetkezetesebb teljesítményt nyújtják, amelyre a mai igényes, nagy áteresztőképességű szövettani laboratóriumoknak szükségük van.
A jól ismert márkáink a standard klinikai immunhisztokémiai és szövettani festési módszerekhez kifejlesztett és tesztelt reagenseket tartalmazzák, amelyeket házon belüli, minősített szövettani szakértőink hoztak létre és teszteltek.
Trilogy™ szövet-előkezelési megoldások
A Trilogy™ a végső előkezelési megoldás az Ön laboratóriuma számára. Más EDTA-oldatokkal ellentétben a Trilogy™ közel semleges pH-jú oldat, így kevésbé káros a szövetekre, ugyanakkor a hagyományos EDTA-oldatok erős maszkmentesítési képességeit mutatja. Forradalmi formulája egyesíti a deparaffinizálást, a rehidratálást és a maszkmentesítést, mindezt egyetlen egyszerű lépésben! A Trilogy™ lehetővé teszi az előkezelési eljárás standardizálását, ami viszont következetesebb és megbízhatóbb eredményekhez vezet.
Declere szövet-előkezelés IHC-hez
ADeclere minden olyan esetben használható, amikor formalinban rögzített, paraffinba ágyazott szövetmetszeteken immunhisztokémiai festést végeznek. E termék használata elősegíti az előkezelési eljárás standardizálását, ezáltal következetesebb és megbízhatóbb eredményeket eredményez.
Decalcifiers for Tissue Processing
A kemény szövetek optikai mikroszkópos vizsgálatához a rutin szövettani eljárások során szükséges a mésztelenítés. Az EDTA-formuláción alapuló OSTEOSOFT-unk a legjobban alkalmas az érzékeny, kalciumtartalmú szövetek, például csípőcsonti biopsziák mesztelenítésére. Az OSTEOSOFT csak egyszer használható; minden szövethez friss oldatot kell használni. Kínálunk egy másik változatot is, az OSTEOMOLL-t, amely kemény szövetek, például fogak és csontok mésztelenítésére használható, mivel formulája formaldehid és ecetsav alapú. Míg az OSTEOSOFT megőrzi az antigén struktúrákat a szövetben, így IHC elemzés végezhető, addig az OSTEOMOLL-t olyan szöveteknél használjuk, amelyeket nem antitest analízisre szánunk. Mindkét dekalcifikálószer használható klinikai diagnosztikai célokra és laboratóriumi akkreditációs eljárásokban, mivel IVD és CE termékként tanúsított és regisztrált.
Antibody Diluents for Immunohistochemistry
Antibody Diluents for Immunohistochemistry
Felhasználásra kész antitest hígítószereket kínálunk, amelyeket poliklonális és monoklonális antitestek hígítására és stabilizálására, valamint negatív kontrollreagensek előállítására terveztek az immunhisztokémiában. Termékünk, a Diamond antitesthígító Tris puffert (pH 7,3-7,7) tartalmaz 1% BSA-val és <0,1% nátrium-aziddal. Kínálunk továbbá Emerald nevű, PBS puffer alapú antitesthígítót is, amely 2-8 °C-on tárolva szintén használható a hígított antitestek stabilizálására. Mindkét terméket úgy tervezték, hogy minimalizálja az antitest által esetlegesen okozott nem specifikus reakciót, és elősegítse a specifikus antigén-antitest kötődést.
HiDef Detection™ HRP Polymer System
A HiDef Detection™ polimer rendszer egy immunhisztokémiai protokollokban használatra kész vizualizációs rendszer. Ez a kétlépéses rendszer indirekt módszert alkalmaz, amelynek eredményeként egy olyan antitest-enzim komplex jön létre, amely univerzálisan detektálja az egér és nyúl primer antitesteket. A keletkező kromogén reakció HRP-kompatibilis kromogénekkel fénymikroszkópiával láthatóvá tehető. A módszer biotinmentes, és kiküszöböli az endogén biotinból eredő nem specifikus festődést. Ez a vizualizációs rendszer két detektáló reagensből áll, és a HiDef Detection™ Amplifier (egér és nyúl), majd a HiDef Detection™ HRP Polymer Detector szekvenciális alkalmazásán alapul, felerősítve az alacsony expressziós antigének kimutatását. Ez a detektáló rendszer kompatibilis mind a kézi, mind a nyílt automatizált festési platformokkal.
HiDef Detection™ Alk Phos polimer rendszer
A HiDef Detection™ Alk Phos egér/nyúl polimer rendszert, egy rendkívül érzékeny immunoenzimatikus detektáló kitet kínálunk. A kit egy indirekt, biotinmentes polimer detektáló kit egér IgG, egér IgM és nyúl primer antitestek kimutatására. Ennek eredményeként az endogén avidin-biotin aktivitásból származó nem specifikus festődés kiküszöbölhető.
DAB-puffer tabletta
A DAB-puffer tabletta az immunhisztokémiai peroxidáz-reakciók kimutatásához szükséges DAB-kromogén oldat elkészítésére szolgál. A 3,3′-diaminobenzidin (DAB) egy peroxidáz-szubsztrát, amely alkoholban nem oldódó, barna színű terméket termel. A peroxidáz-kromogént az immunhisztokémia során kriosztát- és paraffinmetszetekben az antigénstruktúrák láthatóvá tételére használják, és nem vizes minták esetén kell használni. A reagens 50 festési eljáráshoz elegendő. IVD és CE termékként van regisztrálva.
IHC mosópufferek plusz TWEEN 20
TBS és PBS immunhisztokémiai mosópuffereket kínálunk TWEEN 20-zal. Ezek 20X koncentrált oldatok, amelyeket a reagensek tárgylemezekről történő leöblítésére és az immunhisztokémiai minták rövid távú tárolására szolgáló közegként alkalmaznak.
Univerzális negatív kontrollszérum
Az univerzális negatív kontrollszérum reagens olyan IHC-vizsgálatokban használható, ahol mind az egér, mind a nyúl primer antitestek antigénspecifikus felismerést és kötődést eredményeznek. Ezek a reagensek segítik az olyan sejtek, szövetek vagy szövetkomponensek azonosítását, amelyek nem specifikusan kötődhetnek az antitestekhez, és ezáltal megkönnyítik az értelmezést.