Membrános immundetektáló eszközök
A Western blotting immundetektálás során a célfehérje kimutatására antitesteket használnak. Az átvitt fehérjéket tartalmazó blottolt membránokat blokkolják, majd ellenanyag inkubáció és kimutatás következik kemilumineszcens, kolorimetrikus vagy fluoreszcens módszerekkel. A membrános immunodetektáló eszközök megkönnyítik a Western blotok feldolgozását a munkafolyamatok egyszerűsítésével és a detektálási idők felgyorsításával.
Bővebben
SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection System
A SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection System egy egyedülálló, vákuummal hajtott rendszer, amely a reagenseket a membránon keresztül húzza, növelve a membránnal való érintkezést, miközben megszünteti a diffúziótól vagy a keveréstől való függést. A reagensek háromdimenziós eloszlásának ez a javulása csökkenti az immunodetektáláshoz szükséges időt. Míg a hagyományos Western blotting 4-24 órát igényel a blokkolás, az antitest inkubáció és a mosás lépéseihez, addig a SNAP i.d.® 2.0 protokoll mindössze 30 percet vesz igénybe a jel intenzitásának csökkenése vagy a blot minőségének romlása nélkül. A fehérjék membránra történő átvitelét követő valamennyi immundetektálási lépés (azaz a blokkolás, a mosás, valamint az elsődleges és másodlagos antitestek inkubálása) elvégezhető a SNAP i.d.® 2.0 rendszerrel.
Kapcsolódó források
- Protocol: Protein Blotting Handbook
The seventh edition of the Protein Blotting Handbook offers comprehensive guidance on optimizing antibody concentrations and reducing background interference, along with expanded data and protocols for fluorescence detection. The handbook represents the collective experience of application scientists and technical service specialists.
- Article: 30-minute Immunodetection Protocol Using the SNAP i.d.® 2.0 System
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Access to our Western blotting expertise is easy—flip to our troubleshooting section at the end of this brochure, or learn more.