Merck
Biztonságos kezelés
A veszélyes vegyi anyagok biztonságos kezelése mindig kihívást jelent a mindennapi laboratóriumi munka során. Mi megkönnyítjük!
A tökéletesen összeillesztett összetevőkkel - vegyszerek, csomagolások, biztonsági eszközök és elszívórendszerek - még a rendkívül érzékeny alkalmazások során is biztonságos, kényelmes és szennyeződésmentes munkavégzésben lesz része. 
Speciális eszközök
segítségével azonnal elkerülheti a káros baleseteket, a vegyi égési sérüléseket, a költséges szennyeződéseket és az időigényes problémakövetést.
Minden anyagot szigorúan teszteltünk az alkalmazásukhoz, például az oldószer-elvonó rendszerek tömítőanyagát Acetonitrillel való használatra HPLC-műszerekben.
Minden termékünk az érvényes biztonsági előírásoknak felel meg - az önzáró fúvókáktól kezdve a nyomáscsökkentő mechanizmusokkal és antisztatikus eszközökkel ellátott biztonsági tartozékokig.
Elvegye hasznát a veszélyes vegyi anyagok kezelésében szerzett hosszú távú tapasztalatainknak, és növelje személyes biztonságát már az első használatnál.
Elővételi rendszerek az oldószerek biztonságos ellátásához
Leválasztórendszerek oldószerekhez
  • Rozsdamentes acélból vagy PTFE-ből készült
  • Kézi rendszer kézi pumpagolyóval üveg- vagy HDPE palackokban lévő oldószerekhez
  • Kézi rendszer kézi- vagy lábszivattyúgolyóval 10 l térfogatú és nagyobb tartályokban lévő oldószerekhez
  • Inertgázos rendszer rozsdamentes acéltartályokhoz
  • Szintérzékelők & egyedi szerelések is rendelhetők
Kivonási rendszerek a szervetlen anyagok biztonságos ellátásához
Szívórendszerek szervetlen anyagokhoz
  • PE vagy PVDF anyagból
  • Kézi rendszerek kézi vagy lábszivattyúval savakhoz és bázisokhoz 25 l-es és nagyobb kiszerelésben
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2