Merck
Fluorozás
A fluorozás, vagyis a fluor bevitele egy vegyületbe, a fluor elektronegativitása és kis mérete miatt képes alapvetően megváltoztatni annak biológiai tulajdonságait. A gyógyszerkutatásban a fluort gyakran a biológiai hozzáférhetőség javítása és a metabolikus stabilitási profil fokozása érdekében viszik be a célvegyületbe. A terület a fluor bevezetésének számos stratégiájával bővült, beleértve számos kulcsfontosságú reakciót.   
Fluor bevezetése egy vegyületbe nukleofil fluorozással.
Nukleofil fluorozás
A nukleofil fluorozási módszerek fluoridforrást, például alkáli- vagy ammónium-fluoridot alkalmaznak alkoholok közvetlen kiszorítására, aldehidekhez, ketonokhoz és karbonsavakhoz való adalékolásra, nagymértékben kemoszelektív módon kis molekulák szintéziséhez, valamint polifluorozásra anyagok szintéziséhez.
Fluor bevezetése egy vegyületbe elektrofil fluorozással.
Elektrofil fluorozás
Az elektrofil fluorozás egy széncentrikus nukleofil és egy elektrofil fluorforrás kombinációját jelenti. Hagyományosan az elektrofil fluorforrásként fluor-gázt használtak, amely erősen mérgező és erős oxidálószer. A kutatások azonban olyan reagensek kifejlesztéséhez vezettek, amelyek enyhébb, biztonságosabb és rendkívül stabil alternatívát jelentenek az elektrofil fluorozáshoz. Ezek a reagensek kiváló hasznosságot mutattak különböző alkalmazásokban, az elektrofil aromás szubsztitúciótól kezdve az α-fluoro-keto fajok képződéséig.
Fluor bevezetése egy vegyületbe difluor-metilálással
Difluormetilezés
A difluormetilezés a (C-H) kötések nukleofil addíciójával és radikális funkcionalizálásával hozza létre a reagensek difluor-metilcsoportját. A difluormetil-csoport (R-CF2H) nagy figyelmet kapott a gyógyszer-, agrokémiai és anyagkutatásban, mivel izoterikus a karbinolcsoporttal (CH2OH) szemben.
Nukleofil trifluormetilezés
Trifluormetilálás
A trifluormetilálás a kémiai kutatás gyorsan növekvő területe, amely elegánsan kapcsolódott a katalízishez a trifluormetil-csoportok molekulákra történő elhelyezésének új kémiai módszereinek kidolgozásában.
Radikális trifluormetilezés
5. ábra.Radikális trifluor-metilálás
Elektrofil trifluormetilezés
6. ábra.Elektrofil trifluormetilezés
Perfluoralkilezés
A perfluoralkilezés egy nukleofil perfluoralkilcsoport reakciója alkil-, alkenil- és arilhalogenidekkel vagy karbonilvegyületekkel. A perfluoralkil-reagenscsoportok stabilitása teszi őket vonzóvá számos alkalmazásban, mint például az allil-foszfátokkal való keresztkapcsolás.
Kapcsolódó műszaki cikkek
További cikkek keresése