Merck
Folyékony formulázási stratégiák
A képen balról jobbra egy piros folyadékot tartalmazó csésze, egy ugyanilyen piros folyadékot tartalmazó üvegtartály, egy barna üvegpalack, amelynek a tetején egy cseppentő van, egy szemcseppet tartalmazó műanyag flakon, egy oldalt fekvő üvegpalack, valamint egy tiszta folyadékot tartalmazó üvegpalack, amelynek a tetején egy fecskendő van.
Sok gyógyszert folyékony formában adnak be. Akár injekcióban, akár infúzióban, akár szájon át fogyasztva, akár helyileg alkalmazva, ezek a terápiás készítmények egyedi kihívások elé állítják a formulázókat. Az ilyen úton történő sikeres beadáshoz a hatóanyagnak (API) megfelelő oldhatósággal és stabilitással kell rendelkeznie. Az alkalmazási módtól függően további kritériumok is alkalmazhatók, mint például meghatározott pH, tonicitás vagy viszkozitási tartomány az alkalmazhatóság és/vagy tolerálhatóság biztosítása érdekében, optimalizált íz a betegek megfelelőségének javítása érdekében, alacsony biológiai terheltség és endotoxinszint, vagy - pl. injekciós készítmények esetében - a kész gyógyszer sterilitásának vizsgálata a betegre jelentett kockázat minimalizálása érdekében.
Hogy meghatározzuk, melyik megoldás a legmegfelelőbb egy adott hatóanyaghoz és annak formulázási követelményeihez, fontos megérteni, hogyan és mely segédanyagok segíthetnek leküzdeni ezeket a kihívásokat, valamint a legjobb megközelítés kiválasztásának legfontosabb szempontjait.
Kapcsolódó műszaki cikkek
Tekintse meg folyékony formulázáshoz használt segédanyagok és active pharmaceutical ingredients az egyes kihívások kezelésére és a fejlesztési és gyártási kockázatok csökkentésére.
Ujjbegyekben tartott töltött üveg fiola
A biológiai hozzáférhetőség és a kívánt terápiás hatás biztosításának előfeltétele az oldhatóság. Mivel a jelenleg fejlesztés alatt álló gyógyszerek becslések szerint 70-90%-a rosszul oldódik vízben, egyre fontosabb és sürgősebb megfelelő megoldásokat találni e kihívás leküzdésére.
  • A kismolekulák oldhatóságát és stabilitását számos technikával lehet kezelni, beleértve a formulázást és az API-feldolgozást.
  • Az API-feldolgozás a gyógyszerfejlesztés korai fázisaiban történik, és olyan stratégiákat használ fel, mint a só- és kokristályképzés az API tulajdonságainak javítására, beleértve a fokozott oldhatóságot.
  • A folyékony készítményekben használt legsokoldalúbb segédanyagok közé tartoznak a ciklodextrinek és a felületaktív anyagok.
    • A felületaktív anyagok stabilizálják az emulziókat vagy szuszpenziókat, és javíthatják az oldhatóságot is. Új megközelítések állnak rendelkezésre, mint például az önemulgeáló hatóanyag-leadó rendszerek.
    • Cyclodextrinek használhatók az API oldhatóságának és stabilitásának javítására.
    • A sókban ellenionként való alkalmazásán kívül a meglumin funkcionális segédanyagként is használható az API oldhatóságának fokozására, az API stabilitásának javítására és a pH-érték beállítására.
    Egy orvos injekciót ad a betegnek.
    A parenterális készítmények nagy kockázatú készítmények. Beadási módjuk miatt a szennyeződések ártalmasabbak lehetnek, mint más beadási módoknál, mint például a szájon át vagy helyileg történő beadásnál.
      Egy személy szemcseppet helyez a szemébe.
      A szemészeti gyógyszerek formulázása egyedülálló kihívásokat jelent. Több tényezőt kell megfelelően kiegyensúlyozni, beleértve a tónusosságot, a pH-t és a viszkozitást, hogy biztosítsuk a gyógyszer biztonságosságát, tolerálhatóságát és hatékonyságát. Ezzel párhuzamosan az alacsony biológiai terhelést is biztosítani kell a teljes eltarthatósági idő és a felhasználási időszak alatt.
      • A segédanyagok fontos szerepet játszanak ophthalmikus gyógyszerformák, ami közvetlen hatással van a kritikus folyamatparaméterekre és a kritikus minőségi jellemzőkre. A polimerek különösen alkalmasak a szemészeti gyógyszerformákhoz, mivel számos fontos előnyt kínálnak.
      • A polivinil-alkohol (PVA) számos előnyt kínál a szemészeti készítmények esetében. Ez a segédanyag különböző alkalmazásokhoz használható, mint például a szemüregben való visszatartás és az oldhatóság, és számos más segédanyaggal kompatibilis.
        Egy gyógyszerész áll a termékekkel kirakott polcok előtt, miközben kezében vágólapot tart.
        A gyógyszeripari készítmények, különösen a folyékony és félszilárd készítmények, érzékenyek a nem kívánt mikrobiális szennyeződésre. Ha nem tesznek megelőző intézkedéseket, ez súlyosan befolyásolja a termék eltarthatósági idejét és a szabadalmi biztonságot. A tartósítószerek felhasználhatók a készítmények szennyeződés elleni védelmére, valamint a szükséges eltarthatósági idő biztosítására.
        • A legjobb tartósítószer kiválasztása egy adott készítményhez számos tényező figyelembevételét igényli.
        • A benzalkónium-kloridot gyakran használják tartósítószerként széleskörű antimikrobiális és széles pH-tartományban kifejtett aktivitása miatt. Használják szemészeti készítményekben, valamint transzmukózális, otikus, helyi és inhalációs javallatokban.
        • A benzil-alkohol egy injekciókban, helyi, orális és fülészeti alkalmazásokban használt tartósítószer. Stabilizátorként is használják, és érzéstelenítő tulajdonságai miatt csökkentheti az injekciózáskor jelentkező fájdalmat.
        • A metil-parabént általában propil-parabénnel vagy propil-4-hidroxibenzoáttal kombinálva használják tartósítószerként. A parabénsók, mint például a metilparabén nátriumsója, jobban oldódnak a vízben, és mint ilyenek, előnyben részesíthetők a készítményekben.
        • A benzoesavat és a nátrium-benzoátokat alacsony kockázatú gyógyszeripari és élelmiszeripari alkalmazásokban használják. A nátrium-benzoát vízben sokkal jobban oldódik, ezért számos termékben használják, köztük a folyékony, szájon át szedhető készítmények nagy százalékában.
          Teljes egyéni védőfelszerelést viselő dolgozó nyomja meg a gombot egy bioreaktoron.
          A gyártási folyamatokat úgy kell megtervezni, hogy az új terápiák gyorsabban és költséghatékonyabban kerüljenek piacra. A munkafolyamatok hatékonyságának kulcsa a folyamatmegszakítások, a minőségi eltérések és a kezelői biztonsági kockázatok elkerülése.
          • A vegyi anyagok összecsomósodása és csomósodása, a porképződés és a munkaigényes mérlegelési folyamatok csökkentik a hatékonyságot. Az olyan megoldások, mint a granulált alapanyagok, amelyek szabadon áramlóak és csökkentett csomósodási viselkedéssel rendelkeznek, javíthatják a feldolgozhatóságot, felgyorsíthatják a termelést és növelhetik a kezelői biztonságot.
          • Az innovatív csomagolások, mint a megfelelő méretű mérlegelés, az egyszer használatos porátadó zsákok és a higroszkópos sókra vonatkozó speciális megoldások egyszerűsíthetik a folyamatokat és racionalizálhatják a gyártást.
            Egy orvos egy kanálnyi folyadékot tart egy gyermek elé.
            A kellemetlen vagy keserű ízű orális folyékony készítmény rossz betegmegfelelést eredményez, különösen a gyermekbetegek körében. Ezen készítmények ízének javítása számos tényezőt igényel, beleértve az édes hatáserősséget, az ízt, a szájérzetet és az utóízt, valamint a biztonság és a stabilitás biztosítását.
            • A hatóanyagok keserűségének elfedése és a készítmény édességprofiljának javítása rendkívül hatékony megközelítés a végső adagolási forma elfogadottságának növelésére
              Egy tudós egy csepp vizet ad egy pohárban növekvő növényhez. A tudóstól balra négy zöld folyadékkal teli edény áll.
              A folsav egy alapvető B-vitamin, amelyet az egészség és a jólét elősegítésére használnak. A folsav, beleértve szintetikus formáját, a folsav stabilitását azonban az oxidáció veszélyezteti, ami kihívást jelent a vitamin folyékony formulái számára.
              • AzArcofolin® egy szabadalmaztatott L-5-metil-tetrahidrofolát, amely oldatban hosszú távú stabilitással rendelkezik. Aktív formájában közvetlenül biohasznosítható, gyorsabban felszívódik, és nem fedi el a B12-hiányt.
                Kapcsolódó termékforrások
                • Segédanyagok az Ön folyékony alkalmazásához
                  Akár oldatokat, emulziókat vagy szuszpenziókat fejleszt - kiváló minőségű gyógyszeripari segédanyagokat biztosítunk folyékony készítményekhez.
                • Granulált anyagok
                  Szabadon folyó és könnyen kezelhető granulált nyersanyagaink csökkentik a csomósodást és a csomósodást a jobb feldolgozhatóság érdekében, javítva ezzel a gyártási sebességet és a kezelőszemélyzet biztonságát.
                • Injekciós és parenterális készítmények
                  Találjon kiváló minőségű, tiszta és megbízható nyersanyagmegoldásokat a parenterális formulázási követelmények teljesítéséhez.
                • API feldolgozó vegyi anyagok
                  Keressen kiváló minőségű API-feldolgozó vegyszereket az API oldhatóságának fokozásához. Anyagaink segíthetnek Önnek a sóképzésben, a ko-kristályképzésben, a polimorf szűrésben és a nanoőrlésben.
                Webes eszközök
                Two gloved hands inspect a batch of blue pills.
                A kis molekulájú gyógyszerek gyártásának egyre összetettebb akadályainak leküzdése stratégiai megközelítést igényel a feldolgozás, a formulázás, a szabályozási megfelelés, a nyersanyagok minősége és a beszállítók kiválasztása terén.
                Tudjon meg többet