Mikrobiológiai szabványok
A használatra kész mikrobiológiai kontrollok kiküszöbölik a kontrolltörzsek fenntartásának szükségességét a vizsgálati laboratóriumban, biztosítva, hogy minden minőségellenőrzési vizsgálathoz hitelesített kontrolltenyészet kerüljön felhasználásra. Ezeknek a kontrollanyagoknak a célnak megfelelőnek kell lenniük, figyelembe véve, hogy a mikroorganizmusok pontos és megbízható megszámlálása - gyakran viszonylag alacsony számban - alapvető fontosságú a gyógyszer-, élelmiszer-, víz- és környezeti minták esetében. Ezenkívül ezeknek a kontrolloknak alkalmazhatónak kell lenniük az egy laboratóriumban jellemzően vizsgált különböző mátrixok széles skálájára.
A Vitroids™ és a LENTICULE® korongokat kifejezetten arra tervezték, hogy a laboratóriumok számára lehetővé tegyék a megfelelő, azonnal felhasználható mikrobiológiai kontrollok alkalmazását minden egyes közegminőség-ellenőrzési vizsgálathoz. A telepképző egység (CFU) koncentrációkat gondosan kalibrálták, hogy minimalizálják vagy kiküszöböljék a hígítási lépések szükségességét, és a National Collection of Type Cultures (NCTC®®<< licenc alapján állnak rendelkezésre./sup>)/National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF®), illetve a Spanyol Típuskultúra Gyűjtemény (Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®) által biztosított.
A Vitroids™ és a LENTICULE® diszkókat az ISO 17034 és az ISO/IEC 17025 szabványoknak megfelelően gyártják. Ezek a szilárd, vízben oldódó mátrixban lévő tiszta baktérium-, gomba- vagy élesztőkultúrákból álló korongok legalább 16 hónapig stabilak, és életképes állapotban 16-24 hónapig eltarthatók. Meghatározott, hitelesített CFU-kat is tartalmaznak standard eltéréssel és kiterjesztett bizonytalansággal.
Bővebben a következőkről:
Kapcsolódó termékforrások
- Application Note: Using Vitroids™ and LENTICULE® Discs for spiking samples
- Brochure: Certified Reference Microorganisms
- Flyer: EN ISO 11133 and Water for the Preparation and Performance Testing of Microbiological Culture Media
- Flyer: Pharmaceutical Microbiology – Microorganisms for Growth Promotion
- Whitepaper: Vitroids™ and LENTICULE® discs Strain equivalency to ATCC and CMCC
A Vitroids™ és a LENTICULE® lemezek
- Főbb jellemzők: Tanúsított CFU, megbízhatóan meghatározott oltóanyag-tartományok 15-150000 között korongonként.
- Szabályozhatóság: Közel 16 hónapig stabil, -20 °C-on is tárolható. A CFU-k száma nem változik, az organizmusoknak nincs szükségük regenerálódási időre, és nincs lag fázisuk.
- Időmegtakarítás: Vizsgálati törzsenként 1 óra megtakarítás. A korongok időt takarítanak meg, mivel nincs szükség törzstenyészetek készítésére. Az organizmusoknak nincs szükségük regenerálódási időre vagy elődúsítási lépésre.
- Pontosság: Standard eltérés és koncentrációtartomány a minőségtanúsítványon (CoQ).
- Mérhetőség: A korongokat CECT®, NCTC® és NCPF® gyűjtésből származó, fagyasztva szárított, nyomon követhető tenyészetből állítják elő. A korongok nyomon követhetők a CRM-hez képest a jellemzéshez. Minden lemez képként tárolódik, és az összes dokumentum és adat is elmentésre kerül.
Tanúsított referencia mikroorganizmus (CRMs)
Baktériumok, gombák vagy élesztők Vitroids™ és LENTICULE® CRM korongok tiszta kultúráinak széles választékát kínáljuk, amelyek legalább egy évig stabilak.
Baktérium standardok: A korongokat életképes stádiumban lévő baktériumokkal (lag fázis vagy regenerációs idő nélkül) és egy átfogó analitikai tanúsítvánnyal szállítjuk, amely meghatározza a cfu-k átlagos számát, valamint az átlagértékre vonatkozó kiterjesztett bizonytalanságot.
Élesztő standardok: Az Ön laboratóriumi igényeihez 15-80, 80-130 és 1.000-10.000 cfu értékű élesztő CRM in Vitroids™ korongokat szállítunk.
Mould Standards: Vitroids™ korongok formájában kínálunk penész CRM-eket, hogy biztosítsa az Ön termékeinek biztonságát és hatékonyságát, amelyek rutinszerűen ki vannak téve penészgombáknak és gombáknak.
Negatív kontroll standardok: Negatív kontroll CRM-eket kínálunk LENTICULE® korongok formájában, amelyek biztosítják az Ön mikrobiológiai kísérleteinek hatékonyságát.
Bővebb információért látogasson el Vitroids™ és LENTICULE® lemezek weboldalon.