Mikroelektronika és nanoelektronika
A mikroelektronika és a nanoelektronika az elektronika olyan részterületei, amelyekben az elektronikus alkatrészek névleges jellemzőmérete 100 és 0,1 mikrométer közötti (mikroelektronika) vagy 100 nanométer vagy annál kisebb (nanoelektronika). A mai fejlett elektronikus eszközök memóriatárolási teljesítményét a mikrochipek sűrűségének jelentős növelésével érték el. A mezőhatású tranzisztorok méretének csökkentésével több alkatrész fér el az integrált áramkörökben, ami nagyobb teljesítményű és energiahatékonyabb elektronikai eszközöket tesz lehetővé, kisebb tömeggel és energiafogyasztással.
A Moore-törvény szerint az egyetlen chipre helyezhető tranzisztorok száma kétévente megduplázódik. Amióta ezt 1965-ben megjósolták, a félvezetőgyártási technológia fenntartotta ezt a fejlődési ütemet, és forradalmasította az iparágat. A méretcsökkentés üteme azonban lassul, és a mikrométer alatti tartományban gyártott elektronikus alkatrészek gyártásának fő kihívása a tranzisztor kapujának kialakítása, amely a csatornában folyó áramot vezérli. Minél kisebbek az elektronikus alkatrészek, annál nagyobb kihívást jelent a gyártásuk. A fizikai és kvantumhatások megváltoztatják az anyagok tulajdonságait a makroszintről a nanoszintre, befolyásolva az atomok közötti kölcsönhatásokat és a kvantummechanikai tulajdonságokat.
Kapcsolódó műszaki cikkek
- Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
- Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
- Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
- Mindent látni (63)
Kapcsolódó protokollok
- Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
- Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- A szelén szerepe az alapvető étrendi elemtől kezdve a félvezetőig terjed az olyan fejlett alkalmazásokban, mint a xerográfia.
- Nanodisc technology aids membrane protein solubilization, overcoming associated challenges in diverse protein classes.
- Mindent látni (5)
További cikkek és protokollok keresése
Az innovatív anyagok, a szén nanocsövek, a bór-nitrid nanocsövek, a kvantumpontok és a grafén adalékanyagok megjelenése előremozdította a nanotechnológia és a mikrotechnológia minimalizálását. Ezek és más új anyagok a legkisebb léptékben is rendkívüli pontossággal alakíthatók és manipulálhatók. Az új technológiák lehetővé teszik az elektronikai anyagok pontos vastagságú, akár atomi szintig terjedő lerakását és rétegezését. A vékonyrétegű félvezető eszközök gyártástechnológiája vezető, félvezető és szigetelő anyagokat használ, hogy nagy mennyiségben és nagyon alacsony költségek mellett fejlett képességeket biztosítson. A nanoelektronika modern gyártási módszerei közé tartoznak a mintázási (litográfia), maratási, vékonyréteg-leválasztási és adalékolási technikák.
A kialakulóban lévő kutatási területek a nanotechnológia és a kvantummechanikai hatások új megközelítéseire összpontosítanak. A molekuláris elektronika egyetlen molekulát használ elektronikus alkatrészként, hogy elektromos kapcsolatot létesítsen ömlesztett méretű elektródákkal. A spintronika vagy spin-transzport elektronika az elektronok spin-tulajdonságát mágneses és elektromos mezőkkel manipulálja, ami spin-polarizált áramot eredményez, amely nagyobb adatátviteli sebességet és nagyobb tárolókapacitást, memóriasűrűséget és feldolgozási teljesítményt biztosít, mint ami pusztán elektromos töltéssel lehetséges.