Merck
Egyszer használatos keverők
Egyszer használatos keverőinket 10-től 3000 literig terjedő kapacitással a legszélesebb körű követelmények kielégítésére terveztük. A Mobius® egyszer használatos keverők hatékonyan keverik a gyógyszeripari összetevőket és készítik el az olyan technológiai oldatokat, mint a pufferek és a közegek. A hagyományos rozsdamentes acél keverőkkel ellentétben, amelyeknél a tisztítási folyamatok miatt állásidőre van szükség, a Mobius® egyszer használatos keverők minimalizálják azt, kompromisszumok nélküli keverési minőség mellett. Az antitest-gyógyszerkonjugátum gyártásához a Mobius® ADC-reaktort kifejezetten a kulcsfontosságú konjugációs lépéshez tervezték.
Lásd related resources alább vagy contact-form
Három fehér mobius MIX egyszer használatos keverő, a nagyoktól a kicsikig terjedő méretben.
Mobius® MIX: a legjobb keverési megoldás kíméletes keverési alkalmazásokhoz, mint például a fehérjék és a nyírásra érzékeny termékek homogenizálása
  • 10 L, 50 L, 100 L, 200 L, 500 L és 1000 L méretben kapható (mérettől függően rozsdamentes acél vagy műanyag köpenyben)
  • Gyors, egyszerű beállítás és használat
  • Kompakt alapterület és mobil hordozószerkezet a nagyobb rugalmasság érdekében
  • Elhelyezkedő elektronika, bemelegítés nélkül
Három különböző méretű, rozsdamentes acélból készült Mobius® Power MIX egyszer használatos keverő: közepes méretű a bal oldalon, nagy méretű középen és kicsi a jobb oldalon.
Mobius® Power MIX: a nehezen oldódó anyagok és pufferkészítéshez a legjobb keverőmegoldás
  • 100 L, 200 L, 500 L, 1.000 L, 1.000 L, 2.000 L, 2.500 L és 3.000 L kiszerelésben kapható (mérettől függően rozsdamentes acél vagy műanyag köpenyes)
  • A rozsdamentes acél változatok széles ajtókkal rendelkeznek, amelyek a keverő átmérőjének felére nyílnak a zsákok könnyű betöltése érdekében
  • A rozsdamentes acél változatokon opcionálisan beépített terhelésmérő cellák és hőmérséklet-érzékelő
A Mobius<sup>®</sup> ADC reaktorok három mérete
Mobius® ADC Reaktor:
  • 10 l, 100 l és 500 l-es méretben kapható
  • Akár, hogy nem kell több mint egy literes keverőrendszert használni
  • Egyszer használatos komponensek, amelyek bizonyítottan kompatibilisek az olyan oldószerekkel, mint a DMAc és a DMSO, biztosítva a termék minőségét 
  • A konjugálás követelményeit szem előtt tartva tervezték, a személyre szabott anyagkezeléshez szükséges kiegészítő nyílásokkal
Csatlakozásra kész, rozsdamentes acél vezérlődoboz a bal oldalon és rozsdamentes acél intelligens vezérlődoboz HMI-vel a jobb oldalon.
Vezérlődobozok
A Mobius® keverők és a Mobius® ADC reaktorok helyben vagy távolról is felügyelhetők és vezérelhetők a  Ready to Connect vezérlődoboz segítségével.
A Mobius® MIX és a Power MIX esetében az intelligens vezérlődoboz Bio4C ACE™ Control Software megvalósítja a kritikus folyamatparaméterek távfelügyeletét, fejlett folyamatvezérlést biztosít, és megkönnyíti a szabályozási előírások betartását a keverési műveletek során.
Az egyszer használatos keverőzsákok PureFlex™ vagy Ultimus® fóliával készülnek. A PureFlex™ családba tartozó egyszer használatos technológiai tartályfóliák nagy tisztaságú, orvosi minőségű és koextrudáltak, hogy szilárdságot, rugalmasságot, kiváló gázzáró teljesítményt és inert érintkezést biztosítsanak. Emellett az Ultimus® filmet a nagyobb kihívást jelentő egyszer használatos biotechnológiai folyadékalkalmazásokhoz tervezték, növelve a tartósságot, miközben fenntartja az egyszer használatos biotechnológiai folyamatok által megkövetelt könnyű kezelhetőséget, rugalmasságot és megfelelőséget.
Kapcsolódó források
Oldal: 1 / 3