Merck
Sejtfagyasztó reagensek
Kék kesztyűt viselő tudós, amint sejteket tartalmazó kriovialitást helyez el egy kriotároló dobozban.
A sejtvonalak, az elsődleges sejtek és a genetikailag módosított sejtállományok az élettudományi, biotechnológiai vagy gyógyszerfejlesztési laboratórium legértékesebb és legnehezebben pótolható erőforrásai közé tartoznak. A sejtek megfelelő fagyasztására és a folyékony nitrogénben történő kriostárolásból történő újraélesztésére szolgáló technikák és eszközök a sejttenyésztés legkritikusabb módszerei közé tartoznak. Az intracelluláris jégkristályok kialakulásának megakadályozása és a sejtek stresszének minimalizálása kiemelkedő fontosságú a sejtek életképességének fenntartásához a krioprezerválás során.  Sterilszűrt, alkalmazásban tesztelt krioprotektánsok, például DMSO, valamint kész sejtfagyasztó közegek széles választékát kínáljuk DMSO-val és anélkül, amelyeket a sejtek életképességének maximalizálására terveztek a fagyasztási és felolvasztási folyamatok során.   
Egy "Dimetil-szulfoxid" feliratú palack, amelyet két ampulla szegélyez, amelyek ugyanezt az oldatot tartalmazzák.
Készen használható sejtfagyasztó médiumok
A kényelmes sejtfagyasztó médiareagensek kiküszöbölik a DMSO-koncentrációk titrálásának szükségességét, és DMSO-mentes készítményekben is kaphatók.
  • CryoStor®. sejtek krioprezerváló médiuma 2%-os, 5%-os és 10%-os koncentrációban, valamint DMSO-mentes formában, CryoSOFree™ néven is kapható.
  • pZerve™ szérumtartalmú vagy szérummentes tenyésztésre szolgáló kriokonzerváló oldat, amely nem tartalmaz dimetil-szulfoxidot (DMSO), magzati szarvasmarha-szérumot vagy más állati eredetű összetevőket
  • EmbryoMax®<
  • /sup> 2X Freezing Medium ES (embrionális őssejtek) számára, 20% DMSO & magzati szarvasmarha szérummal
  • HypoThermosol® FRS Preservation Solution javítja és meghosszabbítja a sejtek, szövetek és szervek tárolását 2-8 °C-on
DMSO (dimetil-szulfoxid) a sejtek krioprezerválásához
A dimetil-szulfoxid vagy DMSO egy szerves oldószer, amelyet krioprotektánsként használnak, amikor a sejteket kriostárolás céljából lefagyasztják.  A sejtfagyasztó közegek összetevőjeként a DMSO védi a sejteket azáltal, hogy megakadályozza mind az extracelluláris, mind az intracelluláris jégkristályok kialakulását. Válasszon a DMSO reagensek közül, amelyek
  • megfelelnek az USP és EP vizsgálati előírásoknak
  • A BioPerformance tanúsítvánnyal rendelkeznek sejtkultúrákhoz
  • Hibridómákhoz alkalmasak
  • Növényi sejttenyésztési alkalmazásokhoz teszteltek
Kapcsolódó termékforrások
Hasonló videók
Crystor® krioprezerválási protokoll
Nézze meg a sejtek fagyasztásának, tárolásának és felolvasztásának bemutatott eljárásait, valamint a sejtek életképességének értékelését a felolvasztás után.
Cellafagyasztási tippek
Ez a bemutató elmagyarázza a sejtek krioprezerválásának protokollját és a sejtkészletek fagyasztásakor figyelembe veendő legfontosabb szempontokat.