Hematológiai festékek
Megbízhatóan differenciálja és diagnosztizálja a vér- és csontvelőmintákat az Ön által preferált protokollal, ha kiváló minőségű hematológiai festőoldataink teljes választékából választ.
A sokszínű portfóliónk kémiailag meghatározott és pontosan megfogalmazott festőoldatok teljes választékát tartalmazza, amelyek optimálisan és következetesen teljesítenek a hematológiai differenciálás és diagnosztika során. Giemsa, Wright, Wright-Giemsa, Leishman és May-Grünwald festőreagenseket kínálunk, beleértve az azúrkéket, eozint, metilénkéket és briliáns krézilkéket. További népszerű termékeink közé tartozik a magzati hemoglobin készletünk, a vas és a retikulocita festékek.
Minden termékünk használatra kész, IVD regisztrált, CE tanúsítvánnyal rendelkezik, és átfogó minőségellenőrzésnek van alávetve. A biztosított kiváló minőség, a hosszú eltarthatósági idő és a tételek közötti konzisztencia végleges és reprodukálható eredményeket biztosít, hogy megkönnyítse a hematológiai vizsgálatokat, még a nehéz diagnosztikai esetekben is.
Bővebben
Hemacolor® gyors festés/h2>
Kifinomult Hemacolor® termékcsaládunk segítségével gyorsan megfestheti és megkülönböztetheti a vérkeneteket. Akár kézzel, akár automatizáltan végzi, a Hemacolor® oldatok és készletek lehetővé teszik, hogy hatékonyan, mindössze 30 másodperc alatt elérje a Pappenheim-festés fényességét és reprodukálhatóságát.
- A Hemacolor® oldatok és készletek puffer tablettákat és 3 használatra kész, rendkívül stabil oldatot (fixáló, vörös és kék oldat) tartalmaznak.
- Egyedi Hemacolor® gyorsfestő oldatok is kaphatók.
- Az auto-Hemacolor® festékfestő rendszert a Hematek® diafestő készülékkel (Siemens Healthcare Diagnostics) együtt automatikus vér- és csontvelő kenetfestéshez tervezték.
Citokémiai reagensek és készletek
Úttörő munkát végeztünk a számos klinikailag fontos sejtenzimet demonstráló citokémiai technikában, stabilizált diazónium-sók, valamint szubsztituált naftol szubsztrátok kereskedelmi forgalomba hozatalával. Stabilizált bázisoldatokat is bevezettünk (Fast Red Violet LB bázis, Fast Blue BB bázis és Fast Garnet GBC bázis), amelyek lehetővé teszik, hogy a munkareagensek mennyiségét könnyen beállíthassa az igényeinek megfelelően. Minden készletünket kényelmes, könnyen használható formátumban kínáljuk, és klinikai és kutatási célokra egyaránt felhasználhatók.
HEMATOGNOST Fe® festő készletek./h2>
Lokalizálja a sejtkomponenseket és vizsgálja az enzimaktivitást a vérben a felhasználásra kész citokémiai festőreagensek teljes választékával. Ezek a kiváló minőségű megoldások lehetővé teszik az enzimcitokémia és a kóros elváltozások megbízható és optimális megjelenítését a beteg vérében. A HEMATOGNOST Fe® készletek a szabad ionos vasat (Fe3+) mutatják ki a sejtekben a poroszkék (berlini kék) reakció segítségével, amely lehetővé teszi különböző állapotok, köztük a hemokromatózis, azbesztózis vagy csontvelőbetegségek diagnózisát.
Segédanyagok a hematológiához
Segédanyagok a hematológiához
Kiterjedt segédanyag-portfóliónk segítségével biztosítsa a hematológiai minták megfelelő rögzítését és rögzítését, és érjen el stabil és reprodukálható eredményeket. Itt mindent megtalál, amire szüksége van hematológiai mintáinak előkészítéséhez, rögzítéséhez, festéséhez, tárolásához és rögzítéséhez:
- Puffertabletták pH-stabil öblítőoldatok készítéséhez
- Immersziós olajok nagy nagyítású mikroszkópiához
- Vizes és nem vizes montírozóközegek és montírozószerek
- Egyéb hematológiai és szövettani laboratóriumi kiegészítők /li>
Midas® III-Plus automata festőberendezés
A Midas® III-Plus automatizált festőgép lehetővé teszi az összes hematológiai és bakteriológiai festési alkalmazás automatizálását. Mivel a készülék teljesen programozható, megismételheti meglévő festési technikáit, és biztosíthatja a perifériás vér- és csontvelő kenetek, valamint a bakteriológiai kenetek konzisztens eredményeit.
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow.