Merck
Szilárd formulázási stratégiák
Sok különböző formájú és színű tabletta
A szilárd formulázás jól bevált a gyógyszeriparban, és számos szabványos eljárás és módszer, valamint különféle formulák és adagolási típusok léteznek. Az olyan kihívások, mint a rossz oldhatóság, a meghatározott célcsoport speciális igényei és a változó szabályozási környezet továbbra is fennállnak, és innovatív problémamegoldó stratégiákat igényelnek.
Ez az oldal áttekintést nyújt a kis molekulák szilárd formulázásának gyakori kihívásairól, kiemelve a hatékony és testre szabott megoldásokat, amelyeket kifejezetten a gyógyszerfejlesztés kritikus akadályainak leküzdésére fejlesztettek ki.
A szilárd gyógyszerformák formulázása igen nagy kihívást és összetettséget jelenthet. A végső formulációig vezető úton számos akadályt kell leküzdeni, legyen szó akár az API stabilitásáról, a biológiai hozzáférhetőségről vagy a felszabadulási kinetikáról, amelyet optimalizálni kell, hogy csak néhányat említsünk. Ha olyan megbízható, alkalmazási és szabályozási szakértelemmel rendelkező partnert talál, aki támogatja Önt az adott API számára legjobb megközelítés meghatározásában, az sokat számíthat - segíthet csökkenteni az erőfeszítéseket, felgyorsítani a fejlesztési időt, és végső soron sikerre vinni a gyógyszerfejlesztési projektet.
A tabletta beadása a gyermeknek
Gyermekgyógyászati készítmények kifejlesztése
A csecsemőknek és gyermekeknek szánt gyógyszerek kifejlesztésekor figyelembe kell venni a csecsemők és gyermekek sajátos élettani jellemzőit és szükségleteit. Az életkornak megfelelő gyógyszerek esetében kritikus fontosságú a betegbiztonság és a betegmegfelelőség biztosítása az optimális terápiás hatékonyság biztosítása mellett
  • Vannak egyedi követelmények a gyermekgyógyászati készítményekkel szemben, beleértve a gyermekbarát adagolási formák és a jobb betegmegfelelőséget biztosító megoldások szükségességét. A szabályozási követelmények magas minőségű hatóanyagokat és segédanyagokat igényelnek, kiterjedt dokumentációval és az ellátási lánc átláthatóságával. Rendkívül fontos, hogy a kritikus szennyeződések, mint például a dietilénglikol (DEG) és az etilénglikol (EG) által okozott egészségügyi kockázatokat kiküszöböljük, ugyanakkor olyan készítményt fejlesszünk ki, amelyet a kis betegek jól elfogadnak.
  • A kellemes íz és az ízletesség befolyásolja a végső készítmény elfogadhatóságát, és jelentős hatással lehet a betegek compliance-ére. Ezek a tényezők különösen fontosak a szájon át történő beadási módok, a folyékony formulák, a szájon át dezintegrálódó tabletták (ODT) és bizonyos betegcsoportok (gyermekgyógyászat, geriátria) esetében. A keserű hatóanyagoknak az ízesítők és édesítőszerek alkalmazásával történő elfedése széles körben alkalmazott és elfogadott. A nagy intenzitású édesítőszerek, mint például a szukralóz és a neotám, egyszerű és hatékony megoldást kínálnak, mivel magas édesítőfaktorral rendelkeznek, biztonságosak, nagy édesítőerejük miatt költséghatékonyak és nem kariogének.
    3D nyomtatásban lévő tabletta
    A gyógyszerfejlesztés és -gyártás egyre inkább eltávolodik a "blockbuster gyógyszerek" koncepciójától, és a nagyon meghatározott betegcsoportok igényeinek kielégítése felé mozdul el. Ugyanakkor a folyamatok hatékonysága és gazdaságossága fontosabb, mint valaha. Az új technológiák egyre inkább terjednek, és új lehetőségeket kínálnak, valamint a hagyományos gyógyszergyártási koncepciók felborításának lehetőségét.
    • 3D nyomtatás vonzó technológia, amely lehetővé teszi a személyre szabást és az igény szerinti gyártást, a felszabadulási teljesítmény és a végső adagolási forma rugalmasságát, a digitalizálást és az automatizált formulázást.
    • A hatóanyag jellemzői hatással lehetnek a gyártási folyamat és a végső formulázás teljesítményére. A részecske-homogenizációs platformtechnológiák felhasználhatók az instabil polimorfok kezelésére, valamint az API folyékonyságának, tömöríthetőségének és részecske-homogenitásának javítására, hogy megbízhatóbb formulázást és hatékonyabb tablettázási folyamatokat tegyenek lehetővé.
    • Míg a hagyományos szakaszos gyártás igen elterjedt a gyógyszeriparban, számos hátránya van, amelyek korlátozott folyamathatékonyságot eredményeznek. Azokban az időkben, amikor a sebesség és a folyamatgazdaságosság kulcsfontosságú, a folytonos gyártás hatékonyabb megközelítést jelenthet a szilárd dózisok gyártásában.
    • Az új AI-alapú eszközünk széles kémiai térséget szűr, hogy megjósolja az Ön hatóanyagának ko-kristályosításához optimális koformálókat, ezáltal elősegítve a gyorsabb gyógyszerfejlesztést.
      Tabletta bevonat
      A tabletták bevonata fontos szerepet játszik a szilárd dózisú készítmények formulálásában, mivel számos előnnyel jár. Javítják a megjelenést, elfedik a kellemetlen színeket vagy ízeket, megkülönböztetik más gyógyszerektől, védik a tablettamagot a nedvességtől, módosítják a felszabadulási viselkedést és javítják a lenyelhetőséget. A bevonatformuláció és az optimális teljesítményt biztosító eljárás kifejlesztése jelentős szakértelmet igényel. A bevonatkomponensek kiválasztása is kritikus lépés, és figyelembe kell venni az anyagspecifikus tulajdonságokat, valamint a legújabb szabályozási fejleményeket.
      • A szilárd gyógyszerforma bevonása egy rendkívül hatékony megközelítés a hatóanyag környezeti hatásoktól való védelmére és egyúttal a megjelenés javítására. A polivinil-alkohol mint filmképző polimer például hatékony oxigén- és nedvességgátat biztosít, amely lehetővé teszi a gyógyszerformuláció jó stabilitását.
      • A titán-dioxidot (TiO2) széles körben használják színezőanyagként a tabletták bevonatában, és az egységes fehér megjelenés a tételek között nemcsak az esztétikát, hanem a betegek megfelelőségét is javítja. A nanorészecskés titán-dioxiddal kapcsolatos toxikológiai aggályok és az Európai Unióban az élelmiszerekben és táplálékkiegészítőkben való felhasználásának betiltása miatt érdeklődés mutatkozik a gyógyszerkészítményekben felhasználható megfelelő alternatívák iránt. A titán-dioxid helyett használható alternatívákat fejlesztettek ki, amelyek lehetővé teszik a filmbevonatok nagyobb opacitását, segítve a jövőben a szabályozási kockázatok mérséklését.
        Tabletták sorban
        A tömörített tabletták formulázása - annak ellenére, hogy az egyik legszélesebb körben használt szilárd orális gyógyszerforma - kihívást jelenthet, és többféle gyártási megközelítés is alkalmazható. A formulázók nagyobb rugalmasságot élveznek, amikor a formulációfejlesztés során kiválasztják a legjobb technológiát az adott hatóanyagra és a végső formulázási követelményekre vonatkozóan. Ismerje meg a tabletta gyártás közvetlen tömörítés, nedves granulálás és száraz granulálás általános technikáit, valamint ezek előnyeit és hátrányait.
        • A részecske-technológiával előállított mannit töltőanyagok széleskörű rugalmasságot tesznek lehetővé a gyártási folyamatokban, még a nagyobb kihívást jelentő szilárd dózisú készítmények, például az alacsony és magas dózisú és mikronizált hatóanyagok esetében is.
        • A tablettázási teljesítmény a száraz granulálás folyamatokban erősen függ a felhasznált segédanyag típusától. Számos kereskedelmi forgalomban kapható mannit változat alkalmas száraz granulálásra, beleértve a porlasztva szárított, granulált és kristályos mannit fajtákat. Fedezze fel a különböző mannit típusok választékát és a különbséget leíró esettanulmányokat.
        • A közvetlen tömörítés a nedves granuláláshoz képest kevesebb lépést tartalmazó, időtakarékos eljárás, amely érzékeny hatóanyagokra is jól alkalmazható. A funkcionális segédanyagok használata segít leküzdeni a közvetlen tömörítés potenciális korlátait, amelyek a részecskeméret-különbségekkel és a magas/alacsony dózisszintekkel kapcsolatosak, és amelyek egyébként keveredéseltolódást eredményezhetnek és hatással lehetnek a tartalom egyenletességére.
          Fokozott API-oldhatóságú tabletta
          Az oldhatóság fokozása kulcsfontosságú kihívás a gyógyszerformulák fejlesztésében, mivel a fejlesztés alatt álló hatóanyagok egyre nagyobb része rosszul oldódik vízben. Az oldhatóság fokozására számos megközelítés áll rendelkezésre, amelyeket a hatóanyagtól és a formulázási követelményektől függően kell értékelni, mivel a rossz vízoldékonyságú hatóanyagokra nincs egyféle megoldás. Az oldhatóság javítására irányuló stratégiák jellemzően a hatóanyagnak a biofarmáciai osztályozási rendszer (BCS) vagy az újabb fejleszthetőségi osztályozási rendszer (DCS) szerinti osztályozásán alapulnak, ami az egyes hatóanyagokra szabott megközelítést eredményez.
          • A szilárd formájú hatóanyagok fizikai-kémiai tulajdonságai módosíthatók és javíthatók különböző API-feldolgozási módszerek, beleértve a sóképzést, a társ-kristályokat és a nano-őrlést. Ezek a megközelítések számos hatóanyag-tulajdonságot javíthatnak, beleértve az oldhatóságot, a feldolgozhatóságot, a fizikai és kémiai stabilitást és a biztonságot.
          • Az orális készítményeknek a szervezetben való megfelelő felszívódáshoz az API oldhatóságára van szükségük. Ha az API nem oldódik megfelelően a gyomor-bél traktusban, nem tud a szisztémás keringésbe jutni, és a kívánt élettani hatás nem valósul meg. A oldhatóság fokozása formulálással, beleértve a különböző szilárd diszperziós technológiákat, számos megközelítés alkalmazható.
            • A meleg olvadék extrudálás (HME), a hatóanyag szilárd diszperziója egy polimer hatóanyaghordozóban a fűtött extruderhordóban történő keverés és olvadás révén jön létre.
            • A szervetlen hatóanyaghordozók, például mesopórusos szilícium-dioxid az API adszorbeálásával, jellemzően annak jobban oldódó amorf állapotában, szilárd diszperzió kialakítására használhatók.
            • Spriccszárítás szilárd diszperziót hoz létre az API-oldat gyors oldószeres elpárologtatásával.
            • A feloldódást fokozó anyagok felhasználhatók feloldódási sebességben korlátozott API-k teljesítményének javítására.
            • A hidrofób segédanyagok hidrofil segédanyagokkal való helyettesítése egy másik megközelítés a formuláció oldhatóságának és kioldódási teljesítményének javítására.
            • A sókban ellenionként való alkalmazásán kívül meglumin funkcionális segédanyagként is használható az API oldhatóságának fokozására, az API stabilitásának javítására és a pH-érték beállítására.
            API stabilitás
            A gyógyszerformuláció számos tényezője negatívan befolyásolhatja a hatóanyag stabilitását. Az API csökkent stabilitása csökkent eltarthatósági időt, csökkent hatékonyságot vagy legrosszabb esetben a beteg károsodását eredményezheti. Számos szempontot kell figyelembe venni a formuláció kifejlesztésekor vagy az instabilitás kezelésénél: Érzékeny-e az API olyan környezeti tényezőkre, mint a fény, a hő vagy a páratartalom? Hajlamos-e az API az olyan gyakori segédanyag szennyeződések által kiváltott instabilitásra, mint a peroxidok vagy redukáló cukrok? Az API nem kompatibilis a kiválasztott formulázási módszerekkel?
            • A megfelelő segédanyagok alkalmazása a tablettamagokhoz, kapszulákhoz és tasakokhoz segítenek megvédeni az API-kat a redukáló cukrok és peroxid szennyeződések okozta barnulástól, a granulációs folyamat során hő vagy nedvesség által kiváltott instabilitástól, valamint a higroszkópos összetevőket tartalmazó formulációs összetevők által elősegített instabilitástól.
              Óra és tabletta, amely API-t bocsát ki
              A szájon át szedhető szilárd készítmények ellenőrzött felszabadulása biztosítja a gyógyszer teljesítményének és a terápiás szükségletnek az összehangolását. A tartós hatóanyag-leadás előnyei közé tartozik a csökkentett adagolási gyakoriság, a nagyobb betegkényelem és a nagyobb compliance. Sok esetben a hatóanyag hosszú hatástartamú hatékonyságára van szükség. A tartós hatóanyag-leadású készítmények segédanyagainak kiválasztásakor a gyógyszergyártóknak olyan lehetőségekre van szükségük, amelyek kiváló megbízhatóságot és konzisztenciát biztosítanak, a felszabadulás kinetikáját pedig nem befolyásolják a külső körülmények, például a pH-érték.
              • A mátrixrendszereket széles körben használják a hatóanyag-leadás szabályozására, mivel egyszerű a formulázási folyamatuk. A sebességet szabályozó bevonórétegekkel ellentétben a mátrixformulációban általában kisebb a dózisdömping és a kapcsolódó mellékhatások kockázata. Egy új polyvinil-alkoholon (PVA) alapuló, optimalizált részecskemérettel és tulajdonságokkal rendelkező tartós hatóanyag-leadású segédanyag biztosítja a tartós, tartós hatóanyag-leadást hosszú időn keresztül, és jó tömöríthetősége miatt jól alkalmazható közvetlen tömörítési eljárásokhoz. A teljesen szintetikus jelleg lehetővé teszi a tulajdonságok szoros ellenőrzését és a megbízható, tételről tételre történő teljesítményt, támogatva a Quality by Design (QbD) megközelítéseket.
                Tabletta széteső
                A szájon át oszló tabletták (ODT) kényelmet és gyorsaságot kínálnak. Ezeket a tablettákat úgy tervezték, hogy lenyelés előtt gyorsan feloldódjanak a szájban, víz nélkül.
                • A az ODT-kre szabott segédanyagok kiválasztása kritikus fontosságú annak biztosítása érdekében, hogy alacsony nyomóerővel robusztus tabletták állíthatóak elő, valamint gyors dezintegráció és oldódás biztosítható legyen.
                  Két inhalátor
                  Az inhalációs gyógyszerbevitel vonzó, nem invazív beadási mód, ha gyors hatáskezdetre, minimális mellékhatásokra és kiváló biológiai hozzáférhetőségre van szükség. A szárazpor-inhalációs (DPI) formuláció pontos adagolása azonban kihívást jelenthet a kis adagolási mennyiség és a szükséges finom részecskeméret miatt.
                  • A szilárd segédanyag-hordozókkal való kombináció gyakran szükséges a gyógyszer stabilitásának javítása, az adagolás szabályozása és a részecskék kohéziójának megakadályozása érdekében. Jelenleg a DPI-formulákhoz használt porkeverékek többsége laktóz-monohidráton mint segédanyag-hordozón alapul, ami a laktóz (mivel redukáló cukor) és az API lehetséges kölcsönhatását, a betegek laktóz-intoleranciájával kapcsolatos aggályokat, valamint állati eredetű segédanyag használatát eredményezheti. Mannit alapú segédanyagok DPI-khez segíthetnek a laktóz alapú inhalatív készítmények hiányosságainak kiküszöbölésében.
                    Lépjen kapcsolatba műszaki szakértőinkkel, ha többet szeretne megtudni széles körű alkalmazási szolgáltatásainkról, vagy töltse le Formulázási kézikönyvünket, amely átfogó műszaki információkkal segíti Önt a megfelelő technológiák és segédanyagok kiválasztásában a tervezett szilárd gyógyszeralkalmazáshoz.
                    Kapcsolódó cikkek
                    Oldal: 1 / 2
                    Kapcsolódó dokumentumok