Biomarker és metabolit szabványok
A biomarkerek a vérben, testnedvekben vagy szövetekben található biológiai molekulák, amelyek biológiai folyamatok vagy állapotok mérhető indikátoraiként működnek. A biológiai folyamatban vagy terápiás válaszban betöltött szerepük alapján a biomarkerek elsősorban a következők szerint osztályozhatók: fogékonysági/kockázati biomarkerek, diagnosztikai biomarkerek, monitorozó biomarkerek, prognosztikai biomarkerek, prediktív biomarkerek, farmakodinamikai biomarkerek és biztonsági biomarkerek.
A metabolitok, beleértve az aminosavakat, lipideket, peptideket, nukleinsavakat, szénhidrátokat, vitaminokat és ásványi anyagokat, olyan kis molekulák, amelyek metabolikus reakciók köztes vagy végtermékeként keletkeznek, és e molekulák sejtekben, szövetekben, szervekben és biofolyadékokban történő vizsgálatát metabolizmusnak nevezzük. A metabolitokat elsődleges vagy másodlagos, endogén vagy exogén anyagokként osztályozzák az élettani folyamatokban és betegségekben betöltött szerepük, valamint a szervezeten belüli vagy kívüli eredetük alapján.
A metabolit- és biomarker-szabványok nélkülözhetetlen eszközök a klinikai és diagnosztikai vizsgálatokban, mivel alapvető betekintést nyújtanak a metabolikus állapotba és a betegség progressziójába, lehetővé téve a pontos diagnózist, a prognózist és a személyre szabott kezelési stratégiákat. Ehhez elengedhetetlen a kiváló minőségű metabolit- és biomarker-referenciák használata, mivel ezek biztosítják a teszteredmények pontosságát, konzisztenciáját és reprodukálhatóságát, ezáltal növelve a klinikai döntések és a kutatási eredmények megbízhatóságát.
A metabolit- és biomarker-referenciaanyagok széles skáláját kínáljuk, melyeket a tömegspektrometria-alapú metabolizmus és biomarker-vizsgálatokhoz szabtak. A metabolit standardok alkalmasak mindenféle metabolitvizsgálathoz, beleértve a metabolikus panelvizsgálatokat, az alapvető metabolikus panelvizsgálatokat, az újszülöttkori szűrővizsgálatokat és a veleszületett anyagcsere-hibák szűrővizsgálatait. Biomarker-referenciaanyagaink különböző biomarker-vizsgálati módszereket és biomarker-teszteket is támogatnak, mint például az alkohol biomarker-vizsgálatát, a sportolók biomarker-vizsgálatát, a gyulladásos biomarkerek vizsgálatát és a rák biomarker-vizsgálatát többek között.
Termékeink számos alkalmazást támogatnak, beleértve a metabolikus profilalkotást, a klinikai és diagnosztikai vizsgálatokat, az új biomarkerek azonosítására irányuló célelemzést, a gyógyszerkutatást és az endokrinológiát. Gyűjteményünkben klinikailag jelentős endogén vegyületek, mint például a Seraseq® onkológiai és NIPT termékek a genomika számára, valamint olyan kulcsfontosságú metabolitok, mint az aminosavak, lipidek, szénhidrátok, epesavak, D-vitamin, katekolaminok, neurotranszmitterek és hormonok, amelyek a férfi, női, újszülöttkori és pajzsmirigy egészséggel kapcsolatosak.
Szakaszok áttekintése
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: Diagnostic Metabolites
Reference Materials for newborn screening & detection of metabolic diseases.
Seraseq® NIPT tesztelési referenciaanyagok
Seraseq®
Seraseq®< NIPT referenciaanyagok kiváló minőségű, pácienshez hasonló kontrollok, amelyeket a teljes nem invazív prenatális tesztelési (NIPT) munkafolyamat támogatására terveztek, a vizsgálatfejlesztéstől a rutin minőségellenőrzésig. Az anyai plazmából származó és klinikai mintákat utánzó anyagok megőrzik a natív magzati és anyai cfDNS jellemzőit, hogy biztosítsák a különböző vizsgálati technológiákkal és platformokkal való kompatibilitást, beleértve a teljes genom (WG) & SNP-alapú magzati frakció becslési módszereket. Ezek a referenciaanyagok kiterjedt lefedettséget biztosítanak, beleértve a gyakori aneuploidiákat, mint például a 21, 18, 13-as triszómia, és a nemi kromoszóma-rendellenességeket, mint például a 22q11 mikrodeléció. A Seraseq® NIPT referenciaanyagok cGMP-megfelelőség szerint, ISO 13485 tanúsítvánnyal rendelkező létesítményekben készülnek, és biztosítják a tételek közötti konzisztenciát, valamint hosszú eltarthatósági idővel rendelkeznek, stabilitást és megbízhatóságot biztosítva. A plazmát szimuláló, kényelmes, egyfiolás formátum lehetővé teszi továbbá a NIPT-vizsgálati munkafolyamatba való egyszerű integrálást.
Seraseq® referenciaanyagok NGS rákvizsgálatokhoz
Seraseq referenciaanyagok NGS rákvizsgálatokhoz
Seraseqsup>® onkológiai termékek átfogó referenciaanyag-csomagot nyújtanak, amelyet az újgenerációs szekvenálási (NGS) vizsgálatok fejlesztésének, validálásának és monitorozásának támogatására terveztek a precíziós onkológiában. Ezek a nagymértékben multiplexált, pácienshez hasonló anyagok különböző formátumokban állnak rendelkezésre, beleértve a DNS-t, az RNS-t és a keringő tumor-DNS-t (ctDNS), és a variánstípusok széles körét fedik le, mint például az SNV-k, INDEL-ek, CNV-k, SV-k és RNS-fúziók. A daganatprofilozáshoz, immunonkológiához, folyékony biopsziához és a betegség monitorozásához ideális Seraseq® onkológiai referenciaanyagok biztosítják a konzisztenciát, a reprodukálhatóságot és az eredményekbe vetett bizalmat, így vezető választássá válnak a rákdiagnosztika és a személyre szabott kezelési stratégiák fejlesztéséhez.
Referenciaanyagok hormonvizsgálathoz
Hormonreferenciaanyagok széles választékában megtalálható a Cerilliantsup>® minősített referenciaanyag (CRM) oldatok és VETRANAL® analitikai standardok a hormon-metabolitok pontos és reprodukálható kimutatásához. Ezek a standardok tisztán és oldat formájában is rendelkezésre állnak, kompatibilisek a HPLC és GC analízissel, így megbízható és pontos eredményeket biztosítanak.
Aminosav-metabolitok referenciaanyagai
Az aminosavak analitikai standardjainak és hitelesített referenciaanyagainak (CRM) széles választékát kínáljuk, beleértve a natív és a stabil izotópokkal jelölt belső standardokat is. Termékeink egyetlen oldatként vagy több analitből álló keverékként kaphatók, GC/MS és LC/MS platformokon való használatra optimalizálva.
A TraceCERT® tanúsított referenciaanyagaink konzisztens, megbízható eredményeket biztosítanak különböző mennyiségi alkalmazásokhoz, például belső standardok készítéséhez, rendszeralkalmassági tesztekhez, linearitás-ellenőrzéshez és jártassági vizsgálatokhoz. A stabil, mennyiségi oldatformátum biztosítja a könnyű használatot, a csökkentett anyaghulladékot és a nagyobb hatékonyságot, a hitelesített koncentrációs értékek pedig jobb konzisztenciát és pontosságot biztosítanak a klinikai és kutatási környezetben.
Referenciaanyagok a D-hidroxivitaminhoz
A 25-hidroxivitamin D egy stabil és széles körben elismert metabolit, amelyet a vér D-vitamin-szintjének klinikai értékelésére használnak. A 25-hidroxi- D-vitamin-standardok választékunk hitelesített referenciaanyag-oldatokat tartalmaz, amelyek natív és izotópjelzett formában is rendelkezésre állnak, biztosítva a pontosságot és megbízhatóságot a klinikai vizsgálatokban.
Referenciaanyagok katekolaminokhoz és biogén aminokhoz
A katekolaminok a mellékvesék által termelt aminok, amelyek hormonként és neurotranszmitterként is működnek. A legfontosabb katekolaminok közé tartozik a dopamin, az adrenalin (adrenalin) és a noradrenalin (noradrenalin), amelyek mind az L-tirozin aminosavból származnak. A pontos klinikai analízis támogatása érdekében a katecholamin metabolitok számára hitelesített referenciaanyagok (CRM) széles választékát kínáljuk, amelyek egy- és többkomponensű oldatokban egyaránt rendelkezésre állnak.