Cytiva™
A Cytiva™ technológiák olyan áttöréseket tettek lehetővé a tudományban és az orvostudományban, amelyek a mai biotechnológiai iparágat alakították. A Cytiva™ széles portfóliójával, amely magában foglalja a Whatman® szűrőket és membránokat, az Amersham™ kromatográfiás oszlopokat és gyantákat, szövettenyésztési reagenseket, valamint a mintaelőkészítéshez, blottinghoz és fehérjeelemzéshez szükséges termékeket, elősegíti a terápiás szerek felfedezését és gyártását.
Bővebben
Whatman® laborszűrő termékek
AWhatman® termékek az alapvető mintaszűréstől a nagy áteresztőképességű automatizált alkalmazásokon át az igényes HPLC mintaelőkészítésig mindenféle laboratóriumi folyamathoz használhatóak.
- Szűrőpapír, membránszűrő és fecskendőszűrő laboratóriumi alapanyagok, méretek, formák és pórusméretek
- Automatizálható Mini-UniPrep™ fecskendő nélküli szűrők és fiolák, a track-etched és az Anopore™ membránok megfelelnek a gyógyszeripari vállalatok szigorú követelményeinek.
- A környezeti monitorozáshoz, valamint a levegő-, víz- és talajvizsgálatokhoz nélkülözhetetlen Whatman® termékeket az EPA, az ASTM és az ISO protokollok idézik.
Amersham™ gyanták és előrecsomagolt oszlopok fehérjetisztításhoz
Cytiva™. számos oszlopot és gyantát kínál a laboratóriumi léptékűtől a technológiai léptékű antitest- és fehérjetisztításig, beleértve az affinitás-, ioncsere- és méretkizárásos kromatográfiához való megoldásokat.
- A GraviTrap™ oszlopok előrecsomagolt gravitációs áramlású oszlopok, amelyeket fehérjék és antitestek gyors és hatékony kézi tisztítására terveztek sejtkultúra felülúszóból és biológiai folyadékokból.
- SpinTrap™ oszlopok előrecsomagolt, egyszer használatos spin oszlopok fehérjék és antitestek egyszerű, kisléptékű tisztítására.
- HiTrap™ HP oszlopok a Sepharose™ High Performance gyantákkal előrecsomagolt, fehérjék és antitestek rutinszerű, preparatív tisztításához.
- MultiTrap™ 96-well szűrőlemezek gyors, megbízható formátumot biztosítanak az antitestek kisléptékű tisztításához vagy az érdeklődésre számot tartó fehérjék feldúsításához előrecsomagolt 96 lyukú szűrőlemezek segítségével, amelyek alkalmasak centrifugálásra vagy vákuumszűrésre, kézzel vagy automatizált robotrendszerek segítségével.
- HiScreen™ oszlopok a folyamatfejlesztési platform részét képezik, és kiváló választást jelentenek a módszerek optimalizálásához és a paraméterek szűréséhez.
- A Mag Sepharose™ médiumok szefaróz alapú mágneses gyöngyökből állnak, amelyeket a célfehérjék immunprecipitációs vagy pull-down alkalmazások általi dúsításának egyszerűsítésére terveztek, és fehérjék és antitestek gyors, kisléptékű tisztítására és szűrésére használhatók szérumból és sejtek felülúszójából.
- A fehérjék és más biomolekulák ioncserélő kromatográfiás nagyfelbontású tisztítására szolgálóCapto™ HiRes™ előrecsomagolt oszlopok jól alkalmazhatók a nagy tisztaságú fehérjék előállítására szerkezeti vizsgálatokhoz és fehérjeelemzéshez.
- Sephacryl™, Superose™ és Sephadex™ előrecsomagolt gélszűrő oszlopok állnak rendelkezésre méretkizárásos kromatográfiához.
- A Sepharose™ és Sepharose™ Fast Flow gyanták külön is kaphatók a méretnövelési eljárásokhoz.
- Membránok, reagensek és berendezések Western blottinghoz és kemilumineszcens vagy fluoreszcens fehérjék kimutatásához
- Készülékek és reagensek SDS-PAGE és izoelektromos fókuszáláshoz (IEF)
- Készletek és pufferek a fehérjék líziséhez, extrakciójához és a szövetekből és sejtekből származó fehérjék tisztításához< /li>
Proteinminta-előkészítés és -elemzés
A Cytiva™ átfogó eszköztárat kínál a fehérjék elektroforézissel, blottinggal és képalkotással történő elemzéséhez.
Cellelemző eszközök
Vizualizálja, elemezze és valósítsa meg kutatási céljait a nagy tartalomelemzéshez, nagy felbontású mikroszkópiához és szuperfelbontású képalkotáshoz szükséges eszközökkel.
Cellterápiás és sejtfeldolgozási reagensek
A következetes termelés kulcsa a kiváló minőségű táptalajok és reagensek. A Cytiva™ termékek, beleértve a sűrűséggradiens médiumokat, sejttenyésztő médiumokat és reagenseket, robusztus és reprodukálható tételeket eredményeznek. Ez a megbízhatóság minimalizálja a költséges folyamatmódosítások vagy újraértékelések szükségességét.
Kapcsolódó források
- Article: RNA isolation from blood, cultured cells, and animal or plant tissue on Whatman® FTA™ cards
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
- Protocol: Reliable extraction of DNA from Whatman® FTA™ cards
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- Article: Troubleshooting 2-D DIGE Results
Troubleshooting table for 2D DIGE results lists problems, causes, and prevention methods for future experiments.
- Protocol: Processing Small Tissue or Cell Samples using Sample Grinding Kit
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
- Protocol: Protease Inhibition using Protease Inhibitor Mix
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
- Protocol: Two-Dimensional Separation of Protein Samples
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.
- Protocol: Troubleshooting first-dimension IEF: Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelectric Focusing System
Troubleshooting first-dimension isoelectric focusing with Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System from Cytiva.
- Protocol: Desalting Samples Using Mini Dialysis Kit
Mini Dialysis Kit from Cytiva minimizes sample handling and loss, reducing streaking on 2-D gels from contaminants.
- Protocol: Cleaning Up Samples using 2-D Clean-Up Kit
2-D Clean-Up Kit from Cytiva is designed to prepare samples that would otherwise produce poor 2-D results.
- Protocol: Protein Determination using 2-D Quant Kit
Standard eljárás az oldat teljes fehérjekoncentrációjának mennyiségi meghatározására a BCA-módszerrel.