Merck
KezdőlapProductsMolekuláris biológia és funkcionális genomikaOligók, qPCR szondák és peptidekEgyedi és előre megtervezett RNS-oligók, siRNS-duplexek és kontrollok
Egyedi és előre megtervezett RNS-oligók, siRNS-duplexek és kontrollok
A kép két csövet ábrázol, amelyek átlátszó testtel, fehér tartalommal és piros kupakkal ellátott nyílásokkal rendelkeznek. Mindkét tubuson olvashatatlan vonalkódos címke található, alján piros, szaggatott vonallal.
A génexpresszió elfojtása fontos stratégiává vált a funkcionális genomikában. A bioinformatikai szoftverek, az optimalizált siRNS-reagensek és protokollok mára gyors és kényelmes RNAi-kísérleteket tettek lehetővé. Ezért az RNS-interferencia (RNAi) hasznos technológia a kutatás és a gyógyszerkutatás számára."
Az egyedi és előre megtervezett RNS, siRNS, esiRNS és miRNS, valamint a transzfekciós reagensek vezető szállítója vagyunk a globális élettudományi közösség számára.
A csúcstechnológia alkalmazása, a versenyképes árak és a világméretű működésbe való folyamatos befektetés mellett:
  • Mély tudományos szakértelem és több mint 35 éves tapasztalat a területen - teljesítjük az ügyfelek specifikációit, bármilyen összetett is legyen az
  • .Kiemelkedő ügyfélszolgálat és műszaki támogatás - ügyfeleinknek a legjobb minőségű szolgáltatást és támogatást nyújtjuk
  • A minőség iránti elkötelezettségünk a garantált termékteljesítmény érdekében. - Ez a legmodernebb analitikai műszereink, a bioinformatika átfogó ismereteinek, valamint a megbízható minőségirányítási rendszerrel párosuló eredményünk
Bővebben
Custom & Predesigned RNA Oligos and siRNA Duplexes
Pozitív és negatív siRNS-kontrollok
Kapcsolódó termékforrások
Custom &Predesigned RNA Oligos and siRNA Duplexes
MISSION
sup>® Előre megtervezett siRNS
A MISSION® Előre megtervezett siRNS-ünk (kis interferáló RNS) a legjobb a kategóriájában és garantálja a géncsendesítést. Online rendelési felületünkön keresztül egyszerűvé tettük az előre megtervezett siRNS megrendelését egyetlen géncélponthoz. Keressen rá az Önt érdeklő génre a gén neve, szimbóluma, RefSeq vagy génazonosító száma alapján, hogy megtekinthesse az Önt érdeklő génhez rendelkezésre álló előre megtervezett siRNS-szekvenciákat. Előre megtervezett siRNS-szekvenciák állnak rendelkezésre emberi, egér és patkány fajokhoz.
Egyedi siRNS-duplexek
Magas minőségű, egyedi siRNS-duplexeinket géncsendesítő alkalmazásokban használjuk. Az siRNS-ek kémiailag módosíthatók az Ön specifikációi szerint, és kiadás előtt tömegspektrometriás elemzésre kerülnek. Az egyedi siRNS-duplexek cső- vagy lemezformátumban is szállíthatók.
Gyors siRNS
Az egyedi siRNS gyors szintéziséhez és szállításához válassza a gyors siRNS-választékunkat (bizonyos régiókban elérhető).
iScale siRNS
Ha méretnövelni szeretné kísérleteit, és milligrammtól grammig terjedő mennyiségben igényel egyedi siRNS-duplexeket, használja iScale online kérdőívünket.
MISSION® esiRNS
MISSION® esiRNS-ünk az RNSi kutatók számára egy bevált és egyszerű módszert biztosít a fehérjekódoló gének és az lncRNS (hosszú nem kódoló RNS) poszt-transzkripciós elnémítására.
egyszálú RNS (ssRNS) oligók
Egyszálú RNS oligók standard mennyiségeit kínáljuk különböző alkalmazásokhoz. Egyedi RNS-oligóink az Ön egyedi igényeihez igazodó módosítások, tisztítások és mennyiségek széles skáláját teszik lehetővé.
Pozitív és negatív siRNS-kontrollok
  • MISSION® Pozitív kontroll siRNS ideális kiegészítésként szolgál bármely géncsendesítési kísérlethez. A pozitív kontrollok validált siRNS-ek, amelyekről ismert, hogy magas szintű (>70%-os) kopogáscsökkentést érnek el.
  • MISSION® siRNS univerzális negatív kontrollokat használtak siRNS transzfekciókban, és in vitro tesztelték emberi, egér és patkány sejtekben.
  • A MISSION® siRNA fluoreszcens univerzális negatív kontrollok két formátumban állnak rendelkezésre: cianin 3 és cianin 5. Ezek a transzfekció hatékonyságának egyszerű vizualizálására és értékelésére szolgálnak.
  • MISSION® siRNS fluoreszcens univerzális negatív kontroll #1, 6-FAM lehetővé teszi az siRNS egyszerű vizualizálását a sejtekben fluoreszcens mikroszkópia segítségével.
  • A MISSION® siRNS transzfekciós reagens az siRNS transzfekciójához ≥90%-os csendesítési hatékonyság elérése érdekében az eukarióta génexpresszió átmeneti lekapcsolásához.