Merck
Vércsoport meghatározás
Vércsoport meghatározó reagensek
A vércsoport meghatározás (más néven vércsoport meghatározás) a vér osztályozásának folyamata, amely a vörösvértestek (RBC-k) felszínén lévő antigének kimutatásán alapul. A donorok és betegek vércsoportjának helyes meghatározása kritikus fontosságú az életmentő vér, vérkomponensek vagy átültetett szervek és szövetek biztonságos transzfúziója vagy transzplantációja szempontjából. A vércsoportmeghatározás a vérmintákkal végzett vizsgálatok során szigorúan szabályozott, szabványosított, típus-specifikus reagensek vagy eszközök alkalmazásából áll.
A Nemzetközi Vértranszfúziós Társaság (ISBT) harminckilenc fő emberi vércsoportmeghatározó rendszert ismer el a gyakori és ritka vércsoportváltozatok kimutatására, de a legelterjedtebbek az ABO és Rh vércsoportmeghatározó rendszerek. A vércsoport meghatározásának alapelve a vérsejtek hemagglutinációjához vagy csomósodásához vezető egyszerű antigén-antitest reakció megfigyelése. 
Kiemelt kategóriák
Vércsoport meghatározás
Vércsoport meghatározás
Vércsoportmegoldások: Fedezze fel a standardizált reagensek és intermedierek széles választékát. A kreativitás elősegítése a vércsoport meghatározás termékfejlesztésben.
Termékek boltja
Vércsoport meghatározás kész reagensek
Vércsoport meghatározás kész reagensek
Kompliance-Ready Reagensek: Fedezze fel a 98/79/EK európai irányelvnek megfelelő reagensek széles választékát, amelyek az Ön igényeinek megfelelő különböző opciókban állnak rendelkezésre.
Termékek boltja
Vércsoportképző intermedierek (FFMU)
Vércsoportképző intermedierek (FFMU)
A termelés fokozása standardizált vércsoportképző intermedierek felhasználásával. Használja fel a sejtkultúra felülúszókat humán/murine monoklonális antitestekkel a reagensekhez és eszközökhöz.
Termékek boltja
A Nemzetközi Vértranszfúziós Társaság (ISBT) harminckilenc fő emberi vércsoportrendszer ismeri a gyakori és ritka vércsoportváltozatok kimutatására, de a leggyakoribbak az ABO és az Rh vércsoportrendszerek. A vércsoport meghatározásának alapelve az RBC-k hemagglutinációjához vagy csomósodásához vezető egyszerű antigén-antitest reakció megfigyelése. 
Az ABO rendszerben az egyén fenotípusát általában az egyén RBC-inek Anti-A, Anti-B és Anti-AB antiszérákkal való hemagglutinációs reakciói alapján határozzák meg (forward grouping). A hemagglutináció hiánya a specifikus antigén hiányát mutatja, ami negatív tesztet jelent. Felnőttek vérmintáinak vizsgálatakor az ABO vércsoport megerősítése az egyén szérumának standard A és B vörösvérsejt szuszpenziókkal való reakciójával biztosítható (fordított csoportosítás).
A vércsoport meghatározó reagensek és eszközök minden piacon szigorúan szabályozottak, mivel a vizsgálati eredmények nem diagnosztikai, hanem terápiás eredményt adnak. Az eredmények határozzák meg, hogy a beteg milyen donorvért, vérkészítményeket vagy transzplantációs szöveteket kapjon. A szabályozott vércsoportképző reagensek és eszközök fejlesztése és gyártása az alkotó kritikus antitest nyersanyagok, valamint a kiegészítő vegyi anyagok és komponensek minőségétől, konzisztenciájától és megbízhatóságától függ. 
Vércsoportosítási termékek 
A vércsoport meghatározásához kész reagenseket és nyersanyagokat kínálunk. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha többet szeretne megtudni.
Dokumentum keresés
Konkrétabb információkat keres?
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Dokumentumok keresése
Kiemelt cikkek
  • Case Study: OEM Blood Typing
    A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
  • Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
    Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
  • Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
    The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.