Merck
mAbs jellemzés és minőségellenőrzés
A gyógyszerek biztonságosságának és hatékonyságának biztosítása
A monoklonális antitestek (mAbs) jellemzése és minőségellenőrzése elengedhetetlen hatékonyságuk és biztonságosságuk biztosításához. Az olyan analitikai technikák, mint a HPLC és a tömegspektrometria, elengedhetetlenek a különböző tulajdonságok, például az aggregáció, a töltés, a variánsok és a transzláció utáni módosítások (PTM) értékeléséhez. Termékeink széles választéka támogatja a mAbs részletes elemzését és értékelését a minőség és a hatékonyság fenntartása érdekében.
Monoklonális antitestek peptidtérképezése
Minőségi termékek széles skáláját kínáljuk, amelyek nélkülözhetetlenek a peptidtérképezéshez és a kritikus minőségi jellemzők értékeléséhez a monoklonális antitestek munkafolyamat során.
A peptidtérképezéshez nagy hatékonyságú fordított fázisú kromatográfiás (RPC) oszlopokra van szükség a nagy szekvencia-lefedettség biztosításához. Kínálatunkban széles pórusú, RPC oszlopok, amelyeket peptid leképezéshez terveztünk.
Kínálatunkban szabványok és hitelesített referenciaanyagok szerepelnek. mAbs, intakt fehérjék, peptidek, aminosavak, köztük SILu™Mab Stable-Isotope Labeled Universal Monoclonal Antibody, tömegspektrometriás vizsgálati alkalmazásokhoz.  
A fehérjeemésztés megkönnyítése érdekében proteázok, hasítószerek, emésztési pufferek és kitek széles választékát kínáljuk. 
  • A Low-Artifact Digestion Buffer a terápiás fehérjék és antitestek LC-UV-MS segítségével történő peptidtérképezést megelőző emésztésére optimalizált.
  • Rekombináns tripszin hidrolizálja a peptidkötéseket specifikusan az arginin- és lizinmaradékok karboxiloldalán, és az oldatban történő emésztéshez vagy gélben történő emésztéshez és tömegspektrometriás peptidtérképezéshez van megfogalmazva.
  • A SOLu-Trypsin Rapid Digestion Kit gyors és hatékony módszert biztosít a fehérjeemésztéshez a proteomika számára.
  • Lys-c (lizil-endopeptidáz) hidrolizálja az amidkötéseket a lizinmaradványok karboxil-oldalán.
Kapcsolódó kategóriák
A HPLC-oszlopot a laboratóriumi műszerbe szerelik. Egy laboratóriumi dolgozó keze kék nitrilkesztyűt visel.
HPLC oszlopok
Fedezze fel széles pórusú, RPC oszlopainkat, amelyeket kifejezetten peptid térképezéshez terveztek.
Barna hajú, fehér laboratóriumi köpenyt és védőszemüveget viselő tudósnő kémiai szerkezetet ír egy üvegképernyőre. A háttérben számítógép képernyő és laboratóriumi környezet látható.
Aminosav, peptid és fehérje standardok
Tekintse meg tömegspektrometriás vizsgálati alkalmazásokhoz használt standardjainkat és hitelesített referenciaanyagainkat.
Kék nitrilkesztyűt viselő férfi tudós pipettával fehérjeoldatokat tölt több lyukú tányérba.
Proteázok
Sztreamline fehérjeemésztés a fejlett elemzés és jellemzés lehetővé tételéhez.
Kapcsolódó cikkek
Kapcsolódó webináriumok
Tippek és trükkök az MS-érzékenység javítására
Tanulja meg, hogyan tegye lehetővé és tartsa fenn a magas minőséget és a nagy érzékenységet az LC-MS elemzésekben a szennyeződések és a szennyeződések megelőzésével.
A bioanalitikai munkafolyamatok javítása
Egy egyszerű és nagy áteresztőképességű módszer kifejlesztése a monoklonális antitestek és fehérjék mennyiségi meghatározására humán és állati szérumban.
Siker a peptid feltérképezésben
Találja meg a mAb-k alulról felfelé történő elemzéséhez szükséges tippeket és az oszlopkémia szerepét a nagy szelektivitású HPLC-módszerekben.
Termékeink és szolgáltatásaink felfedezése