Merck
KezdőlapProductsSejtkultúra és elemzésSteril laboratóriumi médiaszűrés és kultúreszközök
Steril laboratóriumi médiaszűrés és kultúreszközök
A steril laboratóriumi médiaszűrők a kultúrákban a szennyeződések csökkentésében kulcsfontosságúak, és a részecskeszennyezés eltávolítására, a folyékony reagensek sterilizálására, valamint a laboratóriumi reagensek, pufferek és médiumok oldatainak tisztítására szolgálnak. Steril szűrési megoldásaink nagy teljesítményű membránokkal rendelkeznek, és számos formátumban kaphatók, beleértve a fecskendőszűrőket, a vákuummal működő szűrőegységeket és a palack tetején lévő szűrőket. A Stericup® szűrőegységek 150 ml-től 1000 ml-ig terjedő térfogatok feldolgozására és tárolására alkalmas gyűjtőlombikkal együtt kaphatók.   
Steril laboratóriumi szűrőberendezések
Steril laboratóriumi szűrőberendezések
Készítsen sejttenyésztési táptalajokat és szűrje-sterilizálja a vizes oldatokat néhány ml-től 20 literig az iparág vezető Millipore® steril szűrőberendezéseivel. Válasszon az alkalmazáshoz illeszkedő membránokat és pórusméreteket a Steriflip®, Sterivex®, Stericap® és Steripak® eszközökben.
Stericup<sup>®</sup> vákuumszűrés
Stericup® vákuumszűrés
Az Essential Stericup® és a fenntartható Stericup® E szűrők szerves eszközök a sejtkultúrák védelmét szolgáló médiumok szűrésére. Válasszon a membránok és pórusméretek közül a gyors áramlás, az alacsony fehérjekötődés, a mikoplazma kizárása és a műanyaghulladék csökkentése érdekében.
Multiscreen<sup>®</sup> szűrőlemezek
Multiscreen® szűrőlemezek
A 96 és 384 lyukú szűrőlemezek 96 lyukú és 384 lyukú formátumban, különböző membránopciókkal nagy áteresztőképességű szűrésekhez, ELISpot vizsgálatokhoz, ligandumkötési vizsgálatokhoz, sejtalapú vizsgálatokhoz, ADME-vizsgálatokhoz, PCR-tisztításhoz és mintaelőkészítéshez.
Millex<sup>®</sup> fecskendőszűrők
Millex® fecskendőszűrők
A Millex® fecskendőszűrők steril és nem steril formátumban, számos membrán- és házváltozatban kaphatók, hogy lehetővé tegyék a kompatibilitást többféle oldószerrel és mintatípussal, többek között a HPLC, UHPLC és oldódásvizsgálatokhoz
.
Szürkeárnyalatos közelkép egy laboratóriumi mikrolemezről, amelyen több kerek lyuk van rácsba rendezve.
Sejtkultúra kellékek
A sejttenyésztési kellékek széles választéka, beleértve a szerológiai pipettákat, sejtterjesztőket és -emelőket, lombikokat adhezív és szuszpenziós kultúrákhoz, rázólombikokat, bioreaktoros lombikokat, spinner lombikokat, tenyésztőlemezeket, sejttenyésztési betéteket, petri-csészéket és tenyészedényeket.
Megfelelően nagy választékban.
Egy pipetta, amely egy tiszta folyadékot adagol egy rózsaszín folyadékkal töltött, több lyukból álló lemez egyik mélyedésébe, lágy fény és elmosódott háttér által kiemelve.
Millicell® sejtkultúra betétek és lemezek
A Millicell® sejttenyésztő betéteket és lemezeket, kamrás tárgylemezeket és többrétegű sejttenyésztő lombikokat hatékony sejttenyésztésre, in vivo-szerű sejtnövekedésre és biológiailag releváns eredményekre tervezték. Válasszon függő vagy álló betétet az Ön tenyésztési alkalmazásához.