Merck
Szerves katalizátorok
A MacMillan imidazolidinon OrganoCatalysts organokatalitikus átalakításokhoz, például 1,3-dipoláris cikloaddíciókhoz, Friedel-Crafts alkilezésekhez, α-klórozásokhoz, α-fluorinációkhoz és intramolekuláris Michael-reakciókhoz használt katalizátorok.
A szervokatalizátorok - szénből, hidrogénből, oxigénből, nitrogénből, kénből vagy foszfinból álló kis molekulák, amelyek egy kémiai reakciót aktiválnak - a zöld kémia eszköztárának nélkülözhetetlen összetevőjévé váltak. Bár általában minden katalizátor fenntartható, a szerves katalizátorok túlmutatnak a zöld kémia 12 alapelvén. A szerves katalizátorok csökkenthetik a célvegyület meghatározásához szükséges szintetikus lépések számát, mivel a különböző funkciós csoportokkal enyhe körülmények között, levegő- és vízérzékenységtől mentesen reagálnak, ami energiát takarít meg és csökkenti a költségeket. Mivel nem fémkatalizátorok, ezek a termékek nem károsítják a környezetet, természetes módon nem mérgezőek, és nem keletkezik fémes hulladék.  
A hatékonyságuk, stabilitásuk, tisztaságuk és szelektivitásuk miatt a szerves katalizátorokat széles körben használják kis molekulájú gyógyszerek felfedezéséhez és komplex molekulaszerkezetek tervezéséhez.  Néhány gyakori organokatalitikus reakció, amelyben organokatalizátorokat használnak, a Diels-Alders, Michael vagy Mannich aszimmetrikus reakciók, Shi epoxidáció, 1,3-dipoláris cikloaddíciók, Friedel-Crafts alkilezések, α-klórozások, α-fluorozások és transzferhidrogénezések. E reakciók beindítása úgy történik, hogy a szervokatalizátor elektronokat vagy protonokat ad vagy vesz el a szubsztrátból. Ezért a szervokatalizátorokat általában a Lewis-bázisok, Lewis-savak, Brønsted-bázisok és Brønsted-savak közé sorolják.
Tekintse meg a környezetbarát szervokatalitikus reakciók és a zöld kémiai felfedezések beindítására tervezett szervokatalizátorok portfólióját.