Analitikai minta előkészítés
Mintaelőkészítési és -tisztítási portfóliónkban szilárd fázisú extrakcióhoz (SPE), QuEChERS-hez, szilárd fázisú mikroextrakcióhoz (SPME), levegőmonitorozáshoz, mintabontáshoz, tisztító és csapdázó technikákhoz, flash-kromatográfiához és LPLC-hez készült termékek találhatók. Átfogó kínálatunkban megtalálhatók a klinikai, gyógyszeripari és környezeti mintaelőkészítéshez, foszfolipidek eltávolításához, dioxin- és PCB-minták elemzéséhez szükséges termékek, valamint deszorpciós csövek és adszorpciós patronok aktív és passzív levegőmintavételhez.
Millipore® Szűrőmembránok
A Millipore® membránok az 1950-es évek óta támogatják a laboratóriumi szűrést a tudományos, gyógyszeripari és ipari szektorban. Számos membránkémiai anyagot kínálunk, többek között MF-Millipore® vegyes cellulózésztereket, Durapore® PVDF-et, Millipore Express® PLUS polieterszulfon, valamint hidrofil és hidrofób PTFE-t.
További kategóriák felfedezése
Minőségi levegőmonitorozó termékek a környezeti, beltéri levegőben és munkahelyi környezetben lévő gázoknak, gőzöknek és részecskéknek való kitettség kimutatására és mérésére. Termékkínálatunkban aktív, passzív és teljes levegőmintavevő készülékek; levegőmintavevő szivattyúk és kapcsolódó tartozékok találhatók.
A Millex® fecskendőszűrők steril és nem steril formátumban, számos membrán- és házváltozatban kaphatók, hogy lehetővé tegyék a kompatibilitást többféle oldószerrel és mintatípussal, többek között a HPLC, UHPLC és oldódási vizsgálatokhoz
.A tisztító és csapdás módszert alkalmazzák az illékony szerves vegyületek (VOC) elemzésére vizes mintákban, a minta inert gázzal történő tisztításával és az illékony analitok gázkromatográfban (GC) lévő adszorbens csapdába történő átvitelével.
Az illékony analitok adszorbens csapdába történő átvitelével.Termékeink között találhatók patronok, üvegcsövek, 96 lyukú lemezek, QuEChERS csövek (diszperzív SPE), online SPE és vákuum elosztók minden tudományos igényt kielégítően.
Minden tudományos igényhez.A szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) egy oldószermentes mintaelőkészítési technika. Tekintse meg SPME-termékeink teljes kínálatát. Az SPME-hez készült innovatív termékeink közé tartoznak az intelligens SPME szálak, a nitinolmaggal rendelkező szálak és a BioSPME.
Az EXtrelut® NT egyszerűsíti a folyadék-folyadék extrakciót (LLE) az elválasztótölcsérek helyettesítésével. Ez az emulziómentes, egylépéses eljárás könnyen kezelhető és alkalmas nyomfémek analízisére, minimális oldószerhasználat, magas tételenkénti tisztaság, reprodukálhatóság és visszanyerési arány mellett.