Merck
NHC ligandumok és komplexek
Közönséges NHC ligandum fémekkel körülvéve a katalízishez
Örömünkre szolgál, hogy N-heterociklikus karben (NHC) ligandumok és NHC-komplexek változatos portfólióját kínáljuk fémorganikus kémiai és katalízis-kémiai alkalmazásokhoz. Az NHC-alapú organokatalízis nagyon hasznosnak bizonyult a korábban nehezen előállítható célmolekulák alternatív szintetikus útjainak megtalálásában. 
Az NHC segédligandumok előnyösek, mivel képesek:
  • az átalakulások hihetetlenül széles skáláját közvetítik
  • a fémcentrumok robusztus stabilitását biztosítják
  • minden magas vagy alacsony oxidációs állapotú átmeneti fémhez és főcsoportelemhez kötődnek
  • számos reakcióban aktívabbak, mint a rokon foszfin katalizátorok
  • könnyen módosíthatóak kiralitás, immobilizáció és H<2O-oldhatóság 
Bővebben
Stabil NHC ligandumok széles skálája fém előkatalizátorokkal kombinálva nagy aktivitást és szelektivitást mutat, jó stabilitással és toleranciával különböző fontos szerves átalakulásokban.
  • A sztérikusan terhelő csoportokkal, például mezityl-, izopropil- és adamantilcsoportokkal rendelkező NHC-imidazolidin ligandumokat széles körben használják arilezési reakciókban, Sonogashira-reakciókban és gyűrűzáró metatézis (RCM) reakciókban.
  • Az NHC-triazolium ligandumok számos szintetikus reakcióban hasznosnak bizonyultak, például intermolekuláris homodimerizációs reakciók, intramolekuláris Stetter-reakciók, oxidatív Michael-addíciós reakciók, oxidatív amidálás vagy azidálás, aszimmetrikus acilezés, keresztezett acyloin-kondenzációk, Domino-gyűrű-nyitó redox-amidáció, Knoevenagel-kondenzáció, Claisen-átrendeződés, Lewis-sav- és N-heterociklusos karbén-katalizált ciklo-kondenzációs reakciók és enantioszelektív ciklizációk Bode-katalizátorok alkalmazásával.
Célunk, hogy felgyorsítsuk az Ön élvonalbeli kutatási projektjeit az NHC ligandumokkal közvetített kémia területén. Ennek érdekében egy olyan ligandum-készletet kínálunk, amely sztérikusan igényes NHC-ligandok változatos készletéből áll. Fedezze fel, hogy NHC ligandjaink és komplexeink hogyan hozhatnak változást az Ön koordinációs kémiájában.