Merck
KezdőlapProductsIpari mikrobiológiaSterilitásvizsgálati fogyóeszközök, médiumok és műszerek
Sterilitásvizsgálati fogyóeszközök, médiumok és műszerek
A sterilitásvizsgálat a GMP szerint gyártott, sterilnek mondott termékek validálásának lényeges része. A téves negatív eredmények szennyezett termékek forgalomba hozatalához vezethetnek, míg a téves pozitív eredmények hosszadalmas és költséges vizsgálatokhoz vezethetnek. Bízzon a sterilitásvizsgálat eredményeiben a minőségellenőrzési megoldások széleskörű portfóliójával, amelyre támaszkodhat a jogszabályi előírásoknak, pl. az USP-nek, az Európai Gyógyszerkönyvnek és a Japán Gyógyszerkönyvnek való megfelelés érdekében. 
Steritest® rendszer a sterilitás vizsgálatához
Konfigurálja a Steritest® rendszert úgy, hogy megfeleljen a minta, a csomagolás és az ellenőrzött vizsgálati környezet igényeinek.
A portfóliónk, amely a jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő vizsgálati munkafolyamatot kínál (USP <71>, EU Pharmacopoeia < 2.6.1> és JP Pharmacopoeia <4.06>) magában foglalja:
  • Szterilitásvizsgálati szivattyúk és tartozékok
  • Membránszűrő eszközök
  • Kultúramédiumok, öblítőfolyadékok és oldószer
  • Direkt oltási módszer
MILLIFLEX® RAPID RENDSZER A RAPID SZTERILITÁS Vizsgálatához
A Milliflex® Rapid System 2.0 egy automatizált megoldás az életképes mikrobiális szennyeződések gyors kimutatására, leképezésére és mennyiségi meghatározására a szűrhető mintákban a gyártási folyamat során. A legkorszerűbb ATP-alapú technológia és a rendkívül érzékeny detektáló kamera lehetővé teszi, hogy a Milliflex® Rapid System 2.0 a hagyományos 14 nap helyett 5 nap alatt sterilitási eredményeket szolgáltasson, ami gyorsabb korrekciós intézkedéseket eredményez szennyezés esetén.
Szterilitásvizsgáló eszközök
A hamis pozitív és hamis negatív eredmények kockázatának minimalizálása érdekében a Steritest® NEO készülék bizonyítottan a piacon elérhető legmegbízhatóbb szűrőberendezés.
Sterilitásvizsgálat tenyészközegek és folyadékok
A sterilitást vizsgáló táptalajok és öblítőfolyadékok a nemzetközi szabványoknak megfelelően vannak összeállítva és tesztelve. A legmagasabb szintű minőséget és vizsgálati biztonságot nyújtják.
Sterilitásvizsgálati szivattyúk
A Steritest® Symbio szivattyúk úgy vannak kialakítva, hogy tökéletesen illeszkedjenek minden vizsgálati környezetbe. Felgyorsítják és racionalizálják a munkafolyamatokat, maximalizálják a biztonságot, a bizalmat és a kényelmet.
Szilárdságvizsgálati tartozékok
A A Steritest® Symbio tartozékok úgy vannak kialakítva, hogy megkönnyítsék az Ön napi sterilitásvizsgálati munkáját. Az Ön speciális igényeinek kielégítésére a tartozékok számos különböző gyógyszercsomagolási konfigurációhoz kaphatók.
Direkt beoltási módszer
Nem szűrhető minták sterilitásvizsgálata, a különböző direkt beoltási módszer követelményeinek.
Sürgős sterilitásvizsgálati módszer
A Milliflex® Rapid System 2.0 az FDA Biológiai Értékelési és Kutatási Központja (Center for Biologics Evaluation and Research) által gyors sterilitásvizsgálatra használt gyors sterilitási tesztként bizonyítottan alkalmas a biológiai termékek mikrobiális szennyeződésének azonosítására.
Kapcsolódó források
Oldal: 1 / 2