Hematológia
A hematológia (hematológia) a vér, a vért alkotó szervek és a vérbetegségek klinikai tanulmányozása. Az emberi vér ∼45%-ban sejtes összetevőkből és ∼55%-ban plazmából áll, és alapvető szerepet játszik az oxigén szállításában, a testhőmérséklet szabályozásában és az immunrendszer támogatásában.
A vörösvértestekből (RBC-k, eritrociták), fehérvérsejtekből (WBC-k, leukociták) és vérlemezkékből álló három fő sejtes összetevő alapvető fontosságú a különböző hematológiai betegségek és rendellenességek megértéséhez, előrejelzéséhez, diagnosztizálásához és kezeléséhez. Ide tartoznak a vérfertőzések, a vérsejtes rákok, a genetikai rendellenességek, az autoimmun problémák, valamint a transzfúziókkal és a gyógyszeres kölcsönhatásokkal, például a kemoterápiával kapcsolatos szövődmények.
Hematológia és onkológia
A hematológusoknak nagy kihívást jelentő szerepet kell játszaniuk az onkológia területén. A főbb vérrákok, mint a limfóma, a leukémia és a myeloma, az összes új rákdiagnózis mintegy 10 százalékát teszik ki. Ezek a rákok a vérsejtek termelését befolyásolják, vagy megváltoztatják azok viselkedését, ami a tipikus terápiákon - beleértve a sugárkezelést, kemoterápiát, immunterápiát és őssejt-transzplantációt - kívül hematológiai validációval is kezelhető.
Hematológiai festés és elemzés
A vér és a vérrel kapcsolatos szövetek hisztológiai festése a 19th század vége óta a hematológiában a standard vizsgálati módszer. A Pappenheim szerinti panoptikus festés,1 és a Giemsa, Wright és Leishman szerinti festés,1 továbbra is a hematológiai diagnosztikai eljárások standard technikái maradtak, különböző kémiai módosításokkal, amelyek a festés differenciáltságának vagy specificitásának javítása érdekében történtek.1 Történelmileg a legtöbb hematológiai mintát kézzel elemezték. Napjainkban a legtöbb mintát félig vagy teljesen automatikus festési rendszerekkel elemzik, amelyek képesek a diagnózishoz szükséges összes paraméter meghatározására. A patológiás vagy gyanús vér- és csontvelő keneteket ezután klasszikus differenciálanalízisnek vetik alá a festékek segítségével, kiegészítve egy antitest- vagy genetikai elemzéssel, ha az indokolt.
Kapcsolódó műszaki cikkek
- Immunohistochemistry (IHC) represents an indispensable tool in cancer diagnostics.
- Review the physical properties of blood and plasma and blood composition on the cellular level.
- Enzyme Explorer offers products and resources for red blood cell research, including hemoglobin, heme products, and erythrocytes.
- Two separate studies were conducted to analyze long-term storage of blood in DNAgard Blood stabilization reagent.
- Explore our staining kits and solutions for hematological differentiation and diagnostics. Our hematology products are all IVDs, CE certified and ready-to-use.
- Mindent látni (6)
Kapcsolódó protokollok
- A megfelelő laboratóriumi üvegtisztítási technikák elengedhetetlenek a kísérletek és kutatások kiváló minőségű eredményeihez.
- Az alábbi eljárást a Ficoll-Paque PLUS-szal értékelték, és a maximális reprodukálhatóság érdekében normál vérminták elválasztására ajánlott.
- Mindent látni (4)
További cikkek és protokollok keresése
Hivatkozás