Merck
Redukálószerek
A redukálószer és az oxidálószer funkcióját bemutató ábra
Ezek a megfelelő redukálószerek, amelyekre szüksége van a kismolekulás kutatások szerves szintézisének redukciós reakciómódszereihez. Válogatott kiemelt termékek:
Birch redukció
A Birch redukciós módszer egy arént 1,4-ciklohexadiénné alakít át. Történelmileg a Birch-redukció nem volt életképes lehetőség nagyléptékű reakciókhoz. A Baran-csoport 2019-ben közzétett módosításai azonban most már lehetővé teszik a méretnövelő reakciókat.  
Clemmensen-redukció
A Clemmensen-redukció egy aldehidet vagy keton egy metiléncsoporttá alakít át dezoxigénezéssel. Míg az eredeti reakció jellemzően erősen savas körülmények között zajlott, Yamamura és munkatársai továbbfejlesztettek egy olyan technikát, amellyel a reakció enyhébb körülmények között is végbemehet.
Kapcsolódó termékforrások
Cikk: Oxidáló és redukálószerek
Corey-Bakshi-Shibata redukció
A Corey-Bakshi-Shibata (CBS) redukciós módszer egy keton enantioszelektív redukciója alkohollá. A CBS redukció értékes eszköznek bizonyult olyan természetes termékek szintézisére, amelyek hasznosak lehetnek a gyógyszerkutatásban.
Luche redukció
A Luche redukció egy α,β-telítetlen karbonil (enon) átalakítása allylikus alkohollá. Ez a reakció lehetővé teszi egy keton szelektív redukcióját egy aldehid jelenlétében.
Meerwein-Ponndorf-Verley redukció
A Meerwein-Ponndor-Verley redukciós módszer egy aldehidet vagy keton egy alkohollá alakít át. Ez a redukció rendkívül szelektív, csak az aldehidre és a ketonra koncentrál, minden más funkciós csoportot figyelmen kívül hagyva.
Midland Alpine-Borane® redukció
Midland Alpine-Borane® redukció számos prokirális keton aszimmetrikus redukciója Alpine-Borane® reagensek felhasználásával. Az Alpine-Borane® egy királis redukálószer, amelyet (+)-α-pinenből hidroborálással szintetizálnak.
Staudinger redukció
A Staudinger redukciós módszer egy azid aminná történő átalakítása kétlépéses szintézis révén. Ez a gyors, nagy hozamú reakció értékes a szintetikus reakciók eszköztárában.
Wolff-Kishner redukció
A Wolff-Kishner redukcióval aldehideket és ketonokat alakítunk át alkánokká erősen bázikus körülmények között. Ennek a reakciónak számos módosítása történt az évek során a körülmények enyhítése érdekében, mint például a Huang Minlon-féle módosítás vagy a Caglioti-reakció.