Szervetlen és fémes nanoanyagok
A nanoanyagokat olyan részecskéknek nevezzük, amelyek egyik mérete ≤100 nm. A nanorészecskéknek nagy a felület/térfogat aránya, ami hihetetlen mennyiségű rakományt tesz lehetővé a felületükön. Szervetlen és fémes nanoanyagainkat számos alkalmazásban használják, az érzékelőktől és napelemektől kezdve az orvosbiológiai alkalmazásokig. Nanoanyagaink a méretek és formák széles skáláján állnak rendelkezésre, mint például nanorudak, nanogömbök és nano-urchinok, valamint formulációk/diszperziók, beleértve a nanoporokat, pasztákat és szuszpenziókat. Ezenkívül funkcionalizált nanorészecskéket és nanorészecske-készleteket is kínálunk, amelyek a fejlett alkalmazások felé irányulnak. Engedje szabadjára ezekben a nagy teljesítményű anyagokban rejlő lehetőségeket az Ön kutatásaiban.
Szervetlen nanorészecskék
A szervetlen nanorészecskék nem toxikusak és biokompatibilisek, hidrofilek és rendkívül stabilak a <...> nanorészecskékhez képest.a href="/HU/hu/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials" target="_blank">szerves anyagok. Különféle szervetlen nanorészecskéket kínálunk kutatásai fejlesztéséhez, beleértve a szilícium-dioxid, fluoreszcens és nanodiamant nanorészecskéket.
- Szilícium-dioxid termékeinket többféle módosításban kínáljuk, hogy megfeleljenek az Ön kutatási igényeinek. Legyen szó ultra-stabil fluoreszcens, mezopórusos, nem porózus vagy funkcionalizált felületről, széles méretválasztékot kínálunk, amelyből választhat.
- Fluoreszcens nanorészecskéket kínálunk, például konjugált polimer nanorészecskéket, amelyek egy félvezető fénykibocsátó polimer (LEP) magból állnak, amely egy biokompatibilis felületaktív anyagba van kapszulázva. Fokozott stabilitásuk miatt kiváló választásnak bizonyulnak a sejtek képalkotására szolgáló multimodális MRI-hez.
Metallic nanoparticles
Az előállítás és a kiválasztott kémiai funkciós csoportokkal történő módosítás során a fém nanorészecskék (pl. arany, silver, vas) széleskörű alkalmazásokat kínálnak az érzékelés, az akkumulátorok, diagnosztikában és a terápiában.
Az arany- és vasoxid-készletek
Az az arany nanorészecskéink, az arany nano-urchinok és a vas-oxid nanorészecskék egyedülálló optikai és biokompatibilis tulajdonságait igényes szintézislépések nélkül. Maleimid és N-hidroxiszukcinimid (NHS) funkcionalizált készleteket kínálunk oligók, egylépéses konjugálásához.antitestek, fehérjék és peptidek. Arany nanorészecskéink felhasználhatók sejtek célzott képalkotására, fototermikus terápia és gyógyszeradagolás, a biomarkerek, valamint az immunpróbákhoz (beleértve a lateral flow assays). Vas-oxid nanorészecskéink optimálisak sejt- és biomolekuláris szeparáció, génszállítás, gyógyszer-felszabadítás, mágneses rezonancia képalkotás (MRI) és hipertermia alkalmazások.
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Boron Nitride Nanotubes: Properties, Synthesis and Applications
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
- Article: Silver Nanomaterials: Properties & Applications
Az ezüst nanoanyagok egyedülálló fizikai, kémiai és optikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket számos alkalmazásban hasznosítanak.
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
Nanomaterial Bioconjugation Techniques
- Article: Silica-coated Gold Nanoparticles: Surface Chemistry, Properties, Benefits and Applications
Gold nanoparticles find diverse applications from biomedical engineering to photovoltaics, leveraging their tunable optical properties for various fields.
- Article: Mesoporous Materials: Properties and Applications
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.