Automatizált kémiai szintézis
Az automatizált kémiai szintézis a kémiai szintézis teljes folyamatát automatizált rendszerek segítségével végzi. A vegyületek széles skálája, a kis molekuláktól az összetett szerves molekulákig, nagyobb sebességgel és hatékonysággal, ugyanakkor az emberi hibák kisebb kockázatával állítható elő.
A Synple Chemmel való partnerségünk révén kémiai automatizálást biztosítunk, hogy felgyorsítsuk a kutatásait. A Synple automatizált szintézis platformja egy automatizált kémiai szintetizátorból és előre töltött reagenskazettákból áll. Egyszerűen adja hozzá a kiindulási anyagot és a megfelelő reagenskazettát a szintetizátorhoz. A szintetizátor egy gombnyomásra létrehozza, izolálja és megtisztítja a termékeit, és egy automatikus mosási szekvenciát hajt végre a következő szennyeződésmentes szintézis előkészítéséhez.
Products
Tekintse meg a különböző reakcióosztályokat tartalmazó reagenskazetták széles választékát, több mint 40 különböző reagenssel:
- N-heterociklus-képzés (SnAP) - aldehidek széles skáláját alakítja át N-heterociklusokká
- Reduktív aminálás. aldehideket vagy ketonokat és primer vagy szekunder aminokat alakít át komplex aminokká
- Proteinlebontó képződés - az PROTAC® számára kifejlesztett. szintézishez különböző hosszúságú PEG-linkerekkel és VHL vagy CRBN ligandumokkal
- Biotin címkék - Biotin címkéket köt aldehidekhez/ketonokhoz reduktív aminálással vagy aminokhoz acilezéssel <
- Mitsunobu - primer vagy szekunder alkohol dehidratív kapcsolása révén szén-szén kötéseket képez
- Boc védelem - primer és szekunder aminok Boc-védelmét biztosítja/li>
- >Boc-védtelenítés - az aminok Boc-védelmét szabad aminsókká távolítja el
- Fluorozás - az elsődleges és másodlagos alkoholokat megfelelő fluorozott termékké alakítja át /li>
- Szilil-mentesítés - eltávolítja a szililvédő csoportokat
- Amidképzés - aminokat és karbonsavakat kapcsol össze./li>
- Suzuki-kapcsolás - arilhalogenideket arilboronsavakkal kapcsol
- Nozilvédelem - biztosítja oa-Ns védelmet biztosít primer/szekunder aminok és aminsók számára
- Cbz védelem - N-Cbz védelmet biztosít primer/szekunder aminok és aminsók számára
Kapcsolódó források
- SnAP Reagents
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
- Partial PROTACs
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
- Brochure: Synthesis Made Synple - Synple Chem - Automated Chemical Synthesis Platform
As a leading supplier of reagents and tools for chemical synthesis, we are continuously expanding our portfolio of innovative products to enhance and facilitate your research. Now, we’ve partnered with Synple Chem to bring you the ingenious Synple 2: a fully automated organic chemical synthesizer that uses pre-filled reagent cartridges to generate, isolate, and purify your research products for you - at the press of a button - with incredible speed and accuracy.
Külső erőforrások
- C&EN eBook: A grand synthesis: Automation is changing how scientists synthesize chemicals
Explore how automated synthesis platforms can expedite chemists’ workflows and minimize time and resources spent.
- Chemistry World Webinar: Automated capsule chemistry with Synple: do more, faster
Learn how automated synthesis technology allows discovery chemists to accelerate research and improve efficiency.
- Wiley Virtual Seminar: Chemputation, Digital Chemistry and Automated Synthesis
Discover a universal approach to chemical synthesis that translates all procedures to XDL that allows chemistry to be communicated universally.