Merck
Vércsoport meghatározás kész reagensek
Bioscot<sup>®</sup> vércsoport meghatározó készreagenseket tartalmazó cseppentős üvegek
Kész reagensek
A Millipore® portfólió vércsoport meghatározó reagensek humán vagy egér monoklonális antitestekből készülnek, és alacsony fehérjetartalmú hígítószerekben vannak megfogalmazva. Ezek a monoklonális reagensek számos előnyt kínálnak a poliklonális alapú termékekkel szemben.
  • Nagyon specifikus - nincs kontamináló antitestek kockázata
  • Tételről tételre konzisztencia
  • Kis biológiailag veszélyes
  • Az IgM antitestek lehetővé teszik a közvetlen agglutinációt, közvetett antiglobulin teszt nélkül reagálnak, és pozitív közvetlen antiglobulin teszttel rendelkező sejtek tipizálására használhatók.
A 98/79/EK európai irányelv követelményeinek megfelelő készreagensek széles választékát kínáljuk. Ezeket a reagenseket a kereskedelmi lehetőségek széles skáláján kínáljuk, beleértve az ömlesztett, a kutatási felhasználásra szánt reagenseket, a CE-jelöléssel ellátott BIOSCOT® címkézett vagy a címkézetlen fiolákat .
Hosszú évek tapasztalatával segítjük ügyfeleinket a termékek más országokban történő regisztrálásában, így akár Millipore® címkével ellátott, akár az Ön saját védjegyével ellátott termékéről van szó, támogatni tudjuk Önt a termék regisztrálásában.
BIOSCOT® címkével ellátott reagensek nem minden földrajzi területen állnak az ügyfelek rendelkezésére.
A BIOSCOT® CE-jelöléssel ellátott reagensekkel azonos reaktivitású és tulajdonságú ömlesztett reagens, kutatási reagens és címkézetlen injekciós üveg formátumok. Az ömlesztett reagens & a címkézetlen injekciós üveg formátumok további gyártásra vagy nem diagnosztikai felhasználásra szolgálnak. A kutatási felhasználásra címkézett reagensek nem használhatók klinikai diagnosztikai alkalmazásokban. Reagens-brosúránk elolvasása
Hasonló videók
A kép egy professzionális környezetet ábrázol, ahol egy személy fehér laborköpenyt és élénk kék latexkesztyűt visel. Az illető egy precíz feladatot végez, berendezéseket kezel vagy kísérletet végez egy laboratóriumi környezetben, amely a háttérben különböző elmosódott készülékekkel van tele.
Vércsoport meghatározás Monoklonális antitestek
Tekintse meg monoklonális antitestek választékát különböző formákban, a standardizált intermedierektől, FFMU-tól kezdve a kész reagensekig, a kutatási célú antitestekig és reagensekig.
Monoklonális antitestek választéka.
Most nézd meg