Merck
mAbs jellemzés és minőségellenőrzés
A gyógyszerek biztonságosságának és hatékonyságának biztosítása
A monoklonális antitestek (mAbs) jellemzése és minőségellenőrzése elengedhetetlen hatékonyságuk és biztonságosságuk biztosításához. Az olyan analitikai technikák, mint a HPLC és a tömegspektrometria, elengedhetetlenek a különböző tulajdonságok, például az aggregáció, a töltés, a variánsok és a transzláció utáni módosítások (PTM) értékeléséhez. Termékeink széles választéka támogatja a mAbs részletes elemzését és értékelését a minőség és a hatékonyság fenntartása érdekében.
Monoklonális antitestek intakt tömegének elemzése
A monoklonális antitestek intakt tömegelemzését a mAb proteoformák pontos molekulatömegének meghatározására végzik a mAb jellemzése és minőségellenőrzése céljából. Ez a technika mAbs intakt állapotukban elemzi nagyfelbontású tömegspektrometria segítségével az aminosavösszetétel megerősítése, valamint a heterogenitások és glikoformák kimutatása céljából.
Fedezze fel termékeink széles választékát a minőség ellenőrzéséhez és a konzisztencia ellenőrzéséhez az Ön mAb munkafolyamatában, beleértve nagy teljesítményű méretkizáró oszlopok (SEC), ioncserélő oszlopok, fordított fázisú oszlopok, HPLC-pufferek, MALDI mátrixok és standardok, nagy tisztaságú oldószerek, reagensek, fehérjeminta-előkészítő eszközök és referencia anyagok. 
Kapcsolódó termékek
Loading
Kapcsolódó kategóriák
A HPLC-oszlopot a laboratóriumi műszerbe szerelik. Egy laboratóriumi dolgozó keze kék nitrilkesztyűt visel.
HPLC oszlopok
Pontos elválasztásokat és jellemzést érhet el SEC-, ioncserélő és RP-oszlopainkkal.
Öt fehér laborköpenyt, védőszemüveget és kék nitrilkesztyűt viselő tudós dolgozik a laboratórium különböző állomásain, ahol kémiai analitikai műszereket kezelnek, és üvegpoharakat és üvegcséket töltenek.
HPLC pufferek
Megbízhatóan kapcsolja az elemzést közvetlenül az MS-hez az MS-kompatibilis pufferekkel.
Egy kék nitrilkesztyűt viselő laboratóriumi dolgozó kinyitja a Supelco® márkajelzéssel ellátott nagy, barna oldószeres palackot. Csak a dolgozó keze és alsó karja látható. A háttérben egy kis barna oldószeres palack és két kis fehér palack látható.
Nagy tisztaságú oldószerek
A mAb-gyártás során a legmagasabb minőségű oldószereket használjuk, hogy minimalizáljuk a szennyeződések kockázatát.
Közelkép a laboratóriumi dolgozó kék kesztyűs kezéről, amint egy zöld oldatot tartalmazó centrifugacsövet tart.
MALDI mátrixok és standardok
A mAb-k azonosságára, tisztaságára és szerkezeti integritására vonatkozó kritikus információk elemzése.
Sötét hajú, védőszemüveget, fehér laboratóriumi köpenyt és kék nitrilkesztyűt viselő női laboráns előkészíti a reagensek oldatát. A háttérben üvegfiolák, üvegpoharak és egy számítógép képernyője látható.
Analitikai reagensek
Tekintse meg ELISA-készleteinket, Western blotting-reagenseket és fluoreszcens festékeket a mAb-k jellemzéséhez.
Sötét hajú tudósnő kék nitril kesztyűben, fehér laborköpenyben és védőszemüvegben pipettázik oldatot egy centrifugálcsőbe.
Fehérje minta előkészítése
A mAb izolálásával biztosítja a downstream analitikai technikák pontosságát és megbízhatóságát.
A fehér szekrényekkel és a mennyiségi elemzéshez használt kémiai laboratóriumi berendezésekkel ellátott laboratóriumot emberek nélkül ábrázolják. Látható a füstelvezető, az üvegpalackok és a főzőpoharak.
Referenciaanyagok
Az analitikai módszerek kalibrálására és validálására használható a nagy tisztaság és pontosság biztosítása érdekében.
Kapcsolódó cikkek
Oldal: 1 / 2
Kapcsolódó webináriumok
Tippek és trükkök az MS-érzékenység javítására
Tanulja meg, hogyan tegye lehetővé és tartsa fenn a magas minőséget és a nagy érzékenységet az LC-MS elemzésekben a szennyeződések és a szennyeződések megelőzésével.
A bioanalitikai munkafolyamatok javítása
Egy egyszerű és nagy áteresztőképességű módszer kifejlesztése a monoklonális antitestek és fehérjék mennyiségi meghatározására emberi és állati szérumban.
Termékeink és szolgáltatásaink felfedezése