Merck
KezdőlapProductsKémia és biokémiaAminosavak, gyanták és reagensek peptidszintézishez
Aminosavak, gyanták és reagensek peptidszintézishez
Egy peptid 3-D szerkezete.
A peptidszintézishez páratlan minőségű természetes és természetellenes aminosavak, gyanták és kapcsolóreagensek páratlan portfólióját kínáljuk, beleértve a több mint 1000 Novabiochem® termékek. Ezt a széleskörű kínálatot a legújabb innovatív termékekkel kombinálva, mint például a phophoroserin építőelem, Fmoc-Ser(PO(NHiPr)2)-OH),  Trp-BODIPY fluoreszcens szonda, CITC kapcsolási reagens és a Pinc ciklizációs reagens, közelebb hozzuk az áttörést, mint valaha. Számos terméket részletes protokollok, alkalmazási példák és gyakorlati tanácsok támogatnak. Sőt, a híres Novabiochem alkalmazási jegyzetek mostantól online is elérhetők!   
A Novabiochem® peptidszintézisreagensek évek óta a minőség és megbízhatóság arany standardját jelentik. A reagensek minősége kritikus fontosságú a szintetikus peptidekkel kapott eredmények tudományos hitelessége szempontjából. A kiindulási reagensek tisztaságában mutatkozó apró, szinte triviális különbségek nagymértékben befolyásolhatják a termék peptid mikroheterogenitását. Például a csak 99,5%-os optikai tisztaságú építőelemek elméletileg csak 78%-ban képesek előállítani a cél 50merét, míg a 99,8%-os optikai tisztaságú építőelemek 90%-ra emelkednek. A két szintézisből származó tisztított termékek HPLC-vel homogénnek tűnhetnek, azonban a 99. sz.5%-os optikai tisztaságú építőblokkok csak legfeljebb 78%-át tartalmazza a célpontnak: a diasztereomer melléktermékek a termékcsúcs alatt rejtőznek, mivel elválaszthatatlanok, és természetesen MS-szel nem mutathatók ki.
Ezért törekszünk arra, hogy 20 standard Fmoc-aminosavunk a piacon elérhető legjobb minőségűek közé tartozzon. A legfontosabb, hogy elemezzük az ismert mikroszennyeződéseket, amelyek elválaszthatatlan és nem kimutatható szennyeződéseket eredményezhetnek a végső peptidtermékben:
  • A többség meghatározott ≥ 99,00%-os HPLC-tisztaságra és ≥ 99.80%-os enantiomer tisztaság
  • Belső standardok felhasználásával elemezve a β-alaninnal kapcsolatos szennyeződések, dipeptidek és nem védett aminosavak tekintetében, annak biztosítása érdekében, hogy ezek a létfontosságú peptid szennyeződések ne rejtőzzenek a fő termékcsúcs alatt
  • Nagyon alacsony acetát- és etil-acetát-tartalom annak érdekében, hogy a kupakolt peptidek képződése elhanyagolható legyen, és elősegítse e termékek hosszú távú tárolását
A nagy tételek felajánlásának képességével támogatjuk az Ön növekedését minden egyes lépésnél, a K+F-től a méretarányos termelésig az egész világon. Pontosan azt a minőséget és mennyiséget kapja, amire szüksége van:
  • Peptidszintézis
  • Nagy áteresztőképességű szerves kémia
  • Megjelölt peptidek
  • Egyedi gyártású termékek
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2