ZooMAb® antitestek
A ZooMAb® rekombináns antitest platformunk a rekombináns monoklonális antitestek teljesen új generációját képviseli, amely a monoklonális antitestek kiváló specificitását és affinitását, a rekombináns technológia reprodukálhatóságát és a fenntarthatóságot is magában foglaló zöldebb alternatívákat kínál. Minden egyes ZooMAb® antitestet saját rekombináns expressziós rendszerünkkel állítunk elő, homogenitásig tisztítjuk, és pontosan adagoljuk, hogy robusztus és nagymértékben reprodukálható tételenkénti konzisztenciát biztosítsunk. Minden egyes antitestet validáltunk, hogy megbízhatóan teljesítsen több alkalmazásban, beleértve a leggyakrabban használt alkalmazást is. A ZooMAb® rekombináns antitest-technológia forradalmi előnyeiről további információért kérjük, látogasson el a ZooMAb® technikai forrásoldal.
Segítségre van szüksége, hogy megtalálja a megfelelő antitestet az alkalmazásához?
Használja a Antibody Explorer keresőeszköz segítségével megtekintheti és összehasonlíthatja az antitesteket klonalitás, alkalmazás, fajreaktivitás, konjugátum, gazdafaj és forma szerint.
Nem találja, amire szüksége van?
A ZooMAb® szerződéses ellenanyag-fejlesztési szolgáltatásokat kínálunk az Ön által kívánt célpontokhoz és alkalmazásokhoz szükséges antitestek előállításához. Használja ki széleskörű szakértelmünket az immunogén tervezés és előkészítés, az antitestek fejlesztése és szűrése, az alkalmazásspecifikus tesztelés és az antitestek előállítása terén az Ön céljainak megfelelő méretben.
Kizárólag kutatási célokra. Nem használható diagnosztikai eljárásokban.
A termék(ek) specifikációjában foglalt eltérő rendelkezés hiányában bármely antitest termék kizárólag belső kutatási célra kerül értékesítésre, és nem használható fel más célra, beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen kereskedelmi, diagnosztikai vagy terápiás célú felhasználást. Validálási folyamataink kizárólag kutatási célú felhasználásra vonatkoznak, és nem erősítik meg vagy biztosítják, hogy antitestjeink az itt meghatározottak szerint bármilyen nem engedélyezett felhasználásra felhasználhatók.
Kiváló minőségű nyúl monoklonális antitestek
A ZooMAb® antitestek nyúlból származnak, amelyek egerekben a "nehéz" immunogénekkel szemben kívánatos antitestek széles választékát képesek előállítani, beleértve a kismolekulákat (<600 kDa méretű vegyületek), peptideket és poszttranszlációs módosítási helyekre (PTM) specifikus antitesteket. Azáltal, hogy az epitópok nagyobb változatosságát ismerik fel antigénenként pikomoláris szinten, nagy specificitással, a nyúl antitestek általában kiváló eredményeket nyújtanak mind a standard vizsgálatokban, mind a festési alkalmazásokban. A gyakran feltett kérdésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a ZooMAb® antitestek FAQ forrásoldalunkra.
Díjnyertes innováció
A ZooMAb® rekombináns monoklonális antitest platform A ZooMAb® rekombináns monoklonális antitestek platformja nbsp;a CiteAb, az idézések és piaci adatok vezető élettudományi adatszolgáltatója, a CiteAb;elnyerte a "2020 Év Innovatív Terméke"díjat. Továbbra is feszegetjük a határokat, hogy segítsük Önt a következő nagy felfedezésben, fioláról fiolára.
- Azokról, hogy mitől emelkednek ki ZooMAb® antitestek, többet olvashat a CiteAb díjkiosztó közleménye.
- Tudjon meg többet arról, hogyan folytatjuk az innovációt a ZooMAb® antitestekkel a a CiteAb interjújában.
A ZooMAb<< előnyei/span>® antitest technológia a hagyományos antitestekhez képest
Maximális stabilitás és kényelem
Minden ZooMAb® antitest liofilizált termékként, egyedi csomagolásban kerül forgalomba, hogy hosszú távú stabilitást és gyorsabb szállítást biztosítson, valamint minimalizálja a nem hozzáadott értékkel járó költségeket, amelyek jellemzően a folyadékok hűtőláncban történő kezelése során keletkeznek, beleértve a szállítás során használt hőszigetelt csomagolást is. Ezért minden ZooMAb® antitest kivételesen stabil, hogy szükség esetén környezeti szállítás és tárolás is lehetséges legyen.
Konzerválószer-mentes
Minden ZooMAb® antitest biocidektől, például nátrium-azidtól vagy állati eredetű tartósítószerektől, például szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) mentes, és egyszerű foszfát pufferelt sóoldatban (PBS), trehalózzal kiegészítve készül. A ZooMAb® antitestekkel a potenciálisan veszélyes anyagokból vagy helyi biztonsági korlátozásokból eredő komplikációk minimálisra csökkenthetők, és lehetővé teszik a felhasználást mind in vivo mind in vitro alkalmazásokban.
állatmentes
Minden ZooMAb® antitestet állatok károsítása vagy feláldozása nélkül állítunk elő. A szabadalmaztatott rekombináns expressziós rendszer kiküszöböli a fáradságos sejtfúzió és a hibridoma-építés szükségességét, miközben nagyobb specificitást, affinitást és reprodukálhatóságot biztosít, mint a monoklonális megfelelők.
Multiple Pack Size for Your Specific Need
Minden ZooMAb® antitestet 25 µl liofilizált ekvivalenssel előalkalmazottan kínálunk a termék eltarthatóságának maximalizálása érdekében. Ezért Ön csak annyit vásárol, amennyire szüksége van, és csak azt szuszpendálja újra, amit a kutatásához felhasznál.
Konzisztencia minden alkalmazáshoz
A ZooMAb® antitesteket rekombinánsan állítják elő, tisztítják és előallikálták az Ön számára. Minden antitestet saját laboratóriumunkban tesztelünk, hogy legalább 3 alkalmazásban működjön, és biztosítjuk, hogy úgy teljesítsen, ahogyan azt Ön elvárná tőle Western blotting, immunfluoreszcencia és más gyakori alkalmazásokban.
Kérjük, maradjon kapcsolatban és ossza meg visszajelzéseit
A ZooMAb® termékek címkéjén található QR-kód segítségével naprakész információkat találhat a ZooMAb® antitest portfóliónk legújabb tagjairól, és megoszthatja a termékekkel kapcsolatos tapasztalatait. ZooMAb® antitestjeinket az Ön igényeit szem előtt tartva terveztük és teszteltük, és az antitest-garanciánk garantálja. Antitest Garanciánkkal kiállunk termékünk minősége mellett, ha antitestünk nem teljesít a dokumentációnkban, beleértve a weboldalainkon, katalógusainkban vagy adatlapjainkon található terméklistákat, leírt alkalmazásokban, akkor teljes jóváírást vagy csere antitest terméket adunk.